Disc-IC 系统是由赛默飞世尔科技的两种独立技术(用于全面水分析的分立式分析和离子色谱分析)组成的软件包。独特的全自动 Disc-IC 系统,兼具直接测量、分立式光度分析与离子色谱分析功能以支持全面的水分析工作流程,具有极高灵活性和样品处理量以降低每次分析的总成本。
Gallery 分立式分析仪稳健、易用且可并行测量多种分析物,包括在光度(比色和酶法)和电化学(pH 值和电导率)分析中使用的分析物。所有必需的分析步骤均自动进行,还可实现低检测水平。
Dionex IC 系统可根据特定的阴离子和阳离子分析需求进行定制,直接在单次运行中测定多种分析物,具有极高灵敏度并能处理极具挑战的水样。
Disc-IC 系统为全面的葡萄酒、啤酒、果汁、糖类化合物、有机酸、水源水、工艺用水和废水分析提供真正的自动化解决方案并进行自动化的大量样品分析。
传统多参数水检测涉及 pH 值、电导率、碱度、硬度、阴离子和/或阳离子的测量、滴定和离子色谱分析法。每项检测都需要一份单独样品,通常需要多个连续步骤,这会延长检测时间并使整体检测工作流程变得复杂。多层面联用系统需要专业的工作人员来运行和监测设备,水质检测费力、耗时且效率低。对于在地下水、饮用水、污水和废水分析中进行常规湿化学和离子分析同时又面临常规分析服务需求增加的实验室而言,常规水检测可能成本高昂且费时。
滴定-离子色谱分析法等联用技术难以设置、使用和维护,只能根据配置提供有限数量的参数——pH 值、电导率、碱度、硬度、阴离子或阳离子。Disc-IC 系统——两种独立的技术,整合了大多数水分析需求,提高了实验室的通量,提供了可靠的结果并降低了每次分析的成本。
Thermo Scientific 分立式分析仪
Thermo Scientific 分立式分析仪
常规高通量分析
  • 一台仪器——多个参数
  • 多达350次检测/小时
  • 使用光度参数并行测量 pH 值和电导率
  • 基本水检测:pH 值、电导率、碱度、总硬度
  • 根据监管方法进行全面的废水检测:总凯氏氮 (TKN)、总磷酸盐、总苯酚、总可氧化氮 (TON)、磷酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、硼、铝
  • 腐蚀性阴离子:氟化物、氯化物、硫酸盐、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、磷酸盐、硫氰酸盐
  • 水垢形成物:硅、钙、镁
  • 腐蚀抑制剂:氨、锌、钼、亚硝酸盐
  • 腐蚀指示物:总铁、六价铬、锌
  • 游离和总氰化物
  • 法规履行情况:根据美国 EPA 和其他标准方法进行废水分析
Thermo Scientific Dionex 离子色谱仪
Thermo Scientific Dionex 离子色谱仪
全面离子分析
  • 快速阴离子和阳离子分析
  • 超痕量 (ng/L) 测定
  • 复杂样品基质
  • 腐蚀抑制剂范围广
  • 腐蚀性阴离子:氟化物、氯化物、硫酸盐、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、磷酸盐、硫氰酸盐和卤氧化物氯酸盐、氯酸盐、高氯酸盐、溴酸盐
  • 阳离子:锂、钠、钾、钙和镁、氨
  • 水垢形成物:硅、钙、镁
  • 腐蚀抑制剂:氨、锌、钼、亚硝酸盐、氮唑类、烷基胺、烷醇胺、聚丙烯酸 (PAA)
  • 腐蚀指示物:铁和三价铁、六价铬、锌、铜、亚 ppb 级锰
  • 游离和总氰化物
  • 超痕量 (ng/L) 测定:去离子水、蒸汽冷凝水
  • 实验室和在线分析
  • 复杂样品基质:酸水、废水
  • 法规履行情况:根据已批准的方法进行废水分析
Unique, disposable DECACELL cuvettes
独特的一次性 DECACELL 试管
  • 使用的低成本一次性 DECACELL 试管是10个独立反应单元,它们装在一起以进行真正的分立式分析 
  • 无需清洗——提高通量 
  • 无残留——提高结果可靠性 
  • 减少样品和试剂用量:2–240 μL 
  • 极低的废物产生率和处置成本 
  • 降低每次分析的成本
High-throughput analyzer
高通量分析仪
  • 真正的直接读数分立式分析仪 
  • 通量增加,样品容量高达200次检测/小时
  • 选装的 ECM 装置可用于并行测量 pH 值和电导率 
  • 12个滤光片位置——涵盖从340到880 nm 的宽光谱范围 
  • 每个样品多达20个不同的化学参数 
  • 测量覆盖较大浓度范围,重现性极佳——灵敏度达 ppb 级 
Versatility and ease of use
多功能且易于使用
  • 预定义的即用型方法 
  • 超过50种即用型酶和比色试剂 
  • 通过单一标准储备液自动校准 
  • 自动稀释超量程样品 
  • 宽孵育温度范围,25 °C 到60 °C
  • 可以开发用户特定的应用程序以满足各检测需求
User interface and Data Management
用户界面和数据管理
  • 基于工作流程的操作——适用于所有用户级别 
  • 双向 LIMS 
  • 用户管理 
  • 可追溯性——内置样品和试剂的条形码读取器 
  • 带多种用户可定义的实时 QC 程序 
  • QC 图表——标记出不符合规格的质控结果 
  • 使用 IQ 试剂盒验证仪器 
Low Cost of Ownership
较低的拥有成本
  • 氙气光源灯——在仪器寿命内节省成本 
  • 即用型 Gallery 系统试剂可免却耗时的试剂制备过程,使操作员可以完成其他任务
  • 独特的小容量试管设计,可减少试剂浪费并可能降低操作成本
  • 使用一次性试管进行无污染分析
  • 可容纳各种样品杯和初级管
Save time and labor with automated eluent reneration with HPIC
使用 HPIC 自动生产淋洗液以节省时间和人力
  • 只需加水即可使用,无需处理有毒化学品
  • 利用按需梯度优化运行,获得最佳性能
  • 通过消除用户间的差异提高运行间一致性
  • 泵仅接触水从而减少维护要求
Eluent suppressors
淋洗液抑制器
  • 实现低噪音、高灵敏度
  • 提供电解抑制的便利性,或者利用化学抑制对可能有问题的样品基质提供稳健的耐受性
  • 连续再生功能确保运行时间长和运行间一致性
Extensive portfolio of Thermo Scientific Dionex analytical columns
大量 Thermo Scientific Dionex 分析柱产品组合
Inline Off Line Sample Preparation
在线或离线样品处理
  • 利用高压在线过滤器去除颗粒物——节省人力、维护要求低、无样品损失
  • 使用 Thermo Scientific Dionex OnGuard 和 Thermo Scientific Dionex InGuard 前处理柱或 Thermo Scientific Dionex Guardcap 样品瓶盖消除基质干扰
Automated sample handling
自动化样品处理
  • 缩短实操时间以优化通量
  • 使用 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 自动稀释功能自动修改进样量
  • 使用 Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP 自动进样器的样品稀释功能或选择进样可变样品定量环体积
  • 适用于湿化学和离子分析的两种独立技术简化了整体水分析工作流程
  • 在通量、选择性和灵敏度之间灵活选择技术
  • 覆盖广泛的水样品基质以检测多种不同参数
  • 基于工作流程的操作——适用于所有用户级别
  • 即用型试剂盒可减少制备错误
  • 自动功能,如淋洗液生成,确保分析效率
  • 在较宽的浓度范围内稳定校准并自动稀释超量程样品
  • 极高灵敏度并满足国际监管方法的要求
  • 适用于多参数水分析的全自动工作流程
  • 有限或没有手动干预确保高通量
  • 即用型预检测方法参数可简化工作流程
  • 两款独立仪器——简化了实验室内的用户培训和日常维护
  • HPIC——快速阴离子和阳离子分析
  • HPIC——动态梯度、自动生成淋洗液
  • Gallery 分立式分析仪——并行测定多达20个不同的湿化学参数
  • Gallery 分立式分析仪——每小时可执行多达350次光度检测,可进行多达67次并行的 pH 值和电导率测量
  • 适用于湿化学和离子分析的两种独立技术简化了整体水分析工作流程
  • 在通量、选择性和灵敏度之间灵活选择技术
  • 覆盖广泛的水样品基质以检测多种不同参数
  • 基于工作流程的操作——适用于所有用户级别
  • 即用型试剂盒可减少制备错误
  • 自动功能,如淋洗液生成,确保分析效率
  • 在较宽的浓度范围内稳定校准并自动稀释超量程样品
  • 极高灵敏度并满足国际监管方法的要求
  • 适用于多参数水分析的全自动工作流程
  • 有限或没有手动干预确保高通量
  • 即用型预检测方法参数可简化工作流程
  • 两款独立仪器——简化了实验室内的用户培训和日常维护
  • HPIC——快速阴离子和阳离子分析
  • HPIC——动态梯度、自动生成淋洗液
  • Gallery 分立式分析仪——并行测定多达20个不同的湿化学参数
  • Gallery 分立式分析仪——每小时可执行多达350次光度检测,可进行多达67次并行的 pH 值和电导率测量
Thermo Scientific 分立式分析仪所用的分析方法是众所周知的酶和比色化学方法,均经过优化以达到国际参考方法(美国 EPA、ISO、DIN、ASTM 和其他标准方法)规定的结果水平,确保了结果质量的可靠性。下表总结了国际监管机构批准的分立式分析仪和离子色谱分析方法。
Gallery 分立式分析仪
美国 EPA 和国际参考方法
监管方法分析物
EPA 310.2
ISBN 0117516015
SMWW 2320 B
碱度*
SM 3500-AI B铝*
EPA 350.1
ISO 7150
ISO 15923-1
DIN 38406
ISBN 0117516139
ISBN 0117515833硼*
EPA 410.4COD*
EPA 325.2
EN ISO 15682
ISO 15923-1
ISBN 0117516260
SM 4500-Cl-E
氯化物
EPA 330.5
SM4500-Cl G
氯*
EPA 120.1电导率
SM 3500-Cu C
ASTM D2036-09(B)氰化物
EPA 335.4氰化物(总)
EPA 340.3
SM 3500-F D
EPA 130.1硬度(总)
*第三方试剂;酶切后数量
监管方法分析物
ISO 11083
DIN EN ISO 23913:2009
ASTM D1687-12(A)
SM 3500 Cr-B
SW 7196 A
六价铬
ISO 6332-1988
SM 3500-Fe B
SM 3500-Fe B铁(铁)、铁(总)
ASTM D7781-14
ASTM D7781-14
(NECi) 硝酸盐
适用于饮用水的还原酶方法
(USGS I-2547-11
(USGS I-2548-11
(NECi) 方法
N07-0003
硝酸盐 (TON ENz)
EPA 353.1
ISO 15923-1
ISBN 0117515930
SM 4500-NO3 H
硝酸盐 (TON Hyd)
NEMI(通过手动钒 (III) 还原法得到的硝酸盐)硝酸盐(TON 钒)
EPA 354.1
ISO 13395:1996
ISO 15923-1
DIN EN 26777
ISBN 0117515930
SM 4500 NO2-B
亚硝酸盐
EPA 150.2pH
监管方法分析物
EPA 420.1
ISBN 0117516171
酚(总)
EPA 365.1
EN ISO 6878
ISO 15923-1
ISBN 0117515825
SM 4500 P-E
磷酸盐
EPA 365.4
ISBN 0117518883
磷(总)
EPA 370.1
ISO 15923-1
SM 4500 SiO2-C
USGS I-2700-85
二氧化硅
EPA 375.4
ISO 15923-1
DIN 38405-D 5-2
ASTM D516-11
ISBN 0117533406
SM 4500 SO4-E
硫酸盐
EPA 376.2
ISBN 011751718
SM 4500-S2 D
HMSO SCA 蓝皮书
硫化物*
SMWW 4500-CN-M硫氰酸盐*
EPA 351.2
ASTM D3590-11 (B)
ISBN 0117521299
SMWW 4500-N(有机)
总凯氏氮 (TKN)
离子色谱仪
美国 EPA 和国际参考方法
监管方法分析物
EPA 302
EPA 317
EPA 321.8
EPA 326
ISO 11206
溴酸盐
ASTM D6581亚氯酸盐、溴酸盐、溴化物、氯酸盐
ASTM D7237氰化物
EPA 300.0
ASTM D4327
氟化物、氯化物、亚硝酸盐、溴化物、硝酸盐、正磷酸盐、硫酸盐
EPA 300.1氟化物、氯化物、亚硝酸盐、溴化物、硝酸盐、正磷酸盐、硫酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐
EPA 557HAA、BrO3、茅草枯
EPA 218.7
ASTM D5257
六价铬
ISO 14911 ASTM
D6919
锂、钠、钾、铵、镁、钙
ASTM D6994金属氰化物
EPA 314.0
EPA 314.2
EPA 332
ISO 19340
高氯酸盐
ASTM D8001TKN、总磷
分立式分析仪市场应用
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes