金秋十月,又一次迎来了分析测试行业的盛会BCEIA。纵使有洋洋洒洒的小雨下着,也丝毫不影响各路大侠辗转集聚北京论道新技术,切磋新应用,展示新方案。不过说到色谱与质谱,还要看赛默飞在BCEIA的精彩表现。
作为科学服务领域的世界领导者,赛默飞世尔科技以创新为基因,始终走在时代前沿,引领技术发展。旗下集传承与创新于一身的色谱与质谱更是首屈一指,本次大会设立在5大主题论坛与业内人士畅享创新技术与应用方案。凭借面向行业热点、难点的前沿技术和全流程解决方案, 首日便在色谱、光谱、环境论坛引起了行业人士的高度关注和翘首称赞,岿然轰动BCEIA 2017。
色谱论坛
《UHPLC在生物制药研发中的应用》
——应用经理刘晓达博士
众所周知,蛋白类药物极其复杂,快速和准确的电荷变异体、聚集体、多糖、完整蛋白分析和肽谱分析能够显著加速候选药物的研发。本报告介绍的高性价比和高分辨的表征方法,如pH 梯度 IEX、在线SPE LC-MS 分析蛋白药物化合物和寡核苷酸片段。赛默飞基于领先的产品和技术包括Vanquish UHPLC、Orbitrap系列高分辨质谱等,通过强大的服务与技术支持提供生物制药完整的解决方案,包括全蛋白分析、聚合体分析、肽图分析、电荷异质性、糖基化分析、二硫键分析等,而且通过变色龙、LIMS等实验室信息化系统确保全部数据符合监管机构的要求。
环境论坛
《土壤中SVOCs测定的高效工作流介绍》
——市场经理胡忠阳
“土十条”的发布全面开启了国家土壤污染防治行动计划,掌握土壤环境质量状况被置为第一要务。面对我国土壤环境形势的新变化、新问题和新要求,相应合规标准与法规持续更新:比如新标准中新增了大量有机污染物VOC、苯并[a]芘、石油烃总量、邻苯二甲酸酯类等。因此,开展对有机污染物的监测是我国未来土壤环境监测工作中极为重要的方面。赛默飞拥有全自动化的加速溶剂萃取仪,无缝对接超高效火箭蒸发器,实现高通量、全自动化土壤SVOCs提取、净化与浓缩;结合独具特色的Trace 1300系列GC、GC-MS和U3000系列液相色谱,包括三重四极杆GC、LC和IC质谱联用系统,无论是常规有机分析还是严苛的检测挑战,赛默飞均能够提供土壤污染物检测全流程解决方案。
光谱论坛
《准确测定高温合金中的痕量元素杂质》
——应用顾问李小波
材料的性能对于它们在现代工业的成功应用是至关重要的,例如,镍基高温合金由于其独特的性能而被使用在航空和航天工业中,但是材料的金属杂质硒的控制是非常关键的,可引起性能下降甚至完全失效。硒的主要测定同位素不仅仅受到常规氩基多原子离子干扰,很大程度上是来自于镍基体的干扰。单四极杆ICPMS通常情况下不能完全消除上述干扰,即便在碰撞反应池(CRC)中使用反应气体。赛默飞全新推出的Thermo Scientific iCAP TQ ICP-MS三重四极杆电感耦合等离子体质谱系统将三重四极杆准确性和单四极杆的易用性完美结合,拥有更强大的干扰去除能力,显著提高复杂样品分析的数据质量。碰撞反应池前段的质量过滤器Q1,可将镍基体排除,同时采用氧气反应将硒离子进行质量数迁移,从而克服了上述干扰,使其有效地应用于高温合金中痕量杂质元素的准确测定。
质谱论坛
《超越信心,定量未来》
——资深产品工程师:唐恺
现如今目标定量分析仍然面临着诸多挑战,多样复杂的基质,珍贵有限的样品,宝贵的时间和资源。要准确高效的进行定量分析,您需要一套完整的流程解决方案。或许您为了确保食品安全分析的可靠性,或许您为了解决制药和生物制药中复杂基质的挑战,又或许您为了满足法医毒理应用中的通量问题。赛默飞全新一代 Thermo Scientific TSQ Altis 和 TSQ Quantis 三重四极杆质谱仪将为您解答诸如此类的问题,敬请期待!
生命科学论坛
《建立完整的谱图库实现人蛋白质组DIA定量的快速准确深度覆盖》
——高级应用工程师:周岳
谱图库是DIA定量实验流程中的关键,直接影响DIA定量的深度和准确性。使用什么样的谱图库最适合DIA定量目前还没有定论。以人蛋白质组为模型,通过比较不同的谱图库,找到最适合DIA的谱图库从而实现人蛋白质组的快速准确深度覆盖。并且谱图库建立的方法还可以应用于组织、血液等样本的谱图库建立。