Chromeleon CDS软件资源
用户可通过本处收集资源了解使该软件功能强大并快捷操作的功能集。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Dionex HPIC系统重新定义了离子色谱的运行方式。该系统在免试剂(RFIC)设置下,可以在5000 psi压力下连续工作。此特征使新型高效4μm粒径柱可以用于该系统,提供更卓越的性能。
许多客户需要更高的分离度,而降低IC柱的粒径可以显著提高分离度。 粒径从8µm减为4µm后,色谱柱柱效提高一倍,粒径变小后产生的压力增加了4倍。Dionex HPIC高压离子色谱系统旨在在高压环境中轻松运行。
Dionex IonPac 4µm柱,特点和应用。
我们提供的4µm IC柱有毛细管柱(0.4mm)、微径柱(2mm)和标准柱(4mm),您可以选择不同的柱长来实现分离度和流通量的最佳平衡。 您可以选择不同的柱长来实现分离度和流通量的最佳平衡。
即插即用一体化高压离子色谱系统 | |
---|---|
Dionex Integrion HPIC系统 | 可靠、便于使用的一体化IC系统,满足您对常规离子分析需要 |
Dionex ICS-4000 Capillary HPIC 系统 | 快速、高分离度的离子色谱分析,成本低 |
高配模块化高压离子色谱系统 | |
Dionex ICS-5000+ Capillary HPIC 系统 | 含该模块的高压毛细管离子色谱系统,在节省时间和洗涤液的同时,可以使分离度、速度和灵敏度达到最佳。 |
Dionex ICS-5000+ Standard & Microbore HPIC 系统 | 高压模块化IC系统,使用标准柱和微径柱可使分离度和流通量显著提升。 |
Dionex ICS-5000+ Hybrid HPIC 系统 | 简化最复杂的IC x IC方法和痕量分析。双通道高压系统,分离度、灵敏度和流通量达到最佳。 |
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ 4 μm粒径IC柱 | ||
---|---|---|
IC 柱 | 应用 | 类型 |
Dionex IonPac AS28-4µm | 快速、高分离度检测痕量低分子量有机酸(乙醇酸,乙酸盐)和无机阴离子 | 标准柱、微径柱和毛细管柱 |
Dionex IonPac AS23-4µm | 高分离度分离多种基质中的卤氧化物和无机阴离子 | 标准柱和微径柱 |
Dionex IonPac AS19-4µm | 高分离度分离复杂样本基质中的卤氧化物和无机阴离子 | 标准柱、微径柱和毛细管柱 |
Dionex IonPac AS11-HC-4µm | 高分离度分离复杂样本基质中的有机酸和无机阴离子 | 标准柱、微径柱和毛细管柱 |
Dionex IonPac AS18-4µm | 快速、高分离度分离多种基质中的无机阴离子 | 标准柱、微径柱和毛细管柱 |
Dionex IonPac CS19-4µm | 快速、高分离度分离多种基质中的阳离子和极性小分子有机胺 | 标准柱、微径柱和毛细管柱 |
Dionex IonPac CS16-4µm | 高分离度分离短链胺以及高比例的钠和铵 | 标准柱、微径柱和毛细管柱 |
Dionex IonPac CS16-Fast-4µm | 快速、高分离度分离短链胺以及高比例的钠和铵 | 标准柱、微径柱和毛细管柱 |
Dionex IonPac CS12A-5µm | 高效、快速分析单价和二价阳离子 | 标准柱、微径柱和毛细管柱 |
Dionex CarboPac™ SA10-4µm IC Columns | 只需制备少量样本,无需衍生化,通过脉冲安培检测法可直接定量测定生物燃料和食物样本中的糖 | 标准柱和微径柱 |
Dionex CarboPac SA10-Fast-4µm IC Columns | 只需制备少量样本,无需衍生化,通过脉冲安培检测法快速、直接定量测定生物燃料和食物样本中的糖 | 标准柱和微径柱 |
Dionex IonPac AS18-4µm | 快速、高分离度分离无机阴离子 | 标准柱、微径柱和毛细管柱 |
Dionex IonPac AS22-Fast-4µm | 快速、高分离度分离普通无机阴离子 | 标准柱、微径柱和毛细管柱 |
Dionex IonPac CS12A-5µm | 高效、快速分析单价和二价阳离子 | 标准柱、微径柱和毛细管柱 |
当然。大多数IC柱化学成分可以在HPIC仪器上运行。碱基柱与仪器的相容性如下:
用户可通过本处收集资源了解使该软件功能强大并快捷操作的功能集。