可靠地消除样本中的微粒和微生物
防止微粒蓄积并堵塞您的色谱柱。Thermo Scientific Titan3、Target2 和 Choice 针头过滤器可去除干扰物质、微粒和微生物,为您提供更洁净的样本提取物。这些优质耐用的样本过滤解决方案有多种针头过滤器尺寸、膜和外壳可供选择,适合多种样本和应用。
Titan3、Target2 和 Choice 针头过滤器
针头过滤器 | 应用 | ||
---|---|---|---|
高端品牌 | 常规品牌 | 基础品牌 | |
Titan3 尼龙 | Target2 尼龙 | Choice 尼龙 |
|
Titan3 PTFE (疏水性) | Target2 PTFE (疏水性) | Choice PTFE (疏水性) |
|
Titan3 PTFE (亲水性) | — | Choice PTFE (亲水性) |
|
Titan3 PVDF (疏水性) | Target2 PVDF (疏水性) | Choice PVDF (疏水性) |
|
— | — | Choice PVDF (亲水性) |
|
Titan3 再生纤维素 (RC) | Target2 再生纤维素 (RC) | Choice 再生纤维素 (RC) |
|
Titan3 PES (聚醚砜) | Target2 PES (聚醚砜) | Choice PES (聚醚砜) |
|
Titan3 GMF (玻璃微纤维) | Target2 (玻璃微纤维) | — |
|
Titan3 聚丙烯 | Target2 聚丙烯 | Choice 聚丙烯 |
|
Titan3 醋酸纤维素 | Target2 醋酸纤维素 | Choice 醋酸纤维素 |
|
Titan3、Target2 和 Choice 针头过滤器之间有何区别?
Titan3 高端针式过滤器 | Target2 常规针式过滤器 | Choice 基础针式过滤器 | |
---|---|---|---|
过滤器尺寸范围 | 4 mm 至 30 mm | 4 mm 至 30 mm | 13 mm 至 25 mm |
高质量过滤解决方案 | |||
低萃取率膜和外壳 | |||
纯聚丙烯外壳 | |||
经 HPLC 性能测试 | |||
经强化的鲁尔锁进样口,与进样针牢固连接 | |||
低滞留体积,能够处理小体积样本,几乎无样本损失 | |||
采用颜色编码,方便识别和选择正确的膜和孔径 | |||
30 mm 产品的额定压力为 120 psi,可提高样本安全性 | |||
大多数 30 mm 装置都带有 1 mm 硼硅酸盐玻璃预过滤器,可增加滤液量 |
如何选择针头过滤器
您的针式过滤器需要进样针?
这些全塑料一次性进样针可与 Titan3、Target2 和 Choice 基础针式过滤器配合使用。这些进样针由聚丙烯针筒和聚乙烯柱塞组成,能够避免橡胶或合成柱塞垫片伴有的问题,且针筒内无需硅酮或油性润滑剂。尺寸有1、3、5、10、20、30和 50 mL 可供选择。
探索直播和点播网络讲座,助您提高生产力、保持合规性并了解不断发展的科学环境。
2022/2023 Chromatography Sample Preparation Catalog
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.
相关资源