浏览下面我们完整的产品组合列表,或者让我们的专家之一帮您量身打造专门满足您的应用和工作流程需求的产品。
适用于 TRACE 1300 和 1600 系列 GC 系统的 iConnect 检测器
iConnect 火焰离子化检测器 (FID) | 在宽广的线性动态范围内实现对有机化合物的较灵敏检测。 |
iConnect 电子捕获检测器 (ECD) | 使用该 iConnect ECD 使带负电官能团的化合物的痕量级检测和分析具有出色的选择性和灵敏度。 |
iConnect 氮磷检测器 (NPD) | 多个专用源让含氮或磷有机化合物的测定具有出色选择性和灵敏度。 |
iConnect 脉冲放电检测器 (PDD) | PDD 是一款现代化、高效的解决方案,用于测定氧气等高纯度气体中的杂质。它使用亚稳态氦气分子作为电离源。 |
iConnect 热导率检测器 (TCD) | 使用适用于 TRACE 1300 和 1600 系列 GC 的 iConnect 热导率检测器 (TCD) 获得出色的热稳定性和较快响应。 |
iConnect 火焰光度检测器 (FPD) | 出色的灵敏度和响应稳定性,适合测定硫、磷或锡。拓展了工作温度范围和双波长,增加了适用性。 |
TRACE 1600 系列 GC 专题视频
需要寻找GC色谱柱或附件?
查阅我们最新版本的色谱分析耗材产品目录,确保您的应用得到最大程度优化!我们经过升级的在线版本产品目录包含强大的应用搜索工具,还可查看方法开发指南、应用说明笔记等海量资料。