热门气相色谱衍生化试剂
GC 试剂
硅烷化试剂 | |
---|---|
在 GC 应用中使用最多的衍生化试剂 | |
BSTFA 和 BSTFA + TMCS | 用于完美分离和难以硅烷化的化合物 |
MSTFA 和 MSTFA + 1% TMCS | 提供最高挥发性。非常适合为 GC 和 GC-MS 制备挥发性和热稳定性衍生物。 |
BSA | 快速硅烷化反应的理想试剂。非常适合醇类、胺类、酰胺类、羧酸类、酚类、类固醇类、生物胺类及生物碱类。 |
MTBSTFA 和 MTBSTFA + 1% TBDMCS 硅烷化试剂 | 为羟基、羧基、巯基和一级和二级胺提供稳定的 TBDMS(叔丁基二甲基氯硅烷)衍生化,典型产量超过 96%。 |
TMSI(三甲硅烷基咪唑) | 糖类和类固醇的最强硅烷化试剂。与羟基和羧酸反应快速平稳,但不与胺反应。 |
HMDS(六甲基二硅胺烷) | 糖类及相关物质硅烷化的绝佳选择,能扩展 GC 的实用范围并改善色谱分析结果。 |
MOX(甲氧胺) | 用于在硅烷化前制备类固醇和酮酸的肟类药物 |
Tri-Sil HTP(HMDS:TMCS:吡啶) | 糖类、酚类、类固醇类、甾醇类、有机酸类、醇类及某些胺类的一步法衍生化的试剂 - 催化剂混合物。 |
Tri-Sil BP(BSA:吡啶) | 衍生醇类、酚类、有机酸类、芳族酰胺类及胺类 |
Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) | 一种催化的硅烷化试剂配方,含三份 TMSI、三份 BSA 以及两份 TMCS。 |
Tri-Sil TP(TMSI:吡啶) | 衍生羟基化合物,尤其是糖类。 |
TMCS(三甲基氯硅烷) | 难以硅烷化的化合物的绝佳催化剂。形成三甲基硅醚的优良附属物,便于 GC 测定。 |
硅烷化级溶剂 | 严格符合硅烷化及其它敏感衍生反应的要求。 |
酰化试剂 | |
---|---|
通过羧酸或羧酸衍生物的作用转化含有活性氢的化合物 | |
五氟丙醇 | 针对 GC-MS 应用进行纯化,氟的添加提高了某些检测器的灵敏度。 |
MBTFA(N-甲基-双(三氟乙酰胺)) | 用于伯胺和仲胺类、羟基、硫醇基及糖类的三氟乙酰化。 |
全氟酰咪唑(HFBI 和 TFAI) | 提供羟基类、伯胺和仲胺类的有效酰化。 |
全氟羧酸酸酐(TFAA、PFAA 和HFAA) | 针对氟乙酰衍生物的制备进行高度纯化。 |
烷基化试剂 | |
---|---|
使用脂族或脂族-芳族(苄基)基团代替活性氢,以修饰含酸性氢的化合物,如羧酸和苯酚。 | |
BF3-甲醇 | 方便快捷地对脂肪酸进行定量酯化反应 |
五氟溴化苄(PFBBr) | 用于羧酸、酚及磺酰胺的电子捕获 GC 分析。 |
甲基化物(DMFDMA) | 由脂肪酸和氨基酸快速有效地制备甲酯。 |
MethElute (TMPAH) 酰化试剂 | 提供精确、灵敏的柱上甲基化。 |
硅烷化试剂 | |
---|---|
在 GC 应用中使用最多的衍生化试剂 | |
BSTFA 和 BSTFA + TMCS | 用于完美分离和难以硅烷化的化合物 |
MSTFA 和 MSTFA + 1% TMCS | 提供最高挥发性。非常适合为 GC 和 GC-MS 制备挥发性和热稳定性衍生物。 |
BSA | 快速硅烷化反应的理想试剂。非常适合醇类、胺类、酰胺类、羧酸类、酚类、类固醇类、生物胺类及生物碱类。 |
MTBSTFA 和 MTBSTFA + 1% TBDMCS 硅烷化试剂 | 为羟基、羧基、巯基和一级和二级胺提供稳定的 TBDMS(叔丁基二甲基氯硅烷)衍生化,典型产量超过 96%。 |
TMSI(三甲硅烷基咪唑) | 糖类和类固醇的最强硅烷化试剂。与羟基和羧酸反应快速平稳,但不与胺反应。 |
HMDS(六甲基二硅胺烷) | 糖类及相关物质硅烷化的绝佳选择,能扩展 GC 的实用范围并改善色谱分析结果。 |
MOX(甲氧胺) | 用于在硅烷化前制备类固醇和酮酸的肟类药物 |
Tri-Sil HTP(HMDS:TMCS:吡啶) | 糖类、酚类、类固醇类、甾醇类、有机酸类、醇类及某些胺类的一步法衍生化的试剂 - 催化剂混合物。 |
Tri-Sil BP(BSA:吡啶) | 衍生醇类、酚类、有机酸类、芳族酰胺类及胺类 |
Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) | 一种催化的硅烷化试剂配方,含三份 TMSI、三份 BSA 以及两份 TMCS。 |
Tri-Sil TP(TMSI:吡啶) | 衍生羟基化合物,尤其是糖类。 |
TMCS(三甲基氯硅烷) | 难以硅烷化的化合物的绝佳催化剂。形成三甲基硅醚的优良附属物,便于 GC 测定。 |
硅烷化级溶剂 | 严格符合硅烷化及其它敏感衍生反应的要求。 |
酰化试剂 | |
---|---|
通过羧酸或羧酸衍生物的作用转化含有活性氢的化合物 | |
五氟丙醇 | 针对 GC-MS 应用进行纯化,氟的添加提高了某些检测器的灵敏度。 |
MBTFA(N-甲基-双(三氟乙酰胺)) | 用于伯胺和仲胺类、羟基、硫醇基及糖类的三氟乙酰化。 |
全氟酰咪唑(HFBI 和 TFAI) | 提供羟基类、伯胺和仲胺类的有效酰化。 |
全氟羧酸酸酐(TFAA、PFAA 和HFAA) | 针对氟乙酰衍生物的制备进行高度纯化。 |
烷基化试剂 | |
---|---|
使用脂族或脂族-芳族(苄基)基团代替活性氢,以修饰含酸性氢的化合物,如羧酸和苯酚。 | |
BF3-甲醇 | 方便快捷地对脂肪酸进行定量酯化反应 |
五氟溴化苄(PFBBr) | 用于羧酸、酚及磺酰胺的电子捕获 GC 分析。 |
甲基化物(DMFDMA) | 由脂肪酸和氨基酸快速有效地制备甲酯。 |
MethElute (TMPAH) 酰化试剂 | 提供精确、灵敏的柱上甲基化。 |
气相色谱柱和耗材目录
访问 Chromatography Columns and Consumables Catalog(色谱柱和耗材目录)的最新版本, 以保证您在优化您的实际应用!我们增强的在线版本具有强大的应用程序搜索工具,访问方法开发指南,应用程序笔记本等等。