简化糖类化合物分析的复杂性
通过在双淋洗液发生罐(双 EGC)模式下运行 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 系统来自动产生淋洗液梯度,以分析从简单到复杂的糖类化合物。EGC 发生罐互相串联,可产生重现性和准确性非常高的 KOH/KMSA 淋洗液梯度来分离单糖、双糖和低聚糖以及唾液酸。
双 EGC 模式是一种强大的 Thermo Scientific Dionex "只加水"电解淋洗液生成技术。电解淋洗液生成技术使用户不再需要手动制备淋洗液,是我们 Reagent-Free 离子色谱 (RFIC) 系统(配备 Thermo Scientific Chromeleon CDS 软件)的一个关键特性。
适用于双 EGC 的 1 mm 规格 Thermo Scientific CarboPac 色谱柱可对单糖、双糖、唾液酸和复杂低聚糖进行可预测的高分辨率分离。
我们有以下色谱柱:
- Thermo Scientific Dionex CarboPac PA200 1 mm
- Thermo Scientific Dionex CarboPac PA20 1 mm
- Thermo Scientific Dionex CarboPac PA1 1 mm
浏览下面我们完整的产品组合列表,或者让我们的专家之一帮您量身打造专门满足您的应用和工作流程需求的产品。
用于自动化糖类化合物分析的相关产品
了解使用双 EGC 模式可以节省多少成本
双 EGC 模式成本节约计算器可帮您估算在双 EGC 模式下运行 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 系统,而不是手动制备淋洗液时每年节约的成本。
为什么使用双 EGC 进行糖类化合物分析?
适用于糖类化合物分析的双 EGC 可提供更快、更简单的启动,更清洁的淋洗液,更少的维护和更高的可重现性。
无需手动制备淋洗液 |
|
提高 IC 重现性 |
|
较大限度延长仪器正常运行时间,较大限度减少维护 |
|
具有梯度洗脱功能 |
|
消除醋酸钠问题 |
|
双 EGC 模式下的离子色谱系统配置
Dionex ICS-6000 HPIC 系统提供双 EGC 模式,以支持复杂糖类化合物分析。在双 EGC 模式下,这种 RFIC 启用型系统串联使用甲磺酸 (MSA) 和氢氧化钾 (KOH) EGC 发生罐,以电解方式生成氢氧化钾/甲磺酸钾 (KOH/KMSA) 淋洗液。此操作模式适用于毛细管柱 (0.4mm) 和分析柱 (1.0mm) 这两种规格。
对于分析(1mm 规格)操作——Thermo Scientific Dionex EGC 400(KOH 和 MSA)淋洗液发生罐设计用于在 20µL/min–200µL/min 的流速下工作。Dionex EGC 400 MSA 发生罐与 Dionex EGC 400 KOH 发生罐串联相接,在 20–63µL/min 的流速下可产生总浓度高达 200mM 的 KOH/KMSA 淋洗液,在高达 200µL/min 的流速下可产生总浓度高达 63mM 的 KOH/KMSA 淋洗液。
对于毛细管(0.4mm 规格)操作——Dionex EGC-MSA(毛细管)淋洗液发生罐与 Dionex EGC-KOH(毛细管)淋洗液发生罐串联相接,在 1–10µL/min 的流速下可产生总浓度高达 200mM 的 KOH/KMSA 淋洗液,在高达 20µL/min 的流速下可产生总浓度高达 100mM 的 KOH/KMSA 淋洗液。
了解低聚糖结果的差异
数据比较:手动制备淋洗液与双 EGC 模式制备淋洗液(1mm 和0.4mm 规格)