The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
我们的离子色谱 (IC) 分析系统提供了一系列功能和用途,从紧凑的占地面积和低运行成本到稳健可靠的日常 IC 分析系统,再到可以放心地应对您最复杂的分析挑战的系统。赛默飞世尔科技在逾 45 年的时间里凭借多功能和先进的技术在离子色谱领域确立了标准,例如自动淋洗液发生器、全系统监控、与各种离子色谱分析检测器的兼容性以及多种分析柱,包括阴离子交换柱、阳离子交换柱、离子排斥柱等。
我们提供丰富的色谱柱化学成分选择,旨在应对多种应用挑战,以提供高选择性和高效率以及出色的峰形和峰分离度。如此多样化的离子色谱柱产品组合确保您能够为您的样品找到最佳色谱柱。我们的许多色谱柱有多种规格可选,包括毛细管和更小的 4 μm 粒径,从而让您获得更高的效率和分离度。
我们的下一代抑制器可以通过去除淋洗液中的导电离子来增强分析物信号并降低背景信号和噪音,从而实现最高的灵敏度和最低检测极限。除了化学抑制器,我们还提供基于带自动抑制功能的免试剂离子色谱分析 (RFIC) 的电解抑制产品。
通过我们具有高压能力的系统——Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC 和 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 系统——提供的更短样品运行时间和/或更高分离度来优化您的色谱分析,这些系统能够充分利用我们高效率的 4 μm 粒径离子色谱柱(有 150 或 250 mm 长度以及多种规格可选)。这些系统的工作压力最高可达 5000 psi。150 mm 色谱柱可在保持色谱分离度的同时缩短运行时间,而 250 mm 色谱柱可提供更高的峰分离度。
了解有关我们具有高压能力的系统的更多信息:
为避免手动制备淋洗液的可变性以及提高结果的可重复性,我们的 Dionex Integrion HPIC 和 Dionex ICS-6000 HPIC 系统提供自动淋洗液发生器。淋洗液发生模块使用 Thermo Scientific Dionex 淋洗液发生罐,通过以您指定的浓度电解生成高纯度氢氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐或甲磺酸 (MSA) 淋洗液来避免耗时且繁琐的手动淋洗液制备。唯一的要求是提供高纯度去离子水的来源。
此外,Dionex ICS-6000 HPIC系统的双淋洗液发生罐(双 EGC)模式还生成用于复杂糖类化合物分析的氢氧化钾/甲磺酸钾 (KOH/KMSA) 淋洗液。
快速轻松地将电导检测器 (CD) 更换为电化学检测器 (ED)。只需拨动一下开关即可拔出一个检测器并插入另一个检测器,只需将检测器推入即可进行连接。我们的 Dionex Integrion HPIC 和 Dionex ICS-6000 HPIC 系统提供这一能力。可将额外的离子色谱分析检测器与这些系统串联或并联,以提供其他检测方案,比如紫外光-可见光或质谱分析。
通过可用于 Dionex Integrion HPIC 和 Dionex ICS-6000 HPIC 系统的耗材设备监视器,自动识别并跟踪离子色谱耗材的安装时间、使用和性能指标。此功能有助于防止耗材安装错误、安排预防性维护和管理耗材使用,从而最终将系统停机时间降至最低并提高效率。
耗材设备监视器让您可以同时监视多达25种不同耗材的多达16项关键性能指标。它将指标信息与跟踪的耗材关联(不考虑安装该耗材的系统),并根据产品规格和生产质量保证数据验证耗材性能。
使用系统标配的可拆卸平板电脑直接控制 Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC 或 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 系统及其系统状态。平板电脑可用于系统设置、维护、故障排除和常规监控。界面有 11 种不同的语言可选,以自定义您的用户体验。
平板电脑通过加密 WiFi 或有线连接与 IC 仪器通信,可轻松在仪器之间进行控制切换。此外,还可以通过平板电脑访问耗材的安装指南和故障排除知识库。
如果分析挑战需要的不仅仅是色谱分析,我们的离子色谱系统可以与其他分析技术配对,其中包括:
电感耦合等离子体-质谱分析 (ICP-MS),以将 ICP-MS 的高灵敏度元素检测与 IC 的无金属流路相结合进行元素形态分析。
质谱分析 (MS),以将 IC 的灵敏度和选择性与 MS 的特异性和灵敏度相结合,并针对低质量离子进行优化。
燃烧系统,以减少测定困难样品中腐蚀性卤素和硫所需的时间和人力。