The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
适用于离子色谱分析的 Thermo Scientific 产品旨在让您的研究顺利推进。我们创新的离子交换色谱柱化学成分、自动淋洗液生成产品、自动进样器、检测器、易用的色谱分析数据系统以及其他产品可帮助您解决色谱分析挑战。
我们提供丰富的离子交换色谱柱选择,旨在应对多种应用挑战。我们的 Thermo Scientific Dionex IonPac 色谱柱专为氢氧化物、碳酸盐和甲磺酸 (MSA) 淋洗液制造,而我们的 BioIC 色谱柱——Thermo Scientific Dionex AminoPac 和 Thermo Scientific Dionex CarboPac 色谱柱——可通过离子色谱对氨基酸和糖类化合物进行直接分析。如此多样化的色谱柱产品组合可确保您为离子色谱分析找到最佳色谱柱。
用于离子交换色谱分析的色谱柱:
利用我们的新一代离子色谱抑制器和淋洗液发生器解决方案,轻松应对当前的离子色谱分析挑战并确保您的分析获得成功。我们的新一代抑制器在测定无机分析物时可实现最高灵敏度和最低检测极限,而我们的淋洗液发生器解决方案可确保您每次都能获得可靠、可重现的结果。
使用我们的 Thermo Scientific Dionex 离子色谱自动进样器自动完成样品处理任务,从而节省时间并减少错误。我们提供包括高精度、低成本、无金属自动进样器在内的多种产品,可实现低至高进样量和可选的温度控制。
为获得最大灵活性,我们的 Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC 系统 和 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 系统支持内部抑制型电导或电化学检测器(直流 或积分安培分析)。或者,这些系统也可以连接到紫外光-可见光吸收(可变波长或光电二极管阵列)、电感耦合质谱分析 (ICP-MS) 或质谱分析 (MS) 检测。Thermo Scientific Dionex Easion IC 和 Thermo Scientific Dionex Aquion IC 系统均采用集成式热控制电导检测器作为标准配置。
使用 Thermo Scientific Dionex 离子色谱 PEEK Viper 接头创建简单、一致的低死体积连接,最大限度提高 Thermo Scientific Dionex 离子色谱分析系统的性能。这些接头可确保套圈正确定位,从而提高效率和获得清晰的色谱峰,并以专为您的离子色谱系统定制的便捷套件形式提供。
通过使用专为 Thermo Scientific Dionex 离子色谱系统及其相关模块设计的优质部件和配件,确保获得最佳色谱分析结果。我们为以下组件提供部件和配件:
为了帮助您简化离子色谱分析,我们开发了所有您需要的高纯度试剂和标准品。我们完整的 Thermo Scientific Dionex 标准品、试剂和化学品系列可帮助最大限度减少耗时的试剂和标准品验证并使您的系统始终以最佳性能运行。我们的离子色谱标准品和试剂包括: