Dionex Easion 离子色谱系统:适用于日常离子分析的简单离子色谱仪器
使用 Thermo Scientific Dionex Easion 离子色谱 (IC) 系统保持日常离子色谱分析的低运行成本。此款集成式双活塞等度离子色谱分析仪器专为执行日常离子色谱分析的实验室而设计。该系统体积小巧但极具价值,先进的技术、创新设计和直观的软件使其在公正的价格下,易于获得高质量的阴离子或阳离子色谱分析结果,即便是新手操作员也不在话下。
产品优势
快捷简便的设置
当您购买 Dionex Easion IC系统时,您将获得让离子色谱分析仪器在大约90分钟内启动并运行所需的一切,包括色谱柱、抑制器以及淋洗液和再生浓缩液。无需额外的泵或设备。
操作和维护简单
Dionex Easion 离子色谱系统的简单设计使得便于检修其组件。没有需要更换或维护的额外项目。此外,我们的预配置分析套件还排除了对阴离子或阳离子系统配置的推测。
可靠的惰性组件
整个离子色谱分析仪器中的惰性、非金属 PEEK 组件可确保兼容腐蚀性淋洗液和不受金属污染的分析。双活塞 PEEK 泵专为处理腐蚀性离子色谱淋洗液和降低维护成本而设计。
自动进样器兼容性
Dionex Easion 离子色谱系统同时兼容我们的 Thermo Scientific Dionex AS-DV 和 Thermo Scientific Dionex AS-AP 自动进样器型号,如需实现无人值守的便利和内置样品过滤,建议使用 Dionex AS-DV 型号。
膜基化学抑制
系统附带的无忧膜基化学抑制器通过从淋洗液中去除导电离子来增强分析物信号,同时降低背景噪音。它们可确保最长的正常运行时间并减少基线漂移,从而将样品间变异性降至最低。
色谱分析数据系统软件(CDS)
Dionex Easion 离子色谱系统附带易于使用的 Thermo Scientific 变色龙色谱分析数据系统 (Chromeleon CDS)。该软件平台提供客户端-服务器架构和行业先进的网络故障保护以及使我们所有的必需应用程序都能轻松访问的电子工作流程。
视频
系统规格
下表概要列出了 Dionex Easion IC系统的规格。并未列出全部规格。如需完整的规格列表,请下载 Dionex Easion IC 系统规格
规格
Dionex Easion IC系统
分析泵和液压技术
类型
串行双往复式活塞,由微处理器控制的恒定冲程,速度可调
构造
化学惰性、不含金属 PEEK 泵头和流路,与 pH 值为 0–14 的水溶性淋洗液和反相溶剂兼容
泵工作压力
0–35 MPa
流速范围
0.00–5.00 mL/min,无需更换泵头
流速精确度
<0.1%
流速准确度
<0.1%
压力波动
<1%
进样阀
类型
电力致动6端口、2位置罗丹尼阀
抑制器兼容性
位移化学再生
使用 4 或 2 mm 规格的阴离子或阳离子耗材
电导检测器
类型
双极加热电导池,0–10,000 μS/cm 范围微处理器控制数字信号处理
检测器线性
1%
最大流通池压力
10 MPa
分辨率
0.0047 nS/cm
流通池校准
出厂时已作为新系统校准,并在现场单独校准,具有记忆保持和转储功能
流通池化学兼容性(标准)
与所有典型的离子色谱分析淋洗液(包括 MSA)完全兼容
自动进样器
使用自动进样器自动进样
有关可用自动进样器的更多信息,请访问 离子色谱自动进样器页面
系统软件
Chromeleon CDS,要求使用 Microsoft™ Windows™ 10
物理规格
尺寸(高 × 宽 × 深)
33 cm x 24 cm x 40 cm
重量
10kg (22lb)
电源要求
100–240 V AC,50-60 Hz,自动量程调节
系统流路
所有聚合物 (PEEK)、阴离子或阳离子配置
仅供研究使用。不用于诊断程序。