The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
使用 Thermo Scientific Dionex Aquion 离子色谱系统进行可靠、基本的阴离子和阳离子分析。这款简单的紧凑型离子色谱分析 (IC) 仪器通常用于水分析,以易用和直白操作为设计宗旨,适合预算有限的实验室。它支持电解抑制,并包括一套用于淋洗液在线脱气的真空脱气机。它还能为环境、食品安全和学术实验室的苛刻应用提供快速启动时间和可靠、稳定的性能。
电导检测
Dionex Aquion IC系统的惰性非金属 PEEK 流路专为使用电导检测的应用而设计和优化。它可确保兼容腐蚀性淋洗液和不受金属污染的离子色谱分析。高性能电导池为温控型,可防范环境温度变化。数字化电导池控制提供了宽广的动态检测范围。
抑制器兼容性
Dionex Aquion IC系统同时支持化学和电解抑制技术。抑制器可以从淋洗液中去除导电离子,在增强分析物信号的同时降低背景噪声。这可以实现可能的最高电导检测灵敏度和最低检测极限。
可选柱温箱
通过可选柱温箱,可获得更高的精确度和在高温下运行的应用。柱温箱可在淋洗液进入色谱柱前对其进行预加热,并保持用户设定的柱温。柱温箱温度可在 30 °C 至 60 °C 范围内设置
淋洗液脱气机
淋洗液脱气可降低基线噪音,从而确保重现性和防止淋洗液受到污染和发生分解。一种可选的内置真空脱气装置可以提供在线淋洗液脱气,并且操作可以自动化和自动感知何时需要脱气。
色谱分析数据系统(CDS)软件
Dionex Aquion 离子色谱系统附带易于使用的 Thermo Scientific 变色龙色谱数据系统软件 (Chromeleon CDS)。该软件平台为离子色谱提供强大的控制和数据处理,并提供使我们的所有必需应用程序都可轻松访问的电子工作流程。
方便的套件
用于阴离子或阳离子分析的 Dionex Aquion IC套件包括开始使用所需的全部硬件、软件和耗材,并提供可消除用户顾虑的可选延长保修。
下表概要列出了 Dionex Aquion IC系统的规格。并未列出全部规格。有关规格的完整列表,请下载 Dionex Aquion IC系统规格表。
规格 | Dionex Aquion IC系统 |
---|---|
分析泵和流控技术 | |
类型 | 串行双往复式活塞,由微处理器控制的恒定冲程,速度可调 |
构造 | 化学惰性、不含金属 PEEK 泵头和流路,与 pH 值为 0–14 的水溶性淋洗液和反相溶剂兼容 |
泵工作压力 | 0–35 MPa |
流速范围 | 0.00–5.00 mL/min,无需更换泵头 |
流速精确度 | <0.1%(典型值) |
流速准确度 | <0.1%(典型值) |
压力波动 | <在 13.8 MPa 和 1.0 mL/min 下为 1% |
淋洗液开关阀 | 标准 |
柱塞杆密封圈清洗 | 双泵头,连接至清洗液源时可连续清洗 |
压力警报限值 | 上限 0–35 MPa,以一个单位 (MPa) 为增量;下限可设置为低于上限一个单位 |
真空脱气 | 是,可选,自动控制 |
淋洗液瓶 | 聚丙烯,最大 4L 容积 |
淋洗液瓶压力 | 不需要 |
支持色谱柱 | 内径为 2、3、4 和 5 mm;最大长度为 250 mm 的分析柱,带 50 mm 保护柱 |
进样阀 | |
类型 | 电力致动6端口、2位置罗丹尼阀 |
柱温箱(可选) | |
工作温度范围 | 30 至 60 °C;最低环境温度以上 5 °C;可设置范围等于工作范围 |
温度精度 | 40 °C 时 ±0.5 °C |
抑制器和控制 | |
化学抑制 | 2 mm 和 4 mm 阴离子和阳离子、膜抑制类型 |
位移化学抑制 | 2 mm 和 4 mm 阴离子和阳离子、膜抑制类型 |
电解抑制 | 2 mm 和 4 mm 阴离子和阳离子、膜抑制类型可供选择 |
采用外接水模式的电解抑制 | 2 mm 和 4 mm 阴离子和阳离子、膜抑制类型可供选择 |
电流控制范围 | Thermo Scientific Dionex ERS 500 电解再生抑制器:4 mm,0–500 mA,增量为 1 mA;2 mm,0–150 mA,增量为 1 mA |
盐转化器 | 提供 2 mm 和 4 mm 两种版本 |
为阴离子分析去除碳酸盐 | 配备用于氢氧化物淋洗液的Thermo Scientific Dionex CRD 200 碳酸盐去除装置和Dionex AERS 500 抑制器 配备用于碳酸盐淋洗液的 Dionex CRD 300 装置和 Dionex AERS 500 抑制器 |
非抑制色谱分析 | 是,支持 |
抑制器易损件 | 无;不需要蠕动泵和在线过滤器 |
电导检测器电子系统和流通池 | |
类型 | 微处理器控制的数字信号处理器 |
流通池驱动 | 8 kHz 方波 |
检测器线性 | 1%,最高 1 mS |
最大流通池压力 | 10 MPa |
分辨率 | 0.00238 nS/cm |
满量程输出范围 | 数字信号范围 0–15000 μS/cm |
电子噪音 | 本底电导率为 0–150 μS/cm 时为 ±0.1 nS |
过滤器 | 上升时间为 0 - 10 s,用户可选择 |
温度补偿 | 在流通池温度下固定为每 1 °C 1.7% |
温度范围 | 环境温度 +7 °C,30 至 55 °C |
流通池电极 | 钝化 316 不锈钢;与 MSA 兼容 |
流通池主体 | 化学惰性聚合物材料 |
流通池体积 | <1 µL |
热交换器 | 用于低轴向弥散的惰性、曲折路径 |
自动进样器 | |
使用自动进样器自动进样 | 有关可用自动进样器的更多信息,请访问 离子色谱自动进样器页面 |
系统软件 | |
| Chromeleon CDS,要求使用 Microsoft™ Windows™ 10 |
物理规格 | |
尺寸(高 × 宽 × 深) | 56.1 cm x 22.4 cm x 53.3 cm |
重量 | 24.5 kg (54 lb) |
电源要求 | 100–240 V AC,50-60 Hz,自动量程调节 |
工作温度 | 4–40 °C;系统电源持续开启时可兼容冷库 (4 °C) |
工作湿度范围 | 5–95% 相对湿度(非冷凝) |
控制模式 | 通过 变色龙色谱数据系统软件进行全面控制;也可通过 TTL 或闭合继电器进行选择性控制;两个继电器输出端、两个 TTL 输出端、四个可编程输入端 |
USB 通信协议 | 一个 USB 输入端口;一个内置双输出 USB 集线器 |
漏液检测 | 内置光学传感器 |
仅供研究使用。不用于诊断程序。