The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
使用可靠的 Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC 系统实现可满足您常规离子分析需求的多功能、高效分离。其高压离子色谱分析 (HPIC) 能力可以实现更快速的分析而不会影响数据质量。 Dionex Integrion HPIC 系统有两种型号和多种配置可供选择。它设计用于常规离子色谱分析 (IC) 应用中的水、食品和饮料、生物燃料以及药物分析。
简单的管路系统布局
这款高压离子色谱分析系统的管路系统布局基于逻辑流程,可在占地面积小的紧凑型平台中轻松检修组件。
自动淋洗液发生器 (EG)
可选的带淋洗液生成功能的免试剂离子色谱分析 (RFIC-EG) 将自动淋洗液发生器和电解再生抑制器相结合来生成淋洗液和再生液。
可靠的惰性组件
整个 Dionex Integrion HPIC 系统中的惰性、非金属 PEEK 组件可确保兼容腐蚀性洗脱液和不受金属污染的分析。易于安装的 离子色谱 PEEK Viper 接头死体积小,无需特殊培训或工具。
耗材设备监视器*
耗材设备监视器可自动识别耗材,并在 Dionex Integrion HPIC 系统上保留其安装、使用和性能指标的记录,不必手动跟踪耗材。
多种离子色谱柱
Dionex Integrion HPIC 系统可兼容多种色谱柱尺寸(包括适合 HPIC 功能的小粒径 4 μm 色谱柱),可提供更快的运行时间和更高的分辨率,以满足您的应用的需求。
色谱分析数据系统软件(CDS)
Dionex Integrion HPIC 系统附带易于使用的 Thermo Scientific 变色龙色谱分析数据系统 (Chromeleon CDS)。该软件平台为离子色谱提供强大的控制和数据处理,并提供使我们的所有必需应用程序都可轻松访问的电子工作流程。
*根据您所在国家/地区的法律要求,无线发射器设备可能不会获得授权,并且在获得正当授权之前,这些功能不会标价出售或租赁,或者已出售或已租赁。有关详细信息,请联系您所在地的销售代表。
下表概要列出了 Dionex Integrion HPIC 系统的规格。并未列出全部规格。有关规格的完整列表,请下载 Dionex Integrion HPIC 系统规格表。
规格 | Dionex Integrion HPIC 系统 |
泵 | |
类型 | 双活塞(串联)、微处理器控制、恒定 10 mm 主冲程长度、变速等动力以及淋洗液预压缩 |
构造 | 化学惰性、不含金属 PEEK 泵头和流路;与 pH 值为 0–14 的水溶性淋洗液和反相溶剂兼容 |
压力范围 | 0–41 MPa |
流速范围 | 0.000–10.000 mL/min,可以 0.001 mL/min 增量设置流速 |
流速精确度 | < ±0.1% |
流速准确度 | < ±0.1% |
压力波动 | < 1.0 mL/min 下为 1%(典型值) |
淋洗液开关阀 | 电力致动(标准) |
柱塞杆密封圈清洗 | 可选,自动操作 |
真空脱气 | 可选,集成式 |
淋洗液发生器 | |
淋洗液类型 | 最多两个淋洗液发生罐 |
淋洗液浓度范围 | 0.1–100 mM |
流速 | 0.1-3 mL/min |
最大工作压力 | Dionex EGC 500 淋洗液发生罐:35 MPa |
最大有机溶剂浓度 | 阳离子:0% |
梯度曲线 | 标准 - 线性、凸形和凹形正负梯度曲线的任意组合 |
柱温箱 | |
进样阀 | 最多两个6端口或10端口高压阀 |
支持色谱柱 | 最多两个内径 1-9 mm、最大长度 250 mm 并具有 50 mm 保护柱的分析柱 |
恒温区 | 可选 |
检测器室 | |
恒温区 | 可选 |
抑制模式 | |
化学抑制 | 2 mm 和 4 mm、阴离子和阳离子、膜抑制 |
电解抑制循环再生模式 | 2 mm 和 4 mm、阴离子和阳离子、膜抑制 |
电解抑制外接水模式 | 2 mm 和 4 mm、阴离子和阳离子、膜抑制 |
非抑制型电导 | 支持 - 阴离子和阳离子均可 |
电导检测器 | |
电子系统类型 | 微处理器控制的数字信号处理过程,自动调节量程 |
流通池驱动 | 8 kHz 方波 |
线性 | 1% |
分辨率 | 0.00238 nS/cm |
输出范围 | 数字信号范围:0–15,000 µS/cm |
湿噪声 | 23 μS/cm 背景下 ≤ 0.2 nS |
过滤器 | 上升时间为 0 - 10 s,可编程 |
采样率 | 1 - 100 Hz,用户可设置或自动 |
流通池温度 | 环境温度以上 7 °C,最高温度为 60 °C |
流通池温度稳定性 | < 0.001 °C |
流通池温度补偿 | 每 °C 默认为 1.7%;每 °C 可在 0–3% 范围内编程 |
流通池最大压力 | 10 MPa |
流通池体积 | 0.7 µL |
流通池电极 | 钝化316不锈钢。与 MSA 兼容 |
流通池主体 | 化学惰性聚合物材料 |
热交换器 | 用于低纵向弥散的惰性、曲折路径 |
电化学检测器 | |
电子系统类型 | 微处理器控制的数字信号处理 |
湿电子噪声 | IPAD积分脉冲安培(金电极)在 10 mM KOH 下 < 50 pC,DC直流电流分析 (GC) < 10 pA |
电势范围 | -2.0 至 2.0 V,增量为 0.001 V |
信号范围(数字和模拟) | 积分电流分析:50 pC 至 200 μC 直流电流分析:5 pA 至 74 µA |
过滤器 | 响应时间为 0–10 s,用户可设置 |
控制模式 | 利用继电器闭合或 TTL 进行本地或远程控制,或通过 DC 模块利用 Chromeleon CDS 软件进行控制 |
流通池主体 | 钛主体。兼容 2–7 mm 内径色谱柱 |
工作电极 | 传统电极:金、玻碳、铂和银 一次性电极:金、铂、碳和银 |
参比电极 | pH-Ag/AgCl 复合型,一体化设计 |
自动调节量程 | 是 |
模拟输出 | 用户可在 10、100 或 1000 mV 全范围内进行选择 |
工作电极处的流通池体积 | < 0.2 µL |
最大程度提高流通池工作压力 | 0.7 MPa |
内部电源 | |
内部电源 | 恒定电流 (CC) 或恒定电压 (CV) 电源选项1:1通道 CC [0 - 500 mA] 或 CV [0 - 36 V] |
系统软件 | |
软件 | 变色龙色谱分析数据系统软件(Chromeleon CDS )7.2或更高版本 |
自动化工作流程向导 | 标准功能 |
系统智能启动和关机 | 标准功能 |
自动支持第3方仪器 | 完全控制30多个制造商生产的400余种不同产品,包括 GC、HPLC 和 MS |
可定制系统控制面板 | 标准功能 |
信号通道 | 检测器信号和泵压力作为标准配置 |
数据趋势图 | 所有数字设备参数 |
系统状态虚拟通道 | 标准功能 |
网络故障保护 | 联网安装的标准功能 |
系统触发器命令和条件式 | 标准功能 |
每日审计跟踪 | 标准功能 |
样品审计跟踪 | 标准功能 |
系统校准存储 | 出厂、现在和以前。完全由用户选择 |
定制报告 | 报告表不限的标准功能 |
GLP 合规性 | 可选 |
物理规格 | |
尺寸(高 × 宽 × 深) | 62.5 × 30.0 × 55.9 cm |
重量 | 41 kg |
电源要求 | 100–240 V ac,50-60 Hz 自动量程调节 |
工作温度 | 4–40 °C;系统电源持续开启时可兼容冷库 (4 °C) |
工作湿度范围 | 5–95% 相对湿度(非冷凝) |
控制模式 | 通过前部面板和 Chromeleon CDS 软件进行全面控制;也可通过 TTL 或闭合继电器进行选择性控制;两个继电器输出端、两个 TTL 输出端、四个可编程输入端 |
USB 通信协议 | 一个 USB 输入端口;一个内置双输出 USB 集线器 |
漏液检测 | 内置光学传感器 |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。