mAb 及其聚合体、片段和滴度的表征
目前正在进行的蛋白质和单克隆抗体 (mAb) 治疗剂的广泛开发需要创新和高效的工具,以表征、量化结构变异和修饰、监测产品的稳定性并证明其安全性和有效性。这些专门设计的 Thermo Scientific MAbPac 色谱柱以 LC 和 LC-MS 提供全方位的高分离度、高效 mAb 分析。
单克隆抗体 LC 色谱柱
反相单克隆抗体色谱柱
现在,通过 HPLC 和 LC-MS 可将反相条件用于完整 mAb 和片段的更高分离度分离。
疏水相互作用色谱 (HIC) mAb 色谱柱
使用这些色谱柱可进行 mAb、mAb 片段、抗体药物聚合体及相关的生物分离。
亲和单克隆抗体色谱柱
使用这些色谱柱可快速准确地对收获的细胞培养物中的单克隆抗体进行滴度分析。
强阳离子交换单克隆抗体色谱柱
使用这些色谱柱可进行 mAb 及相关变异体的高分离度、高效率分析。
尺寸排阻单克隆抗体色谱柱
选择此类色谱柱以进行较佳的 mAb 分析,包括单体、聚合体及片段的高分离度分离。
进行单克隆抗体分析时应选择哪种色谱柱呢?
分析 | 说明 | 色谱柱 & 缓冲液 |
---|---|---|
mAb 捕获 & 滴度分析 |
| |
聚合体分析 | 用于 mAb 聚合体和片段的常规筛选 | |
电荷异质性分析 | 常规电荷异质性分析/筛查,包括赖氨酸截短、脱酰胺基&酰化 | |
蛋氨酸&色氨酸氧化 | 蛋氨酸和色氨酸氧化的靶向分析 | |
抗体药物偶联物 (ADC) 分析 | ADC DAR 分析 | |
完整 mAb &片段分析 |
| |
序列&结构分析 |
| |
聚糖分析 | 释放的聚糖分析 |
您是否选择了合适的LC色谱柱?
请浏览最新版《色谱柱与耗材目录》(PDF和在线格式)。增强的在线版特有稳定的应用搜索工具,可访问方法开发指南、应用手册及其他项目。
单克隆抗体分析专题视频
探索直播和点播网络讲座,助您提高生产力、保持合规性并了解不断发展的科学环境。
相关资源