+1 和 -1 核酸(包括异构体)的极高分离度
这些色谱柱可用于 HPLC 和 UHPLC 实验。Thermo Scientific DNAPac 色谱柱的与众不同之处在于它们能以极高的分离度对核酸(+1 和 -1)及其异构体进行分离,这是反相色谱柱无法达成的。内径较大的色谱柱更广泛用于小规模的核酸纯化。
通过 HPLC 和 LC-MS 对寡核苷酸(包括较长的双链 (ds) DNA/RNA 片段)进行更高分离度的分离和表征。
现有 8μm 和 4μm 两种粒径可供选择的此本下一代 DNAPac™ PA200 UHPLC 色谱柱使用强阴离子交换树脂对合成和修饰的寡核苷酸进行高分离度、高通量分析和纯化。
DNAPac™ PA100 色谱柱是技术成熟、粒径更大的色谱柱,采用强阴离子交换树脂,可对合成和修饰的寡核苷酸进行高分离度分析和纯化。
本款强阴离子交换柱旨在为 DNA 和 RNA 寡核苷酸提供实验室规模的高分离度纯化。与其他离子交换色谱柱相比,DNASwift™ SAX-1S 寡核苷酸色谱柱可提供更高的纯度和得率。
请浏览最新版《色谱柱与耗材目录》(PDF和在线格式)。增强的在线版特有稳定的应用搜索工具,可访问方法开发指南、应用手册及其他项目。
探索直播和点播网络讲座,助您提高生产力、保持合规性并了解不断发展的科学环境。