The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific Transcend 多通道 LX UHPLC 系统可助您提高 LC-MS 通量,更快获取投资回报。这些 UHPLC 系统采用独特的多通道技术,将至多四个独立的液相色谱通道与一台质谱仪组合使用,从而提高通量。 Transcend 多通道 LX UHPLC 系统将简便性和成本效益提升了一个台阶。Thermo Scientific Aria MX 软件具有直观的图形界面,可轻松进行方法设置并进行系统全方位排程,包括同时针对多个通道上的多种方法进行排程和管理。
Transcend 多通道系统具有两个或四个在一台质谱仪内并行、独立运行的液相色谱通道,可将通量提高两倍或四倍。可在所有通道上运行同一方法,又可在各个通道上同时运行不同方法。
可在 Thermo Scientific TriPlus RSI 自动进样器上新增一个冷却柜,将样品容量从6块96或384孔板扩展至12块,从而提高通量。Thermo Scientific Transcend VLX-2 使用 Thermo Scientific Vanquish 加载器模块,提高样品容量,总容量可达近9000份样品,而条形码读码器可同时管理完整的库存。
多通道技术无需进行新方法开发,即可利用单台仪器将通量提高两到四倍,加速实验室产出和创收。
Thermo Scientific Aria MX 软件可管理和控制泵运行、阀切换、清洁和梯度。在支持快速方法开发和多批次样品运行的同时,可同时管理多个通道上的多种 LC-MS 方法。Aria MX 软件与 Thermo Scientific XCalibur 或 TraceFinder 软件兼容。
我们的多通道液相色谱系统专为 LC-MS 设计,可使用一台质谱仪运行两项同种或不同种应用。两个通道可交错运行 LC-MS 分析,确保质谱仪从不空闲。下图展示了在 Transcend 多通道 LX UHPLC 系统上同时运行两种不同应用时产生的 MS 信号。
通过对多个通道智能排程,在色谱柱再平衡期间运行另一分析,大幅提高 MS 利用率。
下表概述了标准配置 Transcend 多通道 LX UHPLC 系统的规格。并未列出全部规格。您的规格可能因系统组件而异。 有关系统组件的规格表,请参阅下文组件规格部分。
类别 | Transcend (F/H) VLX-2 UHPLC 系统 | Transcend 多通道 LX-2 和 LX-4 UHPLC 系统 |
系统压力,上限值 | 1000 (F) 或 1500 bar (H) | 1000 bar |
流速范围 | 0-8 mL/min (F) 或 0-5 mL/min (H) | 0-8 mL/min |
泵选项(默认梯度延迟体积) | 二元泵 F (35 µL) | 二元 (100 µL) |
生物兼容 | 是 | |
pH 范围 | 2–12,氯化物浓度高达 1 mol/L | |
系统设计 | 模块化 | |
兼容触摸屏用户界面显示屏(可选) | 是,取决于系统配置 | 否 |
兼容溶剂监测系统(可选) | 否 | |
自定义梯度延迟体积,简化方法传输 | 不适用 | |
SmartInject 技术可大幅提高进样精度、延长色谱柱寿命 | 是 | 否 |
进样体积范围 | 标准:0.01-25 µL 可选:0.01-100 µL | 标准:0.01-100 µL 可选:高达 10,000 µL |
样品冷却 | 是 | |
样品容量(标准型) 基于外径 12 mm 标准样品瓶 (≤ 1.5 mL) | 4个瓶架,每个瓶架54个样品瓶 (≤ 1.5 mL), | 6个瓶架,每个瓶架可容纳54个样品瓶 |
提供 进样器 扩展选项 (选配) | 是,通过 Vanquish 加载器 | 是,通过抽屉 |
恒温柱温箱 | 是,5-120°C 静止空气和强制通风 | 是 可选套筒加热器 |
柱温箱预热器 | 主动和被动式 | 不适用 |
柱温箱柱后冷却器 | 是 | 不适用 |
兼容的 检测器 | 质谱仪 |
标准型 Transcend 多通道 LX UHPLC 系统 由以下组件组成。有关各个组件的更多详情,请下载 相应的规格表。
Transcend LX-2 | Transcend LX-4 | Transcend VLX-2 | |
泵
| 2 Vanquish 二元泵 F 或 2 Vanquish 二元泵 H | ||
自动进样器
| Triplus RSI | Vanquish 双针分流进样器 FT 或 Vanquish 双针分流进样器 HT | |
扩大样品容量(可选)
| 具3 或 6 个抽屉的冷却机柜 (可选) | Vanquish 加载器 (可选) | |
流路切换
| 双阀接口模块 | Vanquish 柱温箱 H | |
检测器
| 一台质谱仪 |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。