为保护环境,提供绿色消费,欧盟自2006年起实施RoHS《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances),并于2015年发布指令(EU) 2015/863,更新了限用物质清单。根据最新指令,重金属、阻燃剂及塑化剂超标的电子电器产品不允许进入欧盟市场。RoHS指令的核心内容是在电子电气设备中限制使用毒害物质,实现生产和消费两个领域的灭害化、无害化。
RoHS指令检测工作流程
有奖互动
出于对环境和健康风险的考虑,溴系阻燃剂的使用受到了各国政府的限制。欧盟的RoHS指令限制了多溴联苯和多溴二苯醚两种溴系阻燃剂在电子电器中的应用,美国禁止了多溴联苯的使用,在中国的《电子信息产品污染控制管理办法》中也对多溴联苯和多溴二苯醚进行了限制。
针对RoHS2.0中溴化阻燃剂的检测,赛默飞可提供通过燃烧离子色谱法对总溴分析进行筛查和通过GCMS对溴化阻燃剂进行准确定性定量分析的方法。
在线燃烧-离子色谱联用法
图1:在电子电器产品中总溴筛查技术中,IEC 62321-3-2法规中推荐采用燃烧离子色谱筛查电子电器及聚合物中总溴,而传统固态和高粘度样品分析方法(氧弹燃烧法)需要耗费大量人力,赛默飞的在线燃烧离子色谱联用技术可以取代传统方法,实现全自动分析,并且能够同时检测卤素和硫。
气相色谱质谱联用法
图2:多种PPBs和PBDEs同时快速分析。IEC 62321-6推荐采用GC-MS作为分析PBBs和PBDEs的准确定性和定量分析方法。采用赛默飞ISQ7000 GC-MS分析溴化阻燃剂,分析时间短,测试结果稳定可靠,仪器维护、操作简单。
2015年6月4日,4种增塑剂经修订案(EU)2015/863被正式纳入RoHS 2.0 指令限制清单中,且IEC 62321-8:2017 介绍检测聚合物中的增塑剂中引入了PY-GCMS(热裂解-气相色谱质谱联用仪)的分析方法。
热裂解-气相色谱质谱联用仪
图3:采用赛默飞 Pyrolyzer-Thermo Scientific™ ISQTM 7000 GCMS 可极大简化前处理过程,降低样品处理难度及提升分析效率,且具有良好的重复性及极低的化合物残留,帮助客户完成聚合物中增塑剂的快速筛查。
图4:当增塑剂含量接近法规规定的限值时,可通过ISQ7000 GCMS对增塑剂通过液体进样进行最终的精确定性定量分析,保证结果的准确性和可靠性,且符合法规分析要求。
重金属的毒性和危害性很早就备受关注,因此RoHS法规一开始就对四项重金属作出了限制要求。在采用相关设备对电子电器产品中不同样品不同元素进行筛选时,通过筛选如果重金属的含量接近于指令限定值,则无法确定该重金属元素是否超标,此时需要更精密的仪器进行精准分析。IEC 62321-4和IEC 62321-5中均推荐了AA、ICP-OES 和ICP-MS等方法对重金属进行准确定性和定量分析。
ICP-OES/ICP-MS/AA 检测重金属
采用赛默飞ICP-OES/ICP-MS/AA 对塑料部件、金属部件、电子元件中铅、汞、镉、总铬进行测试,符合IEC 62321-4和IEC 62321-5等方法要求。
图5:赛默飞 iCAP 7000 ICP-OES 测定不同元素 (mg/Kg)
IC-UV/Vis分析六价铬
赛默飞离子色谱仪- 柱后衍生- 紫外/ 可见光检测(IC-UV/Vis)系统特别适用于聚合物材料部件、金属材料部件、电子元器件中六价铬等元素价态的分析。
赛默飞特有的色谱柱更好地耐受提取液的高基体干扰,且有更长的寿命。离子色谱分离结合特异性高灵敏度的柱后衍生,可以完全排除比色法的干扰因素,且具有更高的检测灵敏度,完全满足RoHS 指令关于六价铬限量的检测要求。
图6:离子色谱仪- 柱后衍生- 紫外/ 可见光检测(IC-UV/Vis)系统。
图7:样品加标(0.1 μg/L 六价铬)色谱图。
• 世界最先进的IC 系统能够提供无与伦比的功能、灵活性和方便性,并且提供多种检测器可供选择。
• 高性能泵:双柱塞高压泵可提供高精度,低漂移和无脉动的淋洗液流速,确保基线稳定,获得极低检出限;全PEEK 流路避免了金属污染。耐高压、耐酸碱和反相有机溶剂。
• 内置精确控温柱温箱:配合高容量高效阴阳离子色谱柱使用,避免色谱柱压力和保留时间的偏移,确保检测结果准确性和重现性。
• USB 连接方式,即插即用。
IC-ICP/MS 联用检测
赛默飞离子色谱- 电感耦合等离子体质谱联用(IC-ICPMS)技术特别适用于塑料部件、金属部件、电子元件中六价铬等元素价态的超快速和高灵敏度分析。
图8:IC-ICP/MS 联用检测
图9:实际样品稳定性测试:样品三次测试色谱重叠图及积分值
出于对环境和健康风险的考虑,溴系阻燃剂的使用受到了各国政府的限制。欧盟的RoHS指令限制了多溴联苯和多溴二苯醚两种溴系阻燃剂在电子电器中的应用,美国禁止了多溴联苯的使用,在中国的《电子信息产品污染控制管理办法》中也对多溴联苯和多溴二苯醚进行了限制。
针对RoHS2.0中溴化阻燃剂的检测,赛默飞可提供通过燃烧离子色谱法对总溴分析进行筛查和通过GCMS对溴化阻燃剂进行准确定性定量分析的方法。
在线燃烧-离子色谱联用法
图1:在电子电器产品中总溴筛查技术中,IEC 62321-3-2法规中推荐采用燃烧离子色谱筛查电子电器及聚合物中总溴,而传统固态和高粘度样品分析方法(氧弹燃烧法)需要耗费大量人力,赛默飞的在线燃烧离子色谱联用技术可以取代传统方法,实现全自动分析,并且能够同时检测卤素和硫。
气相色谱质谱联用法
图2:多种PPBs和PBDEs同时快速分析。IEC 62321-6推荐采用GC-MS作为分析PBBs和PBDEs的准确定性和定量分析方法。采用赛默飞ISQ7000 GC-MS分析溴化阻燃剂,分析时间短,测试结果稳定可靠,仪器维护、操作简单。
2015年6月4日,4种增塑剂经修订案(EU)2015/863被正式纳入RoHS 2.0 指令限制清单中,且IEC 62321-8:2017 介绍检测聚合物中的增塑剂中引入了PY-GCMS(热裂解-气相色谱质谱联用仪)的分析方法。
热裂解-气相色谱质谱联用仪
图3:采用赛默飞 Pyrolyzer-Thermo Scientific™ ISQTM 7000 GCMS 可极大简化前处理过程,降低样品处理难度及提升分析效率,且具有良好的重复性及极低的化合物残留,帮助客户完成聚合物中增塑剂的快速筛查。
图4:当增塑剂含量接近法规规定的限值时,可通过ISQ7000 GCMS对增塑剂通过液体进样进行最终的精确定性定量分析,保证结果的准确性和可靠性,且符合法规分析要求。
重金属的毒性和危害性很早就备受关注,因此RoHS法规一开始就对四项重金属作出了限制要求。在采用相关设备对电子电器产品中不同样品不同元素进行筛选时,通过筛选如果重金属的含量接近于指令限定值,则无法确定该重金属元素是否超标,此时需要更精密的仪器进行精准分析。IEC 62321-4和IEC 62321-5中均推荐了AA、ICP-OES 和ICP-MS等方法对重金属进行准确定性和定量分析。
ICP-OES/ICP-MS/AA 检测重金属
采用赛默飞ICP-OES/ICP-MS/AA 对塑料部件、金属部件、电子元件中铅、汞、镉、总铬进行测试,符合IEC 62321-4和IEC 62321-5等方法要求。
图5:赛默飞 iCAP 7000 ICP-OES 测定不同元素 (mg/Kg)
IC-UV/Vis分析六价铬
赛默飞离子色谱仪- 柱后衍生- 紫外/ 可见光检测(IC-UV/Vis)系统特别适用于聚合物材料部件、金属材料部件、电子元器件中六价铬等元素价态的分析。
赛默飞特有的色谱柱更好地耐受提取液的高基体干扰,且有更长的寿命。离子色谱分离结合特异性高灵敏度的柱后衍生,可以完全排除比色法的干扰因素,且具有更高的检测灵敏度,完全满足RoHS 指令关于六价铬限量的检测要求。
图6:离子色谱仪- 柱后衍生- 紫外/ 可见光检测(IC-UV/Vis)系统。
图7:样品加标(0.1 μg/L 六价铬)色谱图。
• 世界最先进的IC 系统能够提供无与伦比的功能、灵活性和方便性,并且提供多种检测器可供选择。
• 高性能泵:双柱塞高压泵可提供高精度,低漂移和无脉动的淋洗液流速,确保基线稳定,获得极低检出限;全PEEK 流路避免了金属污染。耐高压、耐酸碱和反相有机溶剂。
• 内置精确控温柱温箱:配合高容量高效阴阳离子色谱柱使用,避免色谱柱压力和保留时间的偏移,确保检测结果准确性和重现性。
• USB 连接方式,即插即用。
IC-ICP/MS 联用检测
赛默飞离子色谱- 电感耦合等离子体质谱联用(IC-ICPMS)技术特别适用于塑料部件、金属部件、电子元件中六价铬等元素价态的超快速和高灵敏度分析。
图8:IC-ICP/MS 联用检测
图9:实际样品稳定性测试:样品三次测试色谱重叠图及积分值