加快痕量金属分析
金属,特别是有毒重金属会污染我们的空气、水和土壤,而且会损害公众健康。创造更美好的明天意味着提供痕量金属分析功能,帮助您遵守法规,确保我们的饮用水不含有毒重金属,并为产品开发、质量控制、腐蚀控制和其他应用提供金属分析解决方案。
适用于金属污染物的解决方案
不同的金属分析应用可能需要不同的仪器,但这取决于不同的法规、浓度范围和检测限。AA 和 GFAA 是适用于分析几种元素的经济理想型仪器,而 ICP-OES 和 ICP-MS 则适用于多元素分析,尤其适用于高通量规格的元素分析。ICP-OES 适用于顽固基质,因为其可耐受高达 30% 的较高溶解性固体总量。但是,ICP-MS 可使用碰撞池技术消除多原子干扰,从而将检测限降低至兆分之一。使用三重四极杆 ICP-MS 和高分辨率 ICP-MS 可准确实现先进环境和地球科学应用。阅读我们的金属分析信息学习中心页面,了解详细的应用和故障排除技巧。
克服环境痕量元素分析中任何挑战的通用性能。
了解金属污染物分析的最新突破
- 学习中心:查看我们的分析解决方案
- 网络讲座: Simply Everyday Trace Elemental Analysis。 该网络讲座系列由两个部分组成,重点介绍了使用 ICP-OES 和 ICP-MS 进行环境样品分析。
- 网络讲座:High-matrix Sample Analysis 。 该网络讲座系列(由两部分组成)的演讲嘉宾是 Brian Walker 以及我们的废水或其他高基质样品分析专家。
- 资料:环境痕量元素分析 内含关于水土痕量元素分析的多份应用资料。
- 技术资料: 高基质样品的氩气稀释讨论如何使用氩气稀释来净化未稀释的海水。
- 技术资料: 针对基质耐受性和生产率的 PrepFast 自动稀释说明如何应用自动稀释来提高生产量和生产率。
资源