赛默飞世尔科技承诺,支持负责研究和监测 POP 的实验室。我们承诺,确保为一些最具挑战性的 POP 测定提供高效、增值解决方案。
适用于 POP 分析类别的推荐仪器
全自动 ASE 350 提供加速溶剂萃取功能 (ASE),是在高温和高压下使用普通溶剂萃取固体和半固体样品基质的专利技术。
现在可以通过使用 ASE 流通法技术使样品制备中涉及的多个步骤实现自动化。可以在一个步骤中,将其作为溶剂萃取过程的组成部分,对固体样品进行过滤和净化。ASE 可提供比其他技术更低的每份样品成本,将溶剂消耗量降低高达 90%。
- 每分钟萃取样品量 1-100 g
- 大幅降低溶剂消耗
- 适用于酸性和碱性基质
- 经美国 EPA 和 CLP 计划批准使用
Thermo Scientific DFS 高分辨率 GC/MS 是适用于目标化合物分析和解决一般有机分析问题的最先进高分辨率质谱仪。
DFS 功能:
- 最高的灵敏度
- 最高的信噪比
- 最低的检测限
- 最低的定量限
- 最高的选择性
- 最高的样品通量
- 无人值守自动工作
Thermo Scientific TargetQuan 3 软件专为面向工作流程的 POP 定量分析量身定制。该软件包专为在监管环境下进行 POP 常规定量分析的实验室提供服务。有了 TargetQuan 3,您才可能在单一软件平台上对 MS、 MS/MS 及 HRMS 数据进行综合处理,从而对以下物质进行完美的定量分析:
- 二恶英和呋喃
- 多氯联苯
- 溴代阻燃剂
- 多溴联苯醚
- 多氯萘
- 其他需要同位素稀释技术的目标化合物
实验室信息管理系统 (LIMS) 是提供准确、一致和可追溯结果的基础,使用符合监管指南的标准化流程,确保公众安全,并对整个抽样、测试和报告过程中的质量进行监控。
- 减少转录错误
- 更好地利用劳动力
- 减少键入数据的耗时
- 允许使用用户定义的计算和结果
- 改善周转时间
- 提供用户样品状态的清晰图片
- 从大型数据集中快速提取数据,用于统计学或其它分析
- 避免样品和/或结果混淆
- 及时响应问题
Attend the virtual conference from your desk. Review presentations and articles from experts in environmental analysis and download for future reference. Join the experience and hear expert testimonials on current global POPs concerns.
11th POPs International Symposium: Recent advances in POPs and emerging contaminant analysis
Join the experience and receive expert testimonials regarding current global environmental threats. Review on demand presentations of today’s leading environmental analysts as they explore the various approaches and techniques used in the analysis of known and emerging environmental contaminants. Download for future reference or share with colleagues.