减少药物取证工作
管制物质为执法和刑事司法专业人员带来了大量药物证据分析工作量,从而导致实验室的工作负担加重。 极具挑战的新型合成致幻药物需要采用新的分析技术和更快的检测时间——以及在多种药物中进行准确鉴别的能力。 Thermo Fisher Scientific工具为药物鉴定的所有阶段提供了快速可靠的分析能力,包括现场使用,需求点和实验室。
分析技术的 SWGDRUG 类别
在法医学实验室中分析管制药物通常有多种方法,包括从推断性检测到确认分析。 赛默飞世尔科技提供高度灵敏的解决方案,帮助您在实验室内进行法医学分析,从快速筛选到获得准确的高质量确认结果。
SWGDRUG 目前的准则Version 7.0, 2014 August 14)表明“在使用A类测试时,应至少使用另一个A,B或C类别。 当不使用A类时,必须使用至少三种经过验证的技术 - 至少2/3来自B类。“Thermo Scientific提供许多这些分析工具。
按照设计,我们的系统有助于消除样本积压,且不危及质量和完整性——使您在新一代合成原料药开发方面保持领先。
管制物质检测工作流程
无论您需要优化通量或灵敏度,还是构建面向未来的实验室——从组件到完整的工作流程选项,我们的解决方案都可以集成到您现有的操作运行中。
便携式假定试验
不论现场执法代表在任何地方,都能为他们提供毒品实验室级的准确度和可靠性。 使用实验室验证的拉曼光谱仪,很容易鉴定毒品、兴奋剂、镇静剂、迷幻剂和镇痛剂。
- 单次检测,多种毒品
- 易于使用,无需用户解读
- 广泛的分析能力;包括关键药物滥用( DOA)、常见稀释剂、药物前体和新型合成药物威胁
- 无损、非接触式采样
- 自动化数据存储和报告生成
韦恩堡警察局运用Thermo Scientific TruNarc分析仪,为执法部门提供了前所未有的识别药物的机会。 韦恩堡警察中士乔纳森鲍尔斯这样描述作为规则改造者的TruNarc:“分析仪为官员提供了快速的信息,包括正在装运什么,正在销售什么,正在购买什么,正在抓住什么以及人们现在上瘾的东西。”
其他资源
结构筛选和确认分析
![]() Nicolet iS 50 | ![]() 气相色谱质谱 | ![]() Orbitrap气相色谱仪 | ![]() QE Focus | |
---|---|---|---|---|
分析方法 | 傅里叶转换红外光谱(FTIR)、拉曼 | 气相色谱分析、质谱分析 | 气相色谱分析、质谱分析 | 质谱分析 |
SWGDRUG 目录 | A: 结构 | A: 结构 选择性 | A: 结构 选择性 | B: 选择性 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
样品制备 | 最小 | 中等 | 中等 | 最小 |
样品通量 | – | 低到中等 | 低到中等 | 中等到高 |
成本 | $ | $$ | $$$ | $$$ |
直接进样附件 | iTX ATRGC-IR | DEP/DIP | – | DART |
确认分析和定量分析仪器
Nicolet iS 50 | 三重四极杆质谱仪 | Q Exactive Focus质谱仪 | |
---|---|---|---|
定量分析 | ![]() | ![]() | ![]() |
未知物分析和回顾性筛选 | ![]() | ![]() | ![]() |
连接到 GC | ![]() | ![]() | ![]() |
连接到 LC | ![]() | ![]() | ![]() |
连接到 MS | ![]() | ![]() | ![]() |
确认分析和定量分析软件
Chromeleon CDS 软件 | Tracefinder软件 | |
---|---|---|
NIST 谱图库 | ![]() | ![]() |
SWGDRUG 谱图库 | ![]() | ![]() |
mzCloud 谱图库 | ![]() | ![]() |
其他资源
便携式假定试验
不论现场执法代表在任何地方,都能为他们提供毒品实验室级的准确度和可靠性。 使用实验室验证的拉曼光谱仪,很容易鉴定毒品、兴奋剂、镇静剂、迷幻剂和镇痛剂。
- 单次检测,多种毒品
- 易于使用,无需用户解读
- 广泛的分析能力;包括关键药物滥用( DOA)、常见稀释剂、药物前体和新型合成药物威胁
- 无损、非接触式采样
- 自动化数据存储和报告生成
韦恩堡警察局运用Thermo Scientific TruNarc分析仪,为执法部门提供了前所未有的识别药物的机会。 韦恩堡警察中士乔纳森鲍尔斯这样描述作为规则改造者的TruNarc:“分析仪为官员提供了快速的信息,包括正在装运什么,正在销售什么,正在购买什么,正在抓住什么以及人们现在上瘾的东西。”
其他资源
结构筛选和确认分析
![]() Nicolet iS 50 | ![]() 气相色谱质谱 | ![]() Orbitrap气相色谱仪 | ![]() QE Focus | |
---|---|---|---|---|
分析方法 | 傅里叶转换红外光谱(FTIR)、拉曼 | 气相色谱分析、质谱分析 | 气相色谱分析、质谱分析 | 质谱分析 |
SWGDRUG 目录 | A: 结构 | A: 结构 选择性 | A: 结构 选择性 | B: 选择性 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
样品制备 | 最小 | 中等 | 中等 | 最小 |
样品通量 | – | 低到中等 | 低到中等 | 中等到高 |
成本 | $ | $$ | $$$ | $$$ |
直接进样附件 | iTX ATRGC-IR | DEP/DIP | – | DART |
确认分析和定量分析仪器
Nicolet iS 50 | 三重四极杆质谱仪 | Q Exactive Focus质谱仪 | |
---|---|---|---|
定量分析 | ![]() | ![]() | ![]() |
未知物分析和回顾性筛选 | ![]() | ![]() | ![]() |
连接到 GC | ![]() | ![]() | ![]() |
连接到 LC | ![]() | ![]() | ![]() |
连接到 MS | ![]() | ![]() | ![]() |
确认分析和定量分析软件
Chromeleon CDS 软件 | Tracefinder软件 | |
---|---|---|
NIST 谱图库 | ![]() | ![]() |
SWGDRUG 谱图库 | ![]() | ![]() |
mzCloud 谱图库 | ![]() | ![]() |
其他资源
GC-IR接口与我们的Thermo Scientific Nicolet傅立叶变换红外(FTIR)光谱仪的组合提供了高性能,易于使用的分离和鉴定方法。 这使得它成为了分析多组分有机样本的有效工具。 为气相色谱添加分离能力,获得卓越的灵敏度。