DNA 实验室可使用以下数据库搜索和判断不同人群的 Y-STR 单倍型频率,用于法医学和亲子鉴定案件。Yfiler™ 和 Yfiler™ Plus 试剂盒设计为一致性 >99.99%,便于两种试剂盒间的升级,还可最大限度利用现有 Y-STR 数据库。
数据库 | 单倍型总数 | Yfiler 和 Yfiler Plus 可搜索的单倍型总数* | 说明 |
---|---|---|---|
Y-STR 单倍型参考数据库 (YHRD) v4.0 http://www.yhrd.org | 178,171 | 126,409 | 该数据库由 Lutz Roewer 和 Sascha Willuweit(柏林夏里特医学院)建立,会随着用户提交的资料不断更新 |
US Y-STR 数据库 v4.1 http://usystrdatabase.org | 35,295 | 26,683 | 由美国国家司法研究所资助,国家法证科学委员会 (NCFS) 管理 |
注:截至2015年3月更新的数字
*Yfiler Plus 试剂盒包含10个额外的基因座,相对于包含17个原始基因座的 Yfiler 试剂盒鉴别能力更高,并可能帮助分辨近亲男性。
使用 STR 单倍型参考数据库 (YHRD)
观看以下四个简短的视频可帮助您及您所在实验室熟悉 YHRD 以及如何更好地将其用于 Y-STR 分析:
GlobalFiler 试剂盒和 Yfiler 试剂盒:仅适用于法医学或亲子鉴定应用。
Quantifiler 试剂盒仅适用于科学研究、法医学或亲子鉴定应用。不可用于诊断程序。
<!-BEGIN HEADER 字段名称:人类身份鉴定-搜索类型:Javascript 搜索细分:差异化 END HEADER-->