yfiler-platinum-pcr-banner-180206
Yfiler™ Platinum PCR扩增试剂盒采用6色荧光技术,符合中国法庭科学检验需求,并专为中国人群设计及验证。Yfiler Platinum 能够实现3个中国特有的Y-Indel和38个Y-STR基因座多重扩增,这些基因座能够为Y-STR应用中显著提高识别能力,例如家系排查和亲缘关系分析中。Yfiler Platinum 可以实现单一来源样本PCR直接扩增,用于Y-STR数据库建库。
产品特征:
  • 专为中国设计与验证:优选适合中国人群的基因座,并加入三个适合中国人群的Y-Indel
  • 对单倍型的高识别能力:包含38个Y-STR和3个Y-Indel
  • 兼容性:与Yfiler Plus试剂盒完全兼容
  • 覆盖面广:包含市面上大部分的Y-STR试剂盒基因座
  • 更适合家系排查:包含3个接近零突变的Y-Indel
  • 直接扩增:扩增反应不超过100分钟
  • 内部质量参考(IQC):Internal Quality Control,确定PCR 扩增效能符合分析期望
*Yfiler™ Platinum PCR扩增试剂盒现已采用GMIDX分析文件v7.2版本,使用新版本分析文件的货号请参见下方的客户告知函PDF,我们建议您使用新的分析文件进行 Yfiler Platinum 的数据分析。请咨询当地现场应用专家提供相应更新后的 Yfiler Platinum 分析文件。
订购信息
货号产品名称单位
A32970YFiler™ Platinum PCR扩增试剂盒1
货号A32970
产品名称YFiler™ Platinum PCR扩增试剂盒
单位1
<!-BEGIN HEADER 字段名称:人类身份鉴定-搜索类型:Javascript 搜索细分:差异化 END HEADER-->