适合您应用的高效经济的冷却系统
Thermo Scientific™ 热交换器发明后成为传统压缩机冷却装置高效经济的替代产品。得益于清洁、稳定、可控的闭环水冷系统,可防止工艺余热进入现有内部设备的供水系统中。
我们的热交换器设计用于帮助免除与直接使用设施内部水源相关的问题,诸如低效率或流量波动、压力变化、较差水质和温度不稳。
利用现有的内部供水系统去除热量。与传统压缩机冷却器相比,Thermo Scientific 系统水-水热交换器所需的能耗和运行成本更少。它们可提供清洁、稳定、可控的闭环水冷系统,可防止过程余热进入现有内部设备的供水系统中。
这有助于免除与直接使用设施内部水源相关的多种问题,诸如低效率或流量波动、压力变化、较差水质和温度不稳。
支持您的半导体工艺流程
可靠的紧凑型热交换器可通过低能耗但高效的方法去除水冷应用(如半导体检测)产生的热量。
了解我们各类温控系列产品
支持
Unity Lab Services:请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。
CMD SchemaApp code