哪款 Thermo Scientific 流量计算机适合我的应用?
AutoXP 气体和液体流量计算机 | AutoPILOT PRO 多通道碳氢化合物流量计算机 | AutoEXEC 32 通道可扩展气体和液体流量计算机 | |
| ![]() | ![]() | ![]() |
上游 | |||
运行能力 | 1-2 次运行 | 1-6 次运行 | 多达 32 次运行 |
柱塞能力 | 是 | 是 | 是 |
符合 API 21.1 标准 | 是 | 是 | 是 |
可现场安装 | 是 | 是 | 否 |
中游 | |||
符合 API 21.1 & 21.2 标准 | 是 | 是 | 是 |
可扩展 IO | 否 | 是 | 是 |
GC 连接 | 是 | 是 | 是 |
下游 | |||
全站控制 | 否 | 是 | 是 |
支架安装 | 否 | 否 | 是 |
USM 诊断 | 否 | 是 | 是 |
一般信息 | |||
Bluetooth | 是 | 否 | 否 |
本质安全 | 否 | 是 | 是* |
证明可循环控制 | 否 | 否 | 是 |
定制报告 | 是 | 是 | 是 |
流量计算速度 | 1x 秒 | 1x 秒 | 10x 秒 |
* 当 AutoMITTER PRO 通过 AutoMITTER 安全接口板连接时,AutoEXEC 可为 AutoMITTER PRO 提供本质安全的连接。 |
技术应用资源
相关支持
CMD SchemaApp code