AutoXP 气体和液体流量计算机
Thermo Scientific AutoXP 气体和液体流量计算机作为可用作单通道流量计算机或智能多变量变送器的一种装置,具备极强的灵活性。此装置针对使用现今较常见的主要设备的气体和液体应用进行配置,同时符合 I 级 1 区 (Class l Div 1) 危险场合的要求。Thermo Scientific 流量计算机基于经过现场验证的创新性平台构建而成,采用了较新的碳氢化合物测量标准和计算方式。 
索取报价
以下是有关 AutoXP 气体和液体流量计算机的一些常见问题和解答。
答:是的。新推出的 AutoXP 经过专门设计,符合 CSA/C-US I 级、1 区、B、C、D 组;环境温度范围介于 -40°C 至 +85°C(-40°F 至 +185°F);温度代码 T6 (- 40°C 至 75°C) T5 (-40°C 至 85°C )EN 61326-1:2013(行业标准);FCC 47 CFR 第15部分 B 分项;ICES 003:2016。
答:AutoCONFIG 可与 AutoSERIES 平台中的 AutoXP 以及其他流量计算机连接:AutoPILOT PRO、AutoEXEC 和 AutoLACT。
答:在基本配置和高级配置中,AutoXP 均标配 10 Base-T 以太网端口,可灵活连接至 SCADA 或其他具备以太网端口的终端设备。
答:是的。在默认情况下,AutoXP 包含所有的 API/AGA 计算,可在单个仪器中对气体和液体进行密闭输送测量。请参阅数据表或网站了解完整列表。
答:终端用户可利用 AutoCONFIG 通过本地连接端口或标准蓝牙型号直接与仪器连接(通信加密狗 PN:3-0500-546 必须单独购买。)
答:是的。AutoXP 可接受现有的 AutoPILOT Pro 配置,但不会接受 AutoEXEC 配置。
答:是的。此流量计专门设计为两次运行,因此所有映射都等同于 AutoPILOT PRO 和 AutoEXEC 的第一次和第二次运行。 
答:此类设备的 DP、SP 和 Temp 寄存器已预先配置到 AutoXP 中,因此所有客户需要做的就是通过串行或以太网建立连接,并为适用的浮点寄存器提供轮询单元。
答:可以。只需购买和安装 I/O 卡备件套件(PN:3-0500-308-SP)即可升级设备,且可以在现场完成。
答:400”wc X 1500psia(精确度:分别为量程的 0.0525% X 量程的 0.0550%)。
400”wc X 4500psig(精确度:分别为量程的 0.04% X 量程的 0.0375%)。
技术应用资源
技术参数表:AutoXP 气体和液体流量计算机
技术参数表:AutoXP 气体和液体流量计算机
技术参数表:AutoXP 气体和液体流量计算机
相关支持
CMD SchemaApp code