ICP-MS 技术概述
单级四极杆 ICP-MS (SQ-ICP-MS)
完成亚 ppt 至 ppm 级的元素分析,可在应用测试和工业实验室中实现高样品通量。
三重四极杆 ICP-MS (TQ ICP-MS/MS)
紧凑型台式仪器内置有先进的干扰消除功能,可达到同类中优秀的检测范围和精度。
多接收器 ICP-MS (MC-ICP-MS)
为地球科学、核科学与其他科学领域提供具有精确性、灵敏度、动态范围和稳定性的同位素比分析。
高分辨率 ICP-MS (HR-ICP-MS)
拥有业内先进的干扰消除能力,可以超级灵敏并可靠地在痕量级别进行多元素分析,甚至无需制备样品。
用于微量元素分析的软件
我们提供直观的用户友好型软件平台,旨在简化微量元素分析工作流程并尽可能提高效率。
ICP-MS 技术选择指南
SQ-ICP-MS | TQ ICP-MS/MS | HR-ICP-MS | MC-ICP-MS | |
---|---|---|---|---|
特点 | 将同类中优秀的干扰消除能力和分析速度相结合,可快速且可靠地进行微量元素分析 | 先进的干扰消除功能和附加的四极杆可以抑制不需要的副反应 | 拥有干扰消除能力,可以超级灵敏、可靠地进行痕量级的多元素分析,无需制备样本 | 结合了高分辨率、高灵敏度、多接收功能以及创新的放大技术,让多同位素分析达到了痕量级别 |
关键技术 | 单级四极杆 + flatapole 设计 QCell,自动调整低质量截止 氩气稀释,用于分析高基质样本 | 三重四极杆 + flatapole 设计 QCell 有助于轻松开发方法的反应探示方法开发助手 | 双重聚焦扇形磁场,可搭配离散倍增电子检测器或额外的单个法拉第检测器 | 双重聚焦扇形磁场,搭配可移动的法拉第收集器;也可搭配多个离子计数器 |
干扰消除能力 | 动能歧视 (KED),可选反应性气体 | 动能歧视 (KED),不同的反应性气体 | 通过磁场和静电场去除物理干扰 | |
应用 | 在环境、食品安全、工业或制药应用的应用测试中进行高质量、高通量分析;难以分析的基质 | 适用于应用测试应用或前沿研究分析;适合高基质样品 | 半导体、地质和材料科学实验室,有机和无机溶液或固体基质 | 要求高精度同位素分析的地球科学与核科学、生物化学、食品、法医学和医学 |
尺寸 | 台式 | 台式 | 落地式 | 落地式 |
ICP-MS 视频、网络研讨会和演示
了解三重四极杆 ICP-MS 在日常分析中的优势
iCAP RQplus ICP-MS 和 iSC-65 自动进样器产品演示
可持续性
携手可持续发展 - ACT 标签
使用 iCAP RQplus ICP-MS 和 iSC-65 自动进样器可降低实验室环境影响,这两款仪器均获得了 My Green Lab 的 ACT 标签。ACT 标签是确定实验室产品环境影响的标准,可助实验室做出明智、可持续的采购决策。
学习资料
联系我们
* 必填字段