自从2005年面市以来,Thermo Scientific Orbitrap 技术已成为超高分辨率 (>100,000) 质谱分析的公认标准,具有可靠的质量精度。基于 Orbitrap 平台兼具优异的动态范围和出色的灵敏度,是能够同时提供上述优势而又不会造成任何性能损失的 MS 系统之一。
Orbitrap 在质谱仪中有哪些功能?
Orbitrap 质谱仪的特点是灵敏度高,分辨率高达 1,000,000 FWHM,扫描速度高达 40Hz。C 形阱喷出离子后,Orbitrap 可通过径向捕获中心电极周围的离子进行运转。
Orbitrap 质量分析仪的高分辨率、高质量精度和高灵敏度得益于若干项技术进步,这包括紧密集成离子注入流程、EThcD 等多个碎裂选项以及分段式四极杆质量过滤器。最新的 Orbitrap Fusion Lumos 还加入了最先进的离子源、高级主动离子束导向部件、高级四极杆技术和高级真空技术。
Orbitrap 内部技术
请看看 Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 质谱仪的 Orbitrap 技术,该技术可提供所有基于 Orbitrap 系统的最高分辨率(高达 1,000,000 (m/z 200))。Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS 采用先进的四极杆技术、双压线性离子阱和超高场 Orbitrap 质谱分析仪。三个分析器集成的系统可同时为 Orbitrap 和线性离子阱 MSn 分析提供高达 40 Hz 的采集速度,TMT 技术的多通道检测结合扫描速度更快的质谱检测器以及多种碎裂技术可提高低丰度蛋白覆盖率和灵敏度。
1) 最先进的离子源和更高容量的传输管(HCTT):Ion Max NG 离子源的特点是配有可调式加热电喷雾电离(HESI)喷针,而 HCTT 可增加进入真空系统的离子流,以提高灵敏度。
2) 电动离子漏斗:通过在 HCTT 之后进行离子聚焦,EIF 可增加进入真空系统的离子流,并通过提高电喷雾电离源的灵敏度来使检测限达到更低的水平。
3) EASY ETD 离子源: 这种基于 Townsend 放电的紧凑型离子源,可提供极其稳定的阴离子流,进而提高适用性和试剂寿命。
4) 高级主动离子束导向装置(AABG): 该技术以弯曲且有轴向场的方形四极杆设计特点,大大降低了背景噪音并阻止中性离子和高速离子团进入四极杆质量分析器。
5) 高级四极杆技术:搭载分段式高级四极杆技术,可对称、高效地传输目标离子,以提高定量准确度。
6) 超高场 Orbitrap 质量分析器:Orbitrap 质量分析器具有高达1,000,000 FWHM (m/z 200) 的顶级分辨率设置,能够可靠地为小分子分析物进行元素组成的拟合。
7) 高级真空技术(AVT):通过增加传输至 Orbitrap 质量分析器的离子数量并改善其采集的质谱谱图质量,可获得极佳的分析条件。
8) 多级离子通道:IRM 通过动态扫描管理功能进行控制,可提高有效扫描速度,便于在离子阱和 Orbitrap 质量分析器中并行检测,并能在任何 MSn 扫描中执行 HCD碎裂。
9) 电子转移裂解(ETD HD): 高效 ETD 包含更大容量的离子间反应,提高 ETD 谱图的动态范围,从而提高 ETD/EThcD 碎裂模式的动态范围和检测限
10) 双压线性离子阱:可进行 MSn HCD、CID 碎裂、ETD 碎裂和快速、灵敏的质量分析,扫描速度高达 40 Hz。同步母离子选择可加强仪器的信噪比。
哪种 Orbitrap 系统适合您?
赛默飞世尔科技提供众多基于 Orbitrap 的质谱系统产品组合。有些仪器只包含适用于超高分辨率和全高分辨率 MS 扫描的 Orbitrap 质谱分析器。其中一些系统基于一种二合一结构组合了Orbitrap 质谱仪与四极杆质量过滤器,能够对分析物进行高分辨率准确质量质谱分析。其他系统为三合一系统,在单个仪器平台上结合了三种质量分析器(Orbitrap 质谱仪、四极杆和离子阱)的分析能力。这些平台的三合一特性通过多种碎裂技术、多通路检测(并行分析,即用一种分析仪隔离离子,同时用另外两种分析仪进行检测)和同步母离子选择 (SPS) 实现了功能扩展。
上述特性均在 m/z 200 的条件下进行比较。
了解有关每个 Orbitrap 系列的更多信息
我们提供一系列仪器,从 Exactive Plus Orbitrap 系统到 Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 质谱仪均包括在内。哪种仪器更符合您的实验室需求?单击每个系列以了解更多信息。
认识 Orbitrap 系列
系统 | MS/MS1 | 准确度2. | 扫描速度3 | 分辨率4 | 灵敏度5 | 质量范围6 | 碎裂技术7 | TMT 多通路8 | SPS9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三合一 | |||||||||
Fusion Lumos Tribrid | ![]() | ![]() | ![]() 20 | ![]() 500 | ![]() | ![]() | CID、HCD、ETD、HD、EThCD、 | 是 | 是 |
Fusion Tribrid | ![]() | ![]() | ![]() 20 | ![]() 500 | ![]() | ![]() | CID、HCD、ETD EThCD | 是 | 是 |
Hybrid | |||||||||
Orbitrap Elite | ![]() | ![]() | ![]() 4Hz | ![]() 240 | ![]() | ![]() 50-2000; 200-4000 | CID、HCD、ETD | 否 | 否 |
Q Exactive HF | ![]() | ![]() | ![]() 18 | ![]() 240 | ![]() | ![]() 50-6,000 | HCD | 否 | 否 |
Q Exactive Plus | ![]() | ![]() | ![]() 12 | ![]() 140 | ![]() | ![]() 50-6,000 | HCD | 是 | 否 |
Q Exactive | ![]() | ![]() | ![]() 12 | ![]() 140 | ![]() | ![]() 50-6,000 | HCD | 是 | 否 |
Q Exactive Focus | ![]() | ![]() | ![]() 12 | ![]() 70 | ![]() | ![]() 50-6,000 | HCD | 否 | 否 |
Exactive | |||||||||
Exactive Plus EMR | ![]() | ![]() | ![]() 12 | ![]() 140 | ![]() | ![]() 50-6,000; 350-20,000 | AIF | 否 | 否 |
Exactive Plus | ![]() | ![]() | ![]() 12 | ![]() 140 | ![]() | ![]() 50-6000 | AIF | 否 | 否 |
- 串联质谱 (MS2) 包括选择前体母离子的多级质谱碎裂模式,进而碎裂成碎片离子。这些离子随后经历了质谱的下一阶段碎裂。串联质谱可采集用于鉴定分析物的谱图信息。
- 测得质量和理论单同位素质量之间的差异,以百万分之一 (PPM) 表示。
- 以赫兹为单位量化仪器采集数据的速度;即每秒可执行的扫描次数。
- 分辨率和质量精度相结合可实现高选择性;即从背景干扰中分离目标化合物的能力。
- 这可代表检测器在特定分析物浓度下的响应水平,通常用飞克表示。
- 通过质谱仪检测离子的质荷比。
- TMT 多通路技术通过一种分析仪隔离离子、同时用另外两种分析仪进行检测而实现,每天可进行超过 100,000 蛋白定量分析。
- 多重碎裂模式解锁了检测和量化翻译后修饰的新实验方法,包括磷酸化、乙酰化和糖基化。
- 同步母离子选择能够选择多个 MS2 碎片,使得 MS3 谱图中的报告离子数量增加。
Orbitrap 技术适合哪些应用?
借助 HRAM 功能,Orbitrap作为正确的质量分析仪选择,用于分析亚 ppb 级浓度水平的新型、非靶向化合物,质量精度亚 ppm 级别。Orbitrap 经常在研究应用中分析低丰度、高复杂性或者困难样本,包括从蛋白质组学、脂类组学、临床研究和法医毒理学、食品和饮料以及在环境实验室收集的样本。这是因为高分辨率可将检测出和未检测出的低浓度分析物区分开来(由同量异位素干扰物导致的掩蔽效应所致)。