扩大科研范围。Thermo Scientific Orbitrap Ascend Tribrid 质谱仪具有多重定量蛋白质组学和天然蛋白质表征的新功能,实验通量高,用途广泛,简单易用。智能采集技术支持分析更多低浓度样品。革命性的全新硬件设计采用离子路由多极杆,提高了覆盖率。可选质量范围最大可达 m/z 16000,可用于大分子生物药的表征。同时,使用 Auto-Ready 离子源进行自动校准,并预先构建优化的方法模板,能够最大限度提高便利性和易用性,在减少仪器设置的同时提高生产率。时刻准备满足未来最具挑战性的需求。
Orbitrap Ascend Tribrid 质谱仪的亮点
提升了蛋白质复合物亚单位分析和生物制药表征的检测、通用性和灵敏度,将可选质量范围扩大至 m/z 16000。
Demonstration of 16,000 m/z mass range on purified GroEL protein on a single Orbitrap scan
m/z 200, 7500 分辨率下,对纯化的 GroEL 800kDa 蛋白进行一次 Orbitrap 扫描,显示 m/z 16000 质量范围。关键核心功能包括 AGC 受控离子测量,其与先进的离子操作方法兼容,包括:ETD、PTCR、UVPD 和 CID/HCD。
使用双离子路由多级极杆能够可靠鉴定更多蛋白质组,提高蛋白质组应用的扫描速度。通过智能采集,利用 TMTpro 18plex 多重技术定量分析更多样品,加快扫描数据采集速度,提高样品通量、单细胞蛋白质组学和翻译后修饰 (PTM) 效率。
Improved phosphopeptide analysis
Spectral Quality
改进磷酸肽分析。将 Ti-IMAC 磁珠添加到胰蛋白酶肽中进行富集。利用 Orbitrap 数据相关法,进样 500ng,并使用 90 分钟梯度技术进行分析。样品由威斯康星大学麦迪逊分校库恩实验室的 Yuchen He 提供。
Quantify up to 18 samples with coverage to >8,000 proteins in <9 hours
在 9 小时内对覆盖率大于 8000 个蛋白的 18 份样品进行定量分析。
使用 TMTpro 18plex 试剂标记人类细胞,并进行组合、分馏,然后通过 SPS MS3 实时检索法,利用 75 分钟梯度技术,对 12 个高 pH 馏分进行分析。与 Orbitrap Eclipse Tribrid 质谱仪相比,Orbitrap Ascend Tribrid 质谱仪实现蛋白质组覆盖样品深度的时间可减少 30%。样品由哈佛医学院 Steven Shuken、Qing Yu 和 Steven Gygi 提供。
优化的方法模板和即用型仪器控制软件旨在帮助您快速分析复杂样品。自动化仪器校准和专用 Auto-Ready 离子源硬件确保仪器可随时供您进行数据采集。
Integrated Auto-Ready ion source
使用集成式 Auto-Ready 离子源,减少仪器设置时间。远程触发按需或定期系统校准,不需要中断 LC-MS 系统。
仪器硬件设计
经验证的 Tribrid 结构集成最佳四极杆、线性离子阱和 Orbitrap HRAM 技术,每次样品运行均可收集最丰富的质谱分析数据。质谱分析的任何阶段均可提供多裂解法——CID 和 HCD 以及可选 UVPD、ETD、PCTR,并在离子阱或超高分辨率 Orbitrap 质量分析器中进行后续质量分析。
The Orbitrap Ascend Tribrid MS ion path
 点击图片放大
Orbitrap Ascend Tribrid 质谱仪离子路径
Orbitrap Ascend Tribrid 质谱仪将行业领先的多功能性和可用性与其革命性 Tribrid 结构的卓越性能相结合,能够解决最棘手的分析难题。
单细胞灵敏度
赋能新一代仪器探索新应用并揭示细胞多样性。
利用智能采集技术收集更多有效数据
一套全面、集成的数据分析工具和自动化数据处理技术使您能够可靠、快速地根据复杂样品生成信息丰富的 MSn 数据。
Monitor your mass spectrometry analyses anywhere, anytime.
随时随地监测质谱分析
通过 Thermo Scientific Almanac 网络和智能手机应用程序,您可以远程访问并管理 LC-MS 系统,从而专注于其他重要日常任务。
检查实时系统状态和采集情况,设置完成采集或采集出错的自动电子邮件通知,安排仪器访问,监测使用情况,或发送服务文件以帮助系统诊断并最大限度地延长仪器正常运行时间。
关键 Almanac 工具
  • 仪器连接平台:在一个位置管理多个系统和数据
  • 仪器状态:实时观察发生的事件
  • 仪器日志和事件:轻松查看发生的事件并记录重要信息
  • 仪器使用报告:评估系统的长期使用情况
  • 仪器调度程序:管理系统的访问和使用
  • 服务推送:最大程度减少问题的诊断时间
Almanac Workflow
连接您的实验室:利用云端设备,随时了解实验室发生的情况。通过分析系统使用和样品通量的长期趋势以及检查数据采集和多种其他生产力工具,提高系统利用率。
免费下载 ›
蛋白质组学研究需要的不仅仅是简单的鉴定。Thermo Scientific Proteome Discoverer 软件提供一整套分析工具,可灵活处理多个研究工作流程,具有易于使用、向导驱动的界面。Proteome Discoverer 软件特有的先进统计和可视化工具可帮助您可靠解读数据,并利用第三方算法将分析性能提升到新的台阶。MSAID 提供的智能 INFERYS™ Rescoring 和新型 CHIMERYS™ 智能检索算法,助您实现从检索到发现的突破。这些创新方法大大提高了鉴定率和独特多肽鉴定的数量。
建议用于以下工作流程:
  • 自上而下的蛋白质组学
  • TMT SPS MS3
  • 非标记定量
  • 交联
  • 糖肽鉴定和定量
  • 磷酸肽鉴定和定量
  • 迭代检索策略
  • 多检索引擎比较
  • MSAID 提供的 INFERYS Rescoring 和 CHIMERYS 智能检索算法。
完整的蛋白质表征具有挑战性,不论是进行完整蛋白质质的量分析、自上而下和自中而下的分析、肽图分析还是多属性方法 (MAM) 的工作流程。利用工作流程,促进全面解读和数据可视化,可靠、快速、轻松地表征生物制剂。Thermo Scientific BioPharma Finder 软件可以帮助您选择正确的路径,可靠地进行蛋白质表征。
建议用于以下工作流程:
  • 完整分析
  • 自上而下和自中而下分析
  • 肽图分析
  • 多属性方法 (MAM)
  • 全面的寡核苷酸分析能力
Joshua Coon, PhD Principal Investigator, Coon Laboratories, University of Wisconsin-Madison.
“Orbitrap Ascend Tribrid 质谱仪的一个亮点是全新的离子路由多极杆。而且由于碰撞池前移,新系统的速度比上一款系统更快。这意味着我们可以更深入地了解样品,还能够在短时间内检测更多组分。”
威斯康星大学麦迪逊分校库恩实验室首席研究员 Joshua Coon 博士。
技术规格
属性
说明
硬件规格
Thermo Scientific OptaMax NG 离子源
喷雾器的对准性和稳定性提高,HESI/APCI 探头可互换,排气口设计可高效去除溶剂蒸汽,以减少化学噪声,延长仪器正常运行时间。
Auto-Ready 离子源
  • 将离子源与专用发射管和离子传输管集成,简化校准和维护操作。
  • 在正常使用情况下,内部 Thermo Scientific Pierce FlexMix 校准溶液耗材可维持 3 个月以上。
电动离子漏斗
经改进的离子漏斗可在更温和的条件下捕获离子,改善不稳定化合物的传输,同时保持最佳的离子传输率
先进的主动离子束传输组件
先进的主动离子束传输组件具有轴向场和低通滤波器,防止中性离子和高速离子簇进入四极杆滤质器
QR5 四级杆滤质器
场半径 5.25 mm 的新一代四级杆滤质器在 m/z 40–2000 的质量范围内提供行业领先的离子传输率,可高效选择前体,隔离宽度为 m/z 0.4–1200
双离子路由多级极杆
  • 离子储存能力
  • 高能碰撞解离 (HCD)
  • HMRn+ 方案下的压力控制范围为 0.5 至 20 豪托,用于大小分子工作流程
  • 在离子路由多极杆、Orbitrap 质量分析器和线性离子阱质量分析器之间进行高效、可靠的离子传输
Orbitrap 质量分析器
  • 新一代超高场 Orbitrap 质量分析器
  • 低噪声检测前置放大器
  • 自动校准所有离子传输参数
双压力线性离子阱
  • 延长高压室的前部,加强 ETD 和 PTCR 反应控制
  • 对于 m/z 50–1800 之间的前体,隔离宽度范围为 m/z 0.2–3000
  • 碰撞诱导解离 (CID)
  • ETD/EThcD/ETciD 和 UVPD 裂解法
  • PTCR 离子-离子反应
真空系统
  • 分流涡轮分子泵在三个区域提供真空
  • 增强的真空技术将超高真空区的压力降低至 10–10 托以下
  • Orbitrap 质量分析器性能提高,碰撞气体设置范围更广
可选硬件
紫外光解 (UVPD) 离子源
包括 1 类 213 nm 激光系统,重复率为 2.5 kHz,每脉冲传输大于 1.2 μJ。
EASY-ETD 离子源
  • 生成 ETD 荧蒽阴离子
  • 使用宽动态范围 EASY-ETD HD 扩大碎片的动态范围并提高信噪比 (S/N)
PTCR 离子源
  • EASY-ETD 离子源的扩展
  • 生成用于后续气相离子-离子反应的全氟全氢化菲(PFPP) 离子
  • 通过减少前体和/或产物离子的电荷状态,简化对复杂质谱的解读
EASY-IC 离子源
  • 生成内部校准离子,用于正负模式质谱的实时质量校准
  • 24 小时内的 RMS 漂移小于 1 ppm(使用 Flex Mix 校准液测量)
MSn+(HMRn+) 高质量范围
  • 质量范围扩大至 m/z 16000,能够在 Orbitrap 质量分析器中检测前体和产物离
  • 使用线性离子阱实现 m/z 8000 的前体离子隔离
FAIMS Pro Duo 接口
基于差分离子迁移率进行在线气相分离,用于正交分离和选择。优化性能,实现 100 nL/min 至 1 mL/min 的流速。
性能
质量范围
标准质量范围:m/z 40–2000,中等质量范围:m/z 200–6000,可选 HMRn+ 质量范围:m/z 500–16000
Orbitrap 质量分析器分辨率
m/z 200 下的标准分辨率设置范围为 7500 至 480000 (FWHM)
采集率(规定条件下)
Orbitrap 质量分析器 MSⁿ 高达45 Hz。
离子阱 MSⁿ 高达 50 Hz。
质量精度(规定条件下)
进行外部校准时小于 3 ppm RMS。
使用 EASY-IC 离子源进行内部校准时小于 1 ppm RMS。
串联质谱电喷雾电离 (ESI) 离子阱灵敏度
在 500 μL/min 流速下进样 2 μL 浓度为 50 fg/μL 的利血平溶液(共 100 毫微微克),质谱仪在全扫描串联质谱模式下以单位分辨率运行时,分离的质量为 m/z 609 的质子化分子离子转化为两个最大产物离子(质量分别为 m/z 397 和 m/z 448)时的最小信噪比为 200:1
动态范围
在单次质谱仪采集中大于 5000。
使用离子路由多极杆进行多重分析
使用四极杆滤质器和离子路由多极杆,最多可对 20 个前体进行多重分析,以进行选择离子监测或串联质谱分析
极性切换
一个完整实验周期的时长少于 1.1 秒,其中包括在 分辨率设置为30000 分辨率时进行的正负极全质谱扫描
安装要求
电源
230 Vac ±10% 单相, 50/60 Hz,接地,3 个插座,每个电流为 15 A
气体
  • 超高纯度氦 (99.999%),水、氧和总碳氢化合物各少于 1 ppm
  • 为 API 离子源和离子路由多极杆 (IRM) 提供高纯氮气(纯度 99.5%,流速 15 L/min)
外形尺寸(宽x深x高)
1270 × 805 × 703 mm (50 × 31.7 × 27.7 in)
重量
180 kg (400 lb),不含数据系统、粗真空泵和选装件
环境
工作环境温度必须为 16–26℃ (59–78 °F),相对湿度必须为 50 –80%,无冷凝
减少样品制备时间,增加蛋白质组学研究时间
Thermo Scientific AccelerOme 自动化样品制备平台以及厂家供应试剂和试剂盒、直观的软件和独特的实验设计体验彻底改变了蛋白质组学样品制备方式。
了解更多 ›
* 必填字段
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet for Global Design System
CMD Wide-format style fixes