Almanac Mass Spectrometry Monitoring and Management
与您的科学领域保持紧密联系
让 Almanac 简化您的仪器管理。查看和共享仪器历史记录,随时了解当前的采集状态,并为下一步做好准备,所有这些都可以从一款可访问的生产率工具中获得。
Almanac 可为您已连接的质谱仪同时维护仪器日志簿和近期利用率统计数据。日志簿自动记录事件,如校准和软件更新,允许添加自定义条目和附件,并提供直观的搜索功能以查找感兴趣的过去事件。通过访问安全的 Almanac 网页或移动应用程序,或配置将通过电子邮件或移动应用程序发送的实时通知,可以随时随地访问实时采集状态。在您计划即将进行的实验时,使用我们的共享仪器调度程序可以轻松地保留仪器时间。
支持系统还能通过 Almanac Agent 使用通讯功能,在建议或系统需要采取特定的纠正措施时自动和立即通知您和/或服务团队。更新的仪器方法模板也可以通过 Agent 下载。
如果您在任何配置的仪器(MS、LC、IC 或 GC)上遇到问题,只需单击 Almanac Agent 即可请求技术支持。通过这种方式提交请求,您的技术专家将需要基本的仪器元数据,来帮助您快速、高效地提供自动且安全的服务。
联系我们  创建您的免费连接帐户
Almanac 的主要优点
无需进出实验室即可随时跟踪工作情况建立标准实验室实践,简化整个实验室中记载系统历史记录的方式以极简单、极高效的方式获得技术帮助
Almanac 应用程序允许您查看当前正在采集的内容,并可设置在样品集完成采集或存在错误时实时通知。在共享在线仪器调度程序上预定您所需的时间,保持良好的数据运行。仪器日志簿会自动记录校准事件,允许用户手动输入预定义的维护事件或自由文本注释,并附加图像或文档。创建可以在实验室之间共享的自定义事件,以突出强调实验室方案和优质实践。避免再拨打一个 1-800 服务号码,只需单击一个按钮即可请求技术支持。压缩文件夹将共享,其中包含相关仪器元数据,从而能更好地让我们的服务人员做好准备,以诊断潜在问题。您将接听到能够尽快提供帮助的专家的回电。
了解更多有关 Almanac 应用程序的信息
将 GC-MS 和 LC-MS 连接至 Almanac 应用程序很简单,让您可以快速查看所有已连接系统的状态。查看哪些系统当前正在获取数据和已提交的分析还剩余多少时间,以及提交和完成的样品总数。
不想要一直处于查看状态?设置电子邮件或移动应用程序通知,让您知道数据采集完成时间或是否有建议的纠正或预防措施通知,以便您可以自由专注于其他任务。
需要有关特定仪器的更多信息?双击仪器图块,导航至仪器 Almanac 网页。
Instrument connect platform
可在同一位置快速查看您的所有仪器、并能快速访问高水平的系统状态信息。
想要了解有关您分析的更多信息?需要检查获取的数据是否与预期一致?使用 Status(状态)选项卡您可以获得有关当前分析的更多信息,查看已采集的样品,将要采集的样品以及当前正在采集的数据。
所有这些信息均可通过您的桌面或移动应用程序远程获取,因此您无需亲自到实验室中查看所有工作是否运行顺利。为了增加安全性,可以将 Almanac 配置为按“anonymous mode”(匿名模式)运行,从而防止实验或样品名称被发送到 Almanac。
Easily view your instruments' current status
查看任何给定仪器的 Status(状态)选项卡都可显示与采集队列相关的更多信息,以及所采集数据的概述,从而为您的分析提供实时可靠的结果。
完整地记录系统校准、维护、质量控制和仪器日志簿中的其他相关信息,为该仪器的性能和在该仪器上运行的实验提供了重要的历史背景。
Logbook system information
Almanac Logbook GC Screen
虽然某些事件(如校准和软件更新)会在日志簿中自动捕获,但用户也可以添加自由文本、图像和文档,以便所有用户可以在一个易于访问的位置查看重要和相关信息。
Create a customized instrument utilization report
还可创建自定义仪器利用率报告,以便每月或每周跟踪已连接仪器的使用情况。
由于在仪器访问和利用上的压力不断增加,因此在多用户环境下有必要调度仪器访问并了解是否有可用时间。
Almanac 能够调度仪器时间,让所有用户都可以了解仪器使用的时间和原因。
Instrument scheduler
使用仪器调度程序可以消除对物理日历或电子邮件往来发送的依赖,还可查看仪器是否可用或何时可用。
Instrument Connect 移动应用程序可直接从您的手机访问这些功能,同时还可就您感兴趣的事件提供实时通知。
访问  Apple App Store Google Play 商店下载我们的 Instrument Connect 应用程序以接收通知并从您的移动设备上直接监控您的仪器。
Instrument Connect app to monitor your equipment and view real-time data
查看高水平仪器信息,如当前进展、运行时间剩余或者是否仪器当前处于错误状态且您已收到通知。
Reserve instrument time or access information about current instrumentation utilization
在世界任何地方通过您的移动设备预定仪器时间或访问当前仪器的使用情况信息。
Quickly view real-time data acquisition information
快速查看实时数据采集信息,让您更自信地确保采集按预期进展。
如果您需要就已配置的仪器获得帮助,现在您只需单击 Almanac Agent Support( Almanac Agent 支持)选项卡,即可请求技术支持。通过此方式提交请求时,Almanac 会将所有相关的设备特定的文档和仪器元数据(不包括原始数据、样品、实验或个人信息)捆绑在一起,然后将其安全地发送至接受过与您仪器相关的全面培训的技术支持专家。这可确保在您的服务级别协议中做出最快、最高效的响应。
有关仪器兼容性的信息,请参阅下表:
仪器单击以获得支持远程监控***利用率报告日志簿(自动输入)方法模板下载纠正措施通知
Thermo Scientific Orbitrap Tribrid MS 系列≥ 3.1≥ 3.1≥ 3.1≥ 3.1≥ 3.4≥ 3.4
Thermo Scientific TSQ 三重四极杆 MS 系列≥ 3.1≥ 3.1≥ 3.1≥ 3.1  
Thermo Scientific Orbitrap Exploris MSOES 1.1OES 1.1OES 1.1OES 1.1OES 2.0OES 3.0
Thermo Scientific Q Exactive MS 系列所有所有所有   
Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 240 质谱仪所有所有所有   
Thermo Scientific TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS 系统所有* 或 CM>7.2.10 所有* 或 CM>7.2.10   
Thermo Scientific ISQ 7610 单四极杆 GC-MS 系统所有* 或 CM>7.2.10 所有* 或 CM>7.2.10   
Thermo Scientific TRACE 1600 系列 GC 系统所有* 或 CM>7.2.10     
Thermo Scientific TriPlus 500 顶空自动进样器所有* 或 CM>7.2.10     
Thermo Scientific TriPlus RSH SMART 自动进样器所有* 或 CM>7.2.10     
Thermo Scientific AI/AS 1600 系列液体自动进样器所有* 或 CM>7.2.10     
Thermo Scientific Vanquish UHPLC 系统CM>7.2.10;SII>1.4     
Thermo Scientific UltiMate UHPLC 系统CM>7.2.10;SII>1.4     
Thermo Scientific EASY-nLC LC 系统NA     
Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC 系统CM>7.2.10;SII>1.4     
Thermo Scientific Dionex ICS-6000 和 ICS-4000CM>7.2.10;SII>1.4     
Thermo Scientific Dionex Aquion IC 系统CM>7.2.10     
Thermo Scientific Dionex ASE 350 加速溶剂萃取仪CM>7.2.10     
*当在 Xcalibur 或 Foundation 上运行时,所有 GC 设备驱动程序均受支持;当在 CM 上运行时,需要 7.2.10 或更高版本
**GC 设备当前不会生成服务捆绑包,将自动生成票证,但不会生成服务捆绑包
***仅当仪器在版本 ≥5.0 的 Xcalibur 或 TraceFinder 内采集数据时才支持远程监控
****Almanac 支持运行 Foundation 3.1 SP1 或更高版本的仪器
连接您的实验室,从您的数据中获取更多见解
Connect your lab to drive more insights from your data
小分子表征和鉴定会影响您的决策吗?各种基于云的技术(包括质谱分析软件)在实验室中变得越来越普遍。
相关产品和技术