通过 TSQ Plus 质谱仪产品组合演示探索更高水平的生产力
产品优势
先进的仪器控制软件、化合物数据库集成和预定义方法模板简化了操作,使所有技能水平的 LC-MS/MS 用户都能获得非常可靠的数据。
针对方法开发和常规样品分析提供更高生产率、多功能性和性能。Thermo Scientific TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪将提高的采集速度和灵敏度与久经考验的耐用性和可靠性相结合,为高通量应用提供可靠的靶向筛查和定量分析。
减少生产力障碍:操作简单
靶向研究和常规应用需要操作直观的快速响应式仪器控制软件。与数据库(包括 Thermo Scientific mzCloud 数据库)集成的预定义方法模板用于根据经验创建靶向定量分析方法。此外,无需优化即可从之前的 TSQ Quantis 质谱仪中直接加载方法并进行操作。
基于用户定义的色谱峰宽度和固定循环时间或者每个色谱峰的最佳数据点数量,在实验中自动分配驻留时间。优先级设置允许进一步调整。
兼具速度、选择性和灵敏度优势
在 TSQ Quantis Plus 质谱仪上达到极高采集速度,600 SRM/秒的采集速度结合新电源时可达 5 ms 极性切换速度,用于采集所需数量的数据点的同时增加靶标化合物的数量,即使在使用超高性能液相色谱 (UHPLC) 分离时。
TSQ Quantis Plus 质谱仪在选择性反应监测 (SRM) 和高分辨率选择性反应监测 (H-SRM) 中均能达到极佳的定量分析性能和高灵敏度。增强的主动 Q2 碰撞池改善了产物离子传输性能(特别是对于低质量端产物离子),从而提高了检测效率。
扩展的实验功能
综合工作流程解决方案以 TSQ Quantis Plus 质谱仪为中心,可满足针对日益增多的各种化合物目录的监管要求。新型 UHPLC 和高性能离子色谱 (HPIC) 系统可极大程度地提高样品传输和分离能力,保持其灵敏度以便不使用昂贵的样品制备或衍生化步骤即可满足极低残留限量。Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 在监管环境中控制所有实验属性,以进一步提高生产率。
稳定、可靠的定量分析
离子源、中性粒子挡杆和质谱分析仪的创新性设计确保极佳性能,同时极大限度地延长仪器正常运行时间。离子传输管可在数分钟内完成更换和清洁,无需破坏仪器真空或无需仪器校准。新型集成式仪器性能检查和校准程序可减少手动操作,较大程度地提高数据采集和仪器工作效率。
网络讲座
定量分析二甲双胍药品中亚硝胺杂质的高灵敏度、可靠的 LC-MS/MS 解决方案
了解关于适用于检测和定量二甲双胍药品中10种亚硝胺类物质的 LC-SRM-MS 方法的更多信息
了解 TSQ Plus 三重四极杆质谱仪
了解推动靶向定量分析更高性能的新硬件功能
三重四极杆发展的40年历史
赛默飞世尔科技创新三重四极杆设计的历史
即刻实现未来的定量分析——动态双模式
集成方法开发和常规检测
定量分析二甲双胍药品中亚硝胺杂质的高灵敏度、可靠的 LC-MS/MS 解决方案
了解关于适用于检测和定量二甲双胍药品中10种亚硝胺类物质的 LC-SRM-MS 方法的更多信息
了解 TSQ Plus 三重四极杆质谱仪
了解推动靶向定量分析更高性能的新硬件功能
三重四极杆发展的40年历史
赛默飞世尔科技创新三重四极杆设计的历史
即刻实现未来的定量分析——动态双模式
集成方法开发和常规检测
白皮书:三重四极杆技术的灵敏度和采集速度
当今执行常规定量分析的分析方法不断发展,以应对新的环境和健康风险。对实验方法进行了改进,可以以更快色谱梯度定量更多在较低检测水平的化合物,以解决通量问题。因此,特定 LC-MS/MS 性能特征对于评估生产力至关重要。
白皮书:三重四极杆质谱仪产品组合
了解 TSQ 三重四极杆质谱仪平台中的硬件和软件创新,以解决当前和未来在靶向定量方面的挑战。该平台的增强功能采用稳健、可重现且可靠的定量方法,使人们对数据质量充满信心。
加快创建可靠的 SRM 离子对:Thermo Scientific mzCloud 质谱数据库与 Thermo Scientific TSQ Plus 质谱仪集成
分析实验室采用靶向定量分析方法以符合法规要求,向现有方法中添加了新的化合物。Thermo Scientific mzCloud 数据库与 Thermo Scientific TSQ Plus 质谱仪的集成通过导入 SRM 离子对简化了流程,从而节省时间和资源。
相关资源
当我们鉴定给环境和健康带来风险的化学物质时,务必寻找有效且反应迅速的常规定量分析解决方案以符合当前和新出台的法规。您的定量分析解决方案必须满足广泛的分析要求,以筛查和定量分析低水平化学污染物。这些化合物和方法均不相同,需要使用满足法规且快速、可靠地响应的综合解决方案。
萃取和分析土壤中的多氟和全氟烷基物质 (PFAS)
根据 EPA 544 指南定量分析饮用水中的蓝藻毒素
根据 EPA 方法545降低定量分析饮用水中柱孢藻毒素和鱼腥藻毒素 a 所应用的进样体积
其他资源
J. A. Bowden 期刊文章
确保世界粮食供应的安全和合规性至关重要,这种供应是在不同环境下依照不同法规完成。农药开发和实施以及运输和处理的差异使得工作流程解决方案的开发变得复杂,但是,务必开发工作流程解决方案以满足当前的检测要求以及新出现的威胁和法规。TSQ Altis Plus 质谱仪提供更高性能以解决这些挑战。
LC-MS/MS 技术的最新进展有助于改进食品中兽药的多残留物分析
使用 TSQ Quantis 三重四极杆质谱仪应对农药残留分析挑战
耐用性、可重现性、可靠性和优异的灵敏度:提高对食品基质中农药的靶向定量分析的可靠性
使用 LC-MS/MS 法进行叶菜中农药残留微量定量分析
其他资源
食品安全标准不断变化和发展
确保世界食品供应的安全至关重要,但人们对全球食品供应链的安全仍有担忧,因为食品可能:
- 在各种监管框架下在差异很大的环境中种植和加工
- 运输数千英里,由许多不同的操作员和人员处理
- 经历各种可能影响有效期的温度波动的储存条件
作为满足临床、法医学和毒理学研究的严苛需求的创新型解决方案,赛默飞世尔科技工作流程解决方案将有效的前端解决方案与 TSQ Quantis 和 Quantis Plus 质谱仪相结合以提供可靠的数据。
使用 TSQ Quantis Plus 质谱仪进行滥用药物定量的一体式 LC-MS/MS 毒理学解决方案
其他资源
研究人员在生物/制药药物开发流程(从发现到生物分析定量)的每个阶段都对面临着不同的挑战。Thermo Scientific TSQ Plus 质谱仪利用创新的硬件和软件进步提供高效的解决方案,使我们的合作伙伴能够更快、更有信心地将下一代药物推向市场。
通过 LC-MS/MS 测定血管紧张素 II 受体阻滞药物中的六种亚硝胺杂质
定量分析二甲双胍药品中亚硝胺杂质的高灵敏度、可靠的 LC-MS/MS 解决方案
灵敏、可靠地测定六种沙坦药品中的遗传毒性 AZBT 杂质
亚硝胺杂质分析
亚硝胺杂质分析需要稳健且灵敏的分析方法来确保所获得结果的可靠性。丰富的 Thermo Scientific 产品组合经证实非常适合亚硝胺分析,可确保尽可能准确、可靠地执行探索性和常规方法,同时保持符合全球监管机构的要求。我们的主要亚硝胺分析产品包括:
- 液体、气体和离子色谱分析,实现稳健分离
- 高分辨率精确质量数 (HRAM) 质谱分析,具有优异的可靠性,可避免假阳性结果
- 串联质谱,常规分析的出色工具
- 适用于我们所有技术解决方案的单一、合规软件解决方案。
相关产品
远程监测
连接您的实验室,从您的数据中获取更多见解
Thermo Fisher连接 平台是我们的全套数字平台的一部分,提供安全的云数据存储、科学分析应用及同行协作工具。此外、我们的资产管理工具还允许您远程安排实验室仪器的使用时间并通过移动设备监控其运行。
通过 Thermo Fisher Connect,您可以轻松连接、保存和同步您的文件到您的安全个人帐户,其中包括 1 TB 的免费存储空间。同行和文档协作工具支持安全的团队协作。