靶蛋白质定量的新范例
结合 Thermo Scientific SureQuant 靶向测定试剂盒和 LC-MS Orbitrap MS,SureQuant IS 靶向定量工作流程可提供从样品制备到靶标肽监测和定量的完整质谱测定,设置简单且结果可信度高。
HRAM Orbitrap MS 的高选择性为靶蛋白质组学设立了新范例,提供了一种高度灵敏的方法,能够以高定量准确度、精确度和特异性对复杂基质中的数百个蛋白质靶标进行定量。
SureQuant 靶向定量的推荐产品
提供更多靶标,且不会降低灵敏度
Thermo Scientific SureQuant 靶向质谱分析试剂盒是经过验证的模块化试剂,用于多通路靶向蛋白质定量。试剂盒配备齐全,包含成功监测 MS 性能、样品制备和靶蛋白/肽的绝对定量所需的所有试剂。经过验证的试剂盒意味着所有抗体、肽和对照裂解物都经过严格测试,以确保每个靶标肽的特异性和成功定量。每个 SureQuant 试剂盒还经过充分验证和优化,可与 SureQuant 仪器方法模板配合使用,因此完全省去了所有测试方法开发时间。每个试剂盒还提供易于使用、经过验证的 Skyline 数据处理模板,确保您可以随时通过测定获取洞察信息。
让天才之路更简单
Orbitrap Exploris 480 质谱仪是新推出的仪器,可提供经过验证的技术、先进的功能,占地面积小,且具备智能驱动的分析框架,使研究科学家能够更广泛地部署质谱仪以进行严格、高通量的蛋白质鉴定和定量。Orbitrap Exploris MS 与 SureQuant 定量工作流程配合使用,可提供数据感知定量扫描模式,该模式利用内标动态调整扫描参数,自动、实时地极大限度提高靶向蛋白质组分析的数据质量。
通过单一系统提供深入洞察信息,进一步突破当前科研成果
Orbitrap Eclipse Tribrid 质谱仪借助新型创新技术突破了典型的 LC-MS 限制,提供了扩展实验范围的极高灵活性,并具有确保较高数据质量和置信度的内置智能。借助单一系统提供深入洞察信息,让终端用户能够高效地突破当前科研成果。借助 SureQuant 定量工作流程,该质谱仪减少了靶向多通路检测、灵敏度和选择性之间不可避免的权衡,扩大了靶蛋白质检测板尺寸,显著提高了检测限 (LOD) 并提高了定量精确度,而无需使用保留时间窗口。
新型 Thermo Scientific Proteome Discoverer 软件节点可在 Skyline 导入前协助进行常规测量运行分析,以及对 SureQuant 数据文件的预处理和过滤。这些新增功能极大地简化了测定部署并实现数据分析自动化。
Skyline 软件 被蛋白质组学行业广泛采用,作为靶向定量数据分析的实际平台。SureQuant 靶向质谱分析试剂盒提供即用型 Skyline 处理和分析模板,无需繁琐的参数和数据管道优化即可执行常规工作流程。
Biognosys SpectroDive™ 为靶向蛋白质组学提供全面支持,包括 SureQuant、PRM 和 MRM。该软件为方法开发、SureQuant 优化峰值拾取、直观的数据可视化提供了一体式解决方案,并支持自定义和预定义的 SureQuant 面板,例如 Biognosys 的 PQ500 等离子体面板。
SureQuant 工作流程如何克服传统限制
细胞的大多数生化功能均由蛋白质执行,它们也是目前大部分药物的靶标。为了了解蛋白质的机能及其在复杂生物系统中的位置,有必要测量蛋白质丰度相对其他系统的变化。高灵敏度质谱技术的出现,推动实现了在样品和生物系统之间的蛋白质组范围内进行蛋白质的相对定量实验。
但是,测量蛋白质仍然存在一些基本挑战:
- 不同基质类型的表达动态范围可能不同,在组织中为 6-7 个数量级,在血浆和血清等体液中大约为 12 个数量级
- 必须考虑到蛋白质变体,这些变体是由前体 RNA 的选择性剪接而产生的
- 翻译后修饰 (PTM) 增加了蛋白质变体的变异
蛋白质组的复杂性
一旦蛋白质在相对定量实验或假设驱动策略中被鉴定出发生变化,就需要在更大的样本群体中校验和验证这些蛋白质。这些靶蛋白的测量值可以是相对或绝对水平;这种方法称为靶向定量。
传统靶向蛋白质定量验证的挑战
传统的靶向蛋白质定量测定基于亲和试剂的方法,例如 ELISA、蛋白质免疫印迹或免疫组织化学染色。这些技术受到动态范围、特异性、灵敏度,以及少数可检测和定量的靶标数量的限制。
使用质谱法进行靶向蛋白质定量可提供可靠的大量结果
使用质谱法进行靶蛋白质定量是克服这些限制的理想选择。传统上,三重四极杆质谱仪上的选择反应监测 (SRM)-MS 一直是靶向实验的金标准,只要蛋白质靶标不在复杂基质中,并且靶标数量较少(20-100 个肽段)。
SureQuant IS 靶向蛋白质定量工作流程与 HRAM Orbitrap MS 相结合,可对大量靶标进行灵敏的多重定量,且具有极高的可靠性。它使生命科学家能够使用独特、智能的实时监测,通过高灵敏度的质谱分析对蛋白质进行定量。通过充分利用标记的内标肽段来实时引导内源性肽的采集,实现对数百个靶标的可靠定量,不会影响数据质量且方法设置简单。
整个 SureQuant IS 靶向蛋白质定量工作流程由两个步骤组成:
- 测量运行以验证参考内标 (IS) 的可检测性;
- 采用 SureQuant 方法用于监测内源性/靶标肽的表达和定量。
第 1 步:测量运行以确定内标强度
测量运行分析评估了补充到代表性样品基质中的内标检测。仅需要在研究开始时在用户首选的 LC-MS 系统上运行一次测量,并且不需要随着时间的推移进一步调整。该分析验证了每个内标肽段的理想前体离子,并且可以检测到理想的相关碎片离子。内标信号强度和后续触发强度也由测量运行确定。Skyline 和 Proteome Discoverer 支持数据处理,可以导出这些信息片段,然后通过简单的复制/粘贴将这些信息传输至 SureQuant 方法。将所需信息导入 SureQuant 方法,然后完成此一次性调整之后,即可使用该方法对内标中加标的样品进行常规的靶向分析。
第 2 步:采用 SureQuant 方法进行监测、检测和定量
Thermo Scientific SureQuant 方法是一种质谱采集策略,在该方法中,质谱仪经过编程以使用低填充时间和分辨率来监测样品中的参考内标,并在检测到这些参数时动态增加这些参数,以提高内源性肽的数据质量。采集时间的实时管理较大程度地延长了专用于分析物定量的时间,从而可以为靶向蛋白质组学实验可靠地检测和定量更多的靶标。内置的阳性内标对照品为样品中是否存在蛋白质提供了明确的 LOD 测量,解决了许多分子生物学实验中评估蛋白质拷贝数表达的常见需求。
使用内置 SureQuant 验证的仪器方法模板节省时间
提供了经过验证的仪器方法模板以应用于测量运行和 SureQuant 方法分析,为各种 SureQuant 靶向质谱检测试剂盒(如 AKT/mTOR 信号通路试剂盒)预设。在这些模板中,肽前体、参考碎片离子和仪器参数均经过优化和预设——这意味着零测定开发时间。只需加标内部标准品即可采集数据。通用 SureQuant 方法模板也可用于简化定制蛋白质检测板测定的开发。
适用于完整 SureQuant IS 靶向蛋白质定量工作流程的产品
以下工作流程的每个步骤都针对简单性和可重现性进行了优化,以极高的定量准确度和精度靶向单个样本中的数百个靶标。
多通路免疫沉淀至质谱分析 (mIP-MS),可用来同时富集和定量靶蛋白。每个多通路检测板包含两个模块:1) 一个 IP 和 MS 样品制备模块,其中包括免疫富集 AKT/mTOR 信号通路蛋白和进行溶液内 MS 样品制备所需的所有试剂;2) 绝对或相对定量模块,其中包括系统适用性标准品和 AQUA Ultimate 重肽和/或轻肽混合物。
在质谱分析前使用预先配制好的试剂制备样品,耗时不到 3 小时。
同位素标记的 AQUA 级肽,用于对复杂蛋白混合物中浓度极低的蛋白进行相对和绝对定量。
利用高载量色谱柱对复杂蛋白质组学样品中的低丰度多肽进行高分辨率分离。
Thermo Scientific 捕获柱柱套配有 nanoViper 接头,不会在单点处抓取管道,而可以在不使用金属环的情况下密封吸头。这让 nanoViper 接头与其 UHPLC 紧密接合,确保几乎无死体积。
使用 Thermo Scientific EASY-Spray LC 色谱柱可确保稳健的纳流和毛细管流 LC/MS。集成式色谱柱/发射器设计消除了死体积,并可对温度进行控制,以实现较高可靠性和性能。这些色谱柱针对简易性和方便使用性进行设计,经过严格测试,可确保较高质量。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
为成百上千个靶标提供出色的 SureQuant IS 靶向蛋白质定量。利用智能采集对靶标进行实时监测,在占地面积非常紧凑的情况下通过简单的方法设置以极高可信度定量蛋白质。
提供极大的灵活性以扩展实验范围,并通过内置智能确保包括 SureQuant IS 靶向定量在内的多个定量蛋白质组学工作流程的极高数据质量和定量。
新型 Proteome Discoverer 节点可在 Skyline 导入前协助进行常规测量运行分析,以及对 SureQuant 数据文件的预处理和过滤。这些新增功能极大地简化了测定部署并实现数据分析自动化。
Skyline 软件 被蛋白质组学行业广泛采用,作为靶向定量数据分析的实际平台。SureQuant 靶向质谱分析试剂盒提供即用型 Skyline 处理和分析模板,无需繁琐的参数和数据管道优化即可执行常规工作流程。
Biognosys SpectroDive™ 为靶向蛋白质组学提供全面支持,包括 SureQuant、PRM 和 MRM。该软件为方法开发、SureQuant 优化峰值拾取、直观的数据可视化提供了一体式解决方案,并支持自定义和预定义的 SureQuant 面板,例如 Biognosys 的 PQ500 等离子体面板。
多通路免疫沉淀至质谱分析 (mIP-MS),可用来同时富集和定量靶蛋白。每个多通路检测板包含两个模块:1) 一个 IP 和 MS 样品制备模块,其中包括免疫富集 AKT/mTOR 信号通路蛋白和进行溶液内 MS 样品制备所需的所有试剂;2) 绝对或相对定量模块,其中包括系统适用性标准品和 AQUA Ultimate 重肽和/或轻肽混合物。
在质谱分析前使用预先配制好的试剂制备样品,耗时不到 3 小时。
同位素标记的 AQUA 级肽,用于对复杂蛋白混合物中浓度极低的蛋白进行相对和绝对定量。
利用高载量色谱柱对复杂蛋白质组学样品中的低丰度多肽进行高分辨率分离。
Thermo Scientific 捕获柱柱套配有 nanoViper 接头,不会在单点处抓取管道,而可以在不使用金属环的情况下密封吸头。这让 nanoViper 接头与其 UHPLC 紧密接合,确保几乎无死体积。
使用 Thermo Scientific EASY-Spray LC 色谱柱可确保稳健的纳流和毛细管流 LC/MS。集成式色谱柱/发射器设计消除了死体积,并可对温度进行控制,以实现较高可靠性和性能。这些色谱柱针对简易性和方便使用性进行设计,经过严格测试,可确保较高质量。
使用纳流、毛细管流和微流 UHPLC 实现复杂混合物 LC-MS 分析的较高分辨率和灵敏度。
为成百上千个靶标提供出色的 SureQuant IS 靶向蛋白质定量。利用智能采集对靶标进行实时监测,在占地面积非常紧凑的情况下通过简单的方法设置以极高可信度定量蛋白质。
提供极大的灵活性以扩展实验范围,并通过内置智能确保包括 SureQuant IS 靶向定量在内的多个定量蛋白质组学工作流程的极高数据质量和定量。
新型 Proteome Discoverer 节点可在 Skyline 导入前协助进行常规测量运行分析,以及对 SureQuant 数据文件的预处理和过滤。这些新增功能极大地简化了测定部署并实现数据分析自动化。
Skyline 软件 被蛋白质组学行业广泛采用,作为靶向定量数据分析的实际平台。SureQuant 靶向质谱分析试剂盒提供即用型 Skyline 处理和分析模板,无需繁琐的参数和数据管道优化即可执行常规工作流程。
Biognosys SpectroDive™ 为靶向蛋白质组学提供全面支持,包括 SureQuant、PRM 和 MRM。该软件为方法开发、SureQuant 优化峰值拾取、直观的数据可视化提供了一体式解决方案,并支持自定义和预定义的 SureQuant 面板,例如 Biognosys 的 PQ500 等离子体面板。