满足微生物的培养环境需求
多种规格和尺寸的气体生成产品,帮助您充分利用培养空间,同时使微生物的生长达到理想状态。我们的所有环境解决方案均是设计用来为您提供微生物生长所需的厌氧、微量需氧或 CO2 环境。
使用以下选项卡了解有关完整 AGS 产品组合的更多信息:
我们全面的 AGS 产品系列包括各种罐和容器以及简单、洁净且易于使用的 AnaeroGen™、CampyGen™ 和 CO2Gen™ 袋,可为微生物生长创造理想环境,无需添加水、催化剂或氢气。
气体生成系统是一种多功能的系统,有标准形式(盒和罐)或紧凑型塑料袋形式。该系统可根据您的需求量身定制,也可容纳少量或大量培养平板。该系统适用于非需氧微生物的运输、培养、选择性分离和药敏试验。
- 这些袋子可生成适合厌氧微生物生长的气体环境。
- 快速达到苛养厌氧菌生长所需的厌氧气体条件。这些袋子可提高检出率,增加菌落大小,有助于进行推断性鉴定。它们可增强专性厌氧菌的生存能力。
- 在 30 分钟内产生含二氧化碳的< 1% 氧气环境,非常适合厌氧菌生长。
- 这些一次性袋子可生成适合微量需氧微生物生长的气体环境。
- 快速达到弯曲杆菌属和其他微量需氧微生物生长所需的气体条件。这些袋子可快速安全地去除氧气并生成二氧化碳。它们可提供理想生长所需的条件。创造的环境确保了最大程度的检出效率和迅速鉴定。
- 在 1 小时内产生理想的微量需氧环境,氧气含量为 8%-9%,二氧化碳含量为 7%-8%。
- 这些袋子可生成理想微生物生长所需的 CO2 富集环境。
- 快速达到 CO2 富集环境。这些袋子特别适用于 CO2 依赖性微生物(需要氧气减少和二氧化碳增加的环境)的生长培养。它们可实现最大程度的检出效率和迅速鉴定。创造的环境促进了苛养微生物(如嗜血杆菌和奈瑟菌属)的生长。
- CO2Gen 提供了一种氧气减少并补充二氧化碳到 ~5% (v/v) 水平的气体。
我们全面的 AGS 产品系列包括各种罐和容器以及简单、洁净且易于使用的 AnaeroGen™、CampyGen™ 和 CO2Gen™ 袋,可为微生物生长创造理想环境,无需添加水、催化剂或氢气。
气体生成系统是一种多功能的系统,有标准形式(盒和罐)或紧凑型塑料袋形式。该系统可根据您的需求量身定制,也可容纳少量或大量培养平板。该系统适用于非需氧微生物的运输、培养、选择性分离和药敏试验。
- 这些袋子可生成适合厌氧微生物生长的气体环境。
- 快速达到苛养厌氧菌生长所需的厌氧气体条件。这些袋子可提高检出率,增加菌落大小,有助于进行推断性鉴定。它们可增强专性厌氧菌的生存能力。
- 在 30 分钟内产生含二氧化碳的< 1% 氧气环境,非常适合厌氧菌生长。
- 这些一次性袋子可生成适合微量需氧微生物生长的气体环境。
- 快速达到弯曲杆菌属和其他微量需氧微生物生长所需的气体条件。这些袋子可快速安全地去除氧气并生成二氧化碳。它们可提供理想生长所需的条件。创造的环境确保了最大程度的检出效率和迅速鉴定。
- 在 1 小时内产生理想的微量需氧环境,氧气含量为 8%-9%,二氧化碳含量为 7%-8%。
- 这些袋子可生成理想微生物生长所需的 CO2 富集环境。
- 快速达到 CO2 富集环境。这些袋子特别适用于 CO2 依赖性微生物(需要氧气减少和二氧化碳增加的环境)的生长培养。它们可实现最大程度的检出效率和迅速鉴定。创造的环境促进了苛养微生物(如嗜血杆菌和奈瑟菌属)的生长。
- CO2Gen 提供了一种氧气减少并补充二氧化碳到 ~5% (v/v) 水平的气体。