简化的培养基制备。就绪。设置。保持您的实验室高效运转。
通过 Thermo Scientific™ Bagged 富集培养基减少培养基制备时间,提高生产效率。这一范围可扩展的解决方案可在数分钟内完成培养基制备,无需对脱水培养基进行称重和高压灭菌,能够快速满足您的检测需求,使您可以将资源集中用于更高价值的活动。在确知自己的培养基可以顺利运行、您的样品制备和检测不会拖后腿的情况下,您可以自信地开展研究工作。
通过预称重的可直接再水化的 Thermo Scientific™ FitBag™富集培养基,可节省储存空间、缩短制备时间方便随时现配: 只需加入去离子水、拆开密封并混合,即可在 10 分钟内配成可直接加样的培养基。
Thermo Scientific™ QuickBag™ 培养基随附预称重的培养基和预填充水腔,可减少额外的操作需求,降低富集培养基制备期间的污染风险。只需拆开密封、混合,即可开始根据需求加样。
采用 20L 装 Thermo Scientific™ Dry-Bags™ 培养基,可让大批量富集培养基制备更方便。直接将去离子水加入到预装袋培养基中,在半小时内即可直接加样。