使用实时荧光定量 PCR,获得较快的速度和准确性
使用市场领先的实时荧光定量 PCR 技术,解决在病原体的检测和定量、动物健康、质量指示物、真实性检测等领域您所面临的一些严峻挑战。可根据您的操作需求量身定做一系列广泛的解决方案,从简单完整的快速病原体检测系统到构建定制解决方案的组成部分,满足您的独特要求。
使用Thermo Scientific™ SureTect™ PikoReal™ 实时荧光定量 PCR 仪器,通过 Thermo Scientific™ SureTect™ 实时荧光定量 PCR 系统在广泛的食品和环境样品中快速便捷地检测到主要的食品病原体。
使用专为内部检验而优化的耐用而高效的预混液组合,在高量抑制剂下检测食品、环境以及其他样品中的 DNA 和 RNA 目标。
甚至能够制备较具挑战性的食品样品,可选择池化、净化、纯化、凝缩化和自动化您的样品制备,供分子检测和其他技术使用。
进入创新的定制检验设计,测序和生物信息学知识以及全球化的全面支持为客户提供定制化的食品安全解决方案。
一系列实时荧光定量 PCR 解决方案,用于分析食品样品中的病原体、其他细菌和病毒,以及进行动物物种鉴定,检测并对特定转基因 DNA 序列做定量分析。每种检测方法均设计用于在市场领先的 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 食品安全实时荧光定量 PCR 系统上运行。
全新 Thermo Scientific™ RapidFinder™ 沙门氏菌多重分析方法具有简单的工作流程,可同时检测家禽、猪肉和生产环境样品中的沙门氏菌属、鼠伤寒沙门氏菌和肠炎沙门氏菌,为快速产品上市或干预提供快速,可行的答案。
利用 Thermo Scientific™ PathoProof™ qPCR 检测试剂盒在4小时内检测导致 95% 临床和亚临床乳腺炎病例的微生物,无需细菌培养。
- 微生物学产品目录:美国 | 欧洲
- 手册:SureTect 概述
- 手册:PathoProof PCR 检测