快速确认完整蛋白质的分子量,并确定生物药品的糖型异质性。 高分辨率高质量精度 (HRAM) 质谱系统是进行完整蛋白质量分析的重要工具,它能在整个药物开发流程中对生物制药产品进行直接比较。
可靠的蛋白表征方法
获得有关完整生物医药蛋白(如单克隆抗体mAb)分析的最新信息。 UHPLC 特别适用于鉴别修饰(如电荷变体)以及通过聚合形成的更高级结构。 使用我们一系列领先的色谱柱化学品结合液相色谱(LC)进行上述及其他完整分析。 为实现快速、精确的质量测定,请尝试使用我们无可匹敌的 Thermo Scientific Orbitrap 质谱仪 (MS) 来进行变性和天然完整蛋白质的分析。
对单克隆抗体中的电荷变异体进行稳健分析。 生物医药蛋白的电荷异质性对药物的稳定性和疗效有重大影响。 了解我们为全面电荷变异体分析提供的一系列 pH 缓冲液、离子交换色谱 (IEX) 柱化学品和 UHPLC 仪器。
蛋白质聚集可产生更高级的结构,从而显著影响生物药品的疗效并引起有害的副作用。 了解领先的体积排阻 (SEC) 色潽解决方案,以确保对生物医药制剂中的亚可见蛋白聚集体进行可靠的表征。
将 mAb 选择性地消化为抗体片段并简化您的分析。 查找适用于蛋白质片段色谱分析的产品,了解 Orbitrap 质谱仪的分辨力如何确保蛋白质亚单位的分辨率并促进自上/中而下的测序。
在天然质谱条件下进行完整蛋白质分析,可在抗体链之间保留在结构上至关重要的非共价键。 提供了特别适用于辅助表征抗体药物偶联物(ADC)以及其他异质性抗体样品的技术。 进一步了解我们的常规天然分析色谱柱和在线体积排阻色谱(SEC)。
蛋白质浓度(也称为滴度)测定在生物技术蛋白质生产工艺中已得到广泛应用。 从发现到滴度测定的 QA/QC,在我们提供的各种亲和色谱柱和树脂中进行选择。 我们的蛋白-A 蛋白纯化柱系列产品能够在进一步表征(比如电荷变异体分析)之前自动分离生物医药蛋白。