BacMam 试剂可用于多种哺乳动物细胞类型。 查看使用 BacMam 技术转导的细胞类型并了解如何针对您的细胞类型进行条件优化。
适用于广泛的细胞类型
使用 BacMam 试剂成功转导的细胞类型包括众多转化细胞系(例如 U2-OS、HEK 293 和 HeLa)。除转化细胞系外,还表明 BacMam 对许多原代细胞(如成纤维细胞、肝细胞、心血管细胞和上皮细胞)和干细胞(如神经元和间充质)均具有很高的转导效率并且通常无不良影响,这使得该平台成为一种很有前景的基因递送平台。然而,BacMam 技术对造血细胞进行的转导并不理想,因此不推荐采用此技术。请参见表1,了解 BacMam 1.0 和 BacMam 2.0 在不同细胞类型中转导效率的一般比较。使用增强剂(HDAC 抑制剂)可以增强基因表达。
表1.BacMam 1.0 与 BacMam 2.0 在不同细胞类型中的比较。使用 BacMam 增强剂可增强基因表达。
BacMam 1.0 无增强剂 | BacMam 1.0 有增强剂 | BacMam 2.0 无增强剂 | BacMam 2.0 有增强剂 | |
---|---|---|---|---|
细胞系 |
+/-
|
++
|
++
|
++
|
原代细胞 |
+
|
++
|
++
|
++
|
干细胞 |
–
|
++
|
++
|
++
|
神经元 |
–
| – |
++
|
++
|
永生化 T 细胞 |
–
|
–
|
+/-
|
+
|
原代 T 细胞和 B 细胞 |
–
|
–
| – |
–
|
– = 转导效率 <10% |
如需定制 BacMam 服务,请发送电子邮件至 discoveryservices@invitrogen.com
仅供科研使用,不可用于诊断目的。