X 射线荧光光谱法 (XRF) 是监测住宅、工业和休闲区过滤器上收集的环境颗粒物中特定元素的首选方法。我们的 XRF 仪器非常适用于在单次采样运行中测定多种元素的浓度。
XRF 也是定性和定量分析沉积物、土壤、污泥和泥浆样品的首选方法,仅需制备极少量样品。XRF 仪器能够鉴定各种元素,特别是重金属和其他危险元素,有助于自动分析多份浓度为几 ppm 至 百分含量浓度的样品。
XRF 信息图:监测空气和土壤的理想选择
了解为什么 X 射线荧光是空气监测和土壤分析的首选技术。
无损实验室技术能量色散 X 射线荧光 (EDXRF) 光谱法使用 X 射线源辐照样品。由于所有元素均含有围绕原子核旋转的电子,激发时,一些电子会从原子中射出(发出荧光)。为了稳定,原子会将外层电子拉入空出的轨道。此动作将产生特定电压的 X 射线能量。测量该 X 射线能量(特征性 X 射线)识别发出荧光的元素。
Thermo Scientific ARL QUANT’X EDXRF 光谱仪可对从钠到镅元素进行分析,仅需制备极少量样品。强大的 X 射线管和优化的几何结构使 EDXRF 的灵敏度适合实验室使用。先进的硅漂移 X 射线检测能以高计数率实现高分辨率光谱分析。ARL QUANT’X 光谱仪的多功能样品室可以容纳直径 25 mm 至 47 mm 的滤光片,适用于无损分析。
对于需要更高 XRF 性能的繁忙环境和工业实验室,首选波长色散 X 射线荧光光谱仪。
Thermo Scientific ARL PERFORM'X 顺序式 X 射线荧光光谱仪是一款先进平台,设计用于快速、精确地分析几乎任何固体或液体样品中多达90种元素。该光谱仪每小时能够分析多达60份样品,具有极高的 WDXRF 灵敏度和精密度。它具有可编程分析特定元素(定量分析)或扫描 X 射线光谱以检测给定样品中存在的元素(定性分析)的测角仪。ARL PERFORM’X 使用9个衍射晶体和准直器,可获得出色的 XRF 分辨率。
科学海报:使用 WDXRF 完成土壤和沉积物分析
下载海报,了解如何对地质学样品使用 ARL PERFORM’X WDXRF 光谱仪在常量元素和微量元素检测时获得较高准确度。
海报下载:空气过滤器分析
学习如何使用无损 XRF 技术和卓越的灵敏度对空气监测样品进行分析。
用于高效和轻松元素分析的 ARL QUANT'X 台式能量色散 X 射线荧光 (EDXRF) 光谱仪
用于高级材料表征的 ARL PERFORM'X 顺序式 X 射线荧光 (XRF) 光谱仪
海报下载:空气过滤器分析
学习如何使用无损 XRF 技术和卓越的灵敏度对空气监测样品进行分析。