用于环境研究、监测和可持续性的分析工具。
研究组织、环境机构和工业生产商需要高效可靠的有机和无机材料分析方法。在 Thermo Fisher Scientific,我们致力于让世界更健康、更清洁、更安全。我们为在协助研究人员和企业研究环境污染物和开发可持续产品方面发挥的领导作用而感到自豪。我们的 X 射线荧光 (XRF) 光谱法和振动光谱仪器可以对许多污染物进行快速的无损分析,有助于为未来寻找更清洁的材料。
实验室 XRF 有助于分析浓度范围为 100% 到亚 ppm 水平的铍 (Be) 到镅 (Am) 元素。XRF 提供了一种快速鉴定沉积物、土壤、污泥、泥浆和松散粉末中的有毒金属和其他元素污染物的方法。XRF 还可用于鉴定空气过滤器样品中的元素颗粒。
振动光谱法 FTIR 和拉曼光谱法在表征聚合物的分子组成方面表现出色。当与显微镜配合使用时,这些技术对于鉴别和分类整个环境中发现的塑料微粒颗粒至关重要。
与所有其他行业一样,水泥厂也需要减少碳足迹。其中一种方法是使用替代燃料和废弃物焚化产品代替传统矿物燃料,为水泥窑供能。
在将这些材料在水泥窑中进行焚烧之前,需要对用作替代燃料的各种材料进行元素分析,X 射线荧光是适合的分析技术之一。
核电站冷却水系统腐蚀残留物的 EDXRF 分析
核电的安全问题之一是冷却系统金属合金部件腐蚀情况的早期检测。由于冷却水中的金属浓度非常低,无法直接测定。因此,将过滤器放入冷却系统中,以便随着时间的推移收集腐蚀残留物。了解如何使用 ARL QUANT'X EDXRF 光谱仪通过分析水过滤器来监控冷却系统的腐蚀情况。