创造适用于日常用品的新型聚合物
新型聚合物材料的开发和配方仍然是材料科学研究中重要的领域之一。从开发自修复聚合物到改进食品包装、生物材料和轻质汽车部件,研究人员不断探索新型混合物、化合物、结构和加工方法,以寻找由大分子构建的更强、更便宜和可持续的材料。
聚合物配方中的一个重要工具是台式双螺杆挤出机,可用于批次、短期生产和连续加工实验和测试。流变测定法提供切变、时间和温度方面的反馈。扭矩流变仪将流变信息与混合和挤出技术相结合。
光谱学提供分子键、化学鉴定和缺陷相关的关键信息。拉曼光谱能够非破坏性地探测层状材料,而红外显微镜能够识别夹杂物和材料缺陷。X 射线荧光筛选痕量元素、抗氧化剂、颜料和催化剂。X 射线衍射提供重要的固态结构信息,例如结晶度。从各种资源、学习中心和产品信息中,了解我们用于不同应用聚合物分析的多种方法。
其他聚合物分析工具
使用我们行业领先的技术,更轻松、更有效地识别、定量和剖析聚合物成分。加速您的聚合物分析,并获得为 QA/QC 验证、故障排除、聚合物剖析研究、逆向工程和产品开发做出关键决策所需的答案。
快速鉴定和验证材料聚合物和成分。Nicolet iS5 FTIR 光谱仪为高生产率 QA / QC 提供可靠的性能、适合性和经济性。
监测产品的一致性、排除故障或剖析复杂材料,并保持合规性。Nicolet iS20 FTIR 光谱仪采用 Thermo Scientific LightDrive 光学引擎构建,具有一流的光谱分辨率和精度。10 年质保为您带来十年的可靠性能
用无比简单的方法解决您的分析难题。只需按一下按钮,即可从一个实验移到另一个实验,整合金刚石 ATR,拉曼和 NIR 。Nicolet iS50 FTIR 系统适用于聚合物方法开发、故障排除、聚合物剖析和研究。
使用光学显微镜和集成 FTIR 的强大组合,对样品进行视觉和化学分析。Nicolet iN10 显微镜是小颗粒鉴定或高空间分辨率聚合物表征需求的理想选择。
Thermo Scientific Antaris II FT-NIR 分析仪,便于实验室开发出适用于工厂生产的分析方案和方法。Antaris II FT-NIR 分析仪凭借业内领先的方法转型性能,保证了旁线 (at-line)、在线 (online)、线内 (in-line) 的数据采集更佳稳定,可靠。
使用坚固耐用的 Antaris MX FT-NIR 工艺分析仪可优化您的 QC 测试,同时可使用光纤同步多重检测技术和综合通信远程监控该过程以获得实时反馈。
分析服务实验室通常配备有科学家和技术人员,他们必须能轻松驾驭设备并在没有技术专业知识的情况下获得结果。优化算法和自动化系统设置使 DXR 拉曼显微镜易于使用,使非专业人员能够产生出色的结果。
确定聚合物的结晶、微晶或非晶态形式。ARL EQUINOX 100 X 射线衍射仪将提供所有需要的结构信息,如多晶型、结晶度和聚合物的微晶尺寸,以确保其结构 - 性质关系。
确定并定量聚合物中无机添加剂(如颜料、填料、阻燃剂和稳定剂)的元素组成和浓度。ARL QUANT'X EDXRF 光谱仪非常适合分析和定量低至亚 ppm 级的各种元素,以符合不同的规范。
使用 ARL PERFORM'X WDXRF 光谱仪分析聚合物中的关键痕量元素(周期表中具有最高灵敏度和最低检测限),允许批量分析以及高级元素映射和低至 0.5mm 的点样,是严格定量聚合物分析的理想解决方案。
MARS 流变仪平台可用于研究聚合物的生命周期——从研发实验室的开发到试验工厂和小规模的生产。可以将小样品体积与 HAAKE MiniLab 混合器混合,并进行进一步的流变测试,可以使用HAAKE MiniJetPro 注塑系统生产测试样品。
使用 HAAKE MARS 流变仪,可以在切变、振荡和伸长模式下测试聚合物熔体和溶液以及固体样品的粘弹性,作为应力或应变、频率、时间或温度的函数。 流变测定法是一种宏观测量方法,可提供在特定条件下样品行为的信息。材料的机械性能取决于其在微观水平上的结构。为了确定流变性质的原因,使用例如 FTIR 或显微镜将流变性测量与微观水平的测试进行组合。
将 HAAKE MARS 平台的灵活性带到您的实验室,看看您能够多快速地响应当今新材料不断变化的测试要求。
这种灵活的测量混合器和挤出机系统在创新聚合物产品的开发过程中提供全面的材料表征。模块化扭矩流变仪可连接至可互换的混合器、单螺杆挤出机或锥底和平行双螺杆挤出机。PolyLab OS 结合了成熟的技术、先进的硬件和软件以及易于使用的界面,是 QC 和研发需求的理想选择。
我们的锥底微型双螺杆混合器套件非常适合聚合物的研发。所有型号都使用少至 5 克或 7 毫升的材料进行混合——这是混合昂贵材料或小规模工作的理想选择。将微量混合器与我们的迷你注塑机 HAAKE MiniJet PRO 结合起来,作为扩展的工作流程解决方案。使用 HAAKE MiniJet 中的复合材料轻松生产各种试样,以便在我们的 HAAKE MARS 流变仪上进行进一步测试。
HAAKE MiniLab 3 微量混合器用于提供精确控制的高粘性熔体的反应挤出,所用样品量仅为 5 g 或 7 cm3,是混合昂贵或稀少材料(例如生物聚合物)的理想之选。同时,可记录流变属性以记录结构的变化。
当混合昂贵或小规模材料(如工程聚合物)时,HAAKE MiniCTW 微型锥底双螺杆混合器提供了一种快速、可靠、经济的方法来获得切实的结果。对新材料进行快速的早期评估是关键所在。工业研发的理想选择 HAAKE MiniCTW 允许研究人员挤出少至 5 克的材料,有助于加速产品开发。
使用 HAAKE MiniJet Pro 活塞式注射成型系统可免除材料量有限的担忧,并生产出不同的样品几何尺寸。通过低至 2 至 5 mL 的材料量有效地制备样本,从而降低成本。
无论您处在产品周期中的任何阶段——研究、开发、生产、质量控制——我们广泛的多功能双螺杆挤出机都能提供可定制的混合、配混和加工粘性聚合物材料的选项。 考虑到适应性,我们创建了具有灵活性和模块化的并行、同向双螺杆挤出机,因此您可以对挤出机进行修改,以满足您现在和将来的需求。为了便于操作,水平分割的铰链机筒可让您在挤出过程中仔细查看材料。为了优化工艺或更改应用,您可以快速转换螺杆和机筒——减少时间和费用。
选择挤出机以获得所需的材料量:11 mm,16 mm 或 24 mm。挤出机设计用于轻松扩大规模,允许您在 11 mm 挤出机上开发新工艺,如果需要更多材料,可轻松地将其转移到 24mm 的机器上。
挤出机节省了开发聚合物配方的金钱和时间。只需少量材料,您即可使用该平行同向旋转挤出机以经济实惠的方式有效地开展多次试验。
在短时间内,以最少的产品浪费,制备许多不同的小样品。这种可扩展的模块化台式双螺杆挤出机是研究、开发、质量控制和小规模生产的理想选择。
这一款落地式双螺杆挤出机可配置用于各种应用,其灵活的机筒和螺杆设计使其成为您的小规模制造和测试样品混合的理想工具。
聚合物分析资源
技术 | 资产类型 | 资产标题 |
---|---|---|
XRF | 应用资料 | 适用于环境法规的聚合物分析 |
XRF | 应用资料 | 聚合物痕迹分析 |
XRD | 应用资料 | 利用 ARL EQUINOX 100 台式 X 射线衍射仪测定聚合物样品的结晶度 |
XRD | 应用资料 | ARL EQUINOX 100 台式 X 射线衍射仪测定聚合物样品的相位 |
XRD | 应用资料 | 使用 ARL EQUINOX 100 X 射线衍射仪测定 β-聚丙烯的多晶性和微晶尺寸 |
XRD | 应用资料 | 使用 Ag-behenate 的 ARL EQUINOX 100 X 射线衍射仪的小角度衍射能力 |
技术 | 资产类型 | 资产标题 |
---|---|---|
混合和挤出 | 应用资料 | 测试陶瓷注射成型化合物的流动特性 |
混合和挤出 | 应用资料 | 混合器测试与聚氯乙烯干粉挤出情况的相关性 |
混合和挤出 | 应用资料 | 不同温度下 PET 流动特性的研究 |
混合和挤出 | 应用资料 | 交联聚乙烯的流动和固化情况 |
混合和挤出 | 应用资料 | 测试稳定剂对聚酰胺流动特性的影响 |
混合和挤出 | 应用资料 | 制备和分析聚合物纳米复合材料 |
混合和挤出 | 应用资料 | 使用降解检测法检测一套用于测试聚合物和抗氧化剂的新测试程序 |
混合和挤出 | 应用资料 | 过滤压值测试( FPV 测试)- 检查母粒、白着色剂和炭黑着色剂的新标准 |
混合和挤出 | 应用资料 | 调查 PVC 干混料的熔融和降解特性 |
混合和挤出 | 应用资料 | 碳纳米管 (CNT) 悬浮液与聚丙烯共混 |
混合和挤出 | 应用资料 | 炭黑填充材料对丙烯腈树脂母粒的影响 |
混合和挤出 | 应用资料 | 用炭黑混合聚乙烯颗粒后测量比较电导率 |
混合和挤出、流变学 | 应用资料 | 评估不同软质聚氯乙烯样品的增塑过程 |
混合和挤出、流变学 | 应用资料 | 对金属注射成形给料进行混合器测试 |
混合和挤出、流变学 | 应用资料 | 使用相同的熔体流动速率测量低密度聚乙烯样品的粘度 |
混合和挤出 | 网络讲座 | 双螺杆混合——简介和放大生产 |
混合和挤出、流变学 | 网络讲座 | 制药领域的双螺杆工艺——简介 |
混合和挤出、流变学 | 网络讲座 | 混合器测试——一种聚合物加工通用工具 |
混合和挤出 | 网络讲座 | 双螺杆混合:材料科学中加工聚合物 |
技术 | 资产类型 | 资产标题 |
---|---|---|
流变学 | 应用资料 | 母料中的颜料差异 |
混合和挤出、流变学 | 应用资料 | 使用相同的熔体流动速率测量低密度聚乙烯样品的粘度 |
混合、挤出 | 应用资料 | 制备和分析聚合物纳米复合材料 |
混合和挤出、流变学 | 应用资料 | 对金属注射成形给料进行混合器测试 |
FTIR、流变学 | 应用资料 | 使用同时进行流变测定和傅里叶变换红外分析的 Rheonaut 技术详细分析聚氨酯树脂的固化反应 |
FTIR、流变学 | 应用资料 | 流变 — 拉曼光谱法:将流变仪与拉曼光谱分析结合用于追踪聚合物晶化 |
流变学 | 应用资料 | 对聚合物复合材料进行动态力学热分析 (DMTA) |
流变学 | 应用资料 | 表征聚乙烯中长链支化程度 |
流变学 | 应用资料 | 表征聚氯乙烯混合物 |
混合和挤出、流变学 | 应用资料 | 评估不同软质聚氯乙烯样品的增塑过程 |
拉曼光谱、流变学 | 应用资料 | 流变 — 拉曼光谱法:将流变仪与拉曼光谱分析结合用于追踪乳液稳定性 |
拉曼光谱、流变学 | 应用资料 | 聚丙烯熔融和再结晶过程中的同时进行流变学和拉曼光谱分析 |
拉曼光谱、流变学 | 应用资料 | 流变 — 拉曼光谱法:利用形变和温度追踪分子结构 |
流变学 | 应用纲要 | 用于聚合物分析的 HAAKE MARS 流变仪 |
流变学 | 演示文档 | 避免不稳定性 — 支化结构的微小变化对混炼胶拉伸的影响 |
流变学 | 演示文档 | 对金属注射成形和粉末注射成形进行流变测试 |
混合和挤出、流变学 | 网络讲座 | 制药领域的双螺杆工艺——简介 |
混合和挤出、流变学 | 网络讲座 | 混合器测试——一种聚合物加工通用工具 |
FTIR | 网络讲座 | 推动聚合物颗粒 - 在线 FTIR 聚合物分析 |
拉曼光谱 | 网络讲座 | 您的下一个包装分析工具——拉曼显微镜 |
拉曼光谱 | 网络讲座 | 深度分析 - 使用共焦拉曼显微镜分析多层聚合物薄膜 |
FTIR、流变学 | 网络讲座 | 流变学和 FTIR 光谱法:聚合物研究的优势,应用 |
拉曼光谱、流变学 | 网络讲座 | 用流变仪系统监测聚合物的转变 |
拉曼光谱、流变学 | 网络讲座 | 流变仪与拉曼光谱分析结合用于材料科学的优势 |
技术 | 资产类型 | 资产标题 |
---|---|---|
XRF | 应用资料 | 适用于环境法规的聚合物分析 |
XRF | 应用资料 | 聚合物痕迹分析 |
XRD | 应用资料 | 利用 ARL EQUINOX 100 台式 X 射线衍射仪测定聚合物样品的结晶度 |
XRD | 应用资料 | ARL EQUINOX 100 台式 X 射线衍射仪测定聚合物样品的相位 |
XRD | 应用资料 | 使用 ARL EQUINOX 100 X 射线衍射仪测定 β-聚丙烯的多晶性和微晶尺寸 |
XRD | 应用资料 | 使用 Ag-behenate 的 ARL EQUINOX 100 X 射线衍射仪的小角度衍射能力 |
技术 | 资产类型 | 资产标题 |
---|---|---|
混合和挤出 | 应用资料 | 测试陶瓷注射成型化合物的流动特性 |
混合和挤出 | 应用资料 | 混合器测试与聚氯乙烯干粉挤出情况的相关性 |
混合和挤出 | 应用资料 | 不同温度下 PET 流动特性的研究 |
混合和挤出 | 应用资料 | 交联聚乙烯的流动和固化情况 |
混合和挤出 | 应用资料 | 测试稳定剂对聚酰胺流动特性的影响 |
混合和挤出 | 应用资料 | 制备和分析聚合物纳米复合材料 |
混合和挤出 | 应用资料 | 使用降解检测法检测一套用于测试聚合物和抗氧化剂的新测试程序 |
混合和挤出 | 应用资料 | 过滤压值测试( FPV 测试)- 检查母粒、白着色剂和炭黑着色剂的新标准 |
混合和挤出 | 应用资料 | 调查 PVC 干混料的熔融和降解特性 |
混合和挤出 | 应用资料 | 碳纳米管 (CNT) 悬浮液与聚丙烯共混 |
混合和挤出 | 应用资料 | 炭黑填充材料对丙烯腈树脂母粒的影响 |
混合和挤出 | 应用资料 | 用炭黑混合聚乙烯颗粒后测量比较电导率 |
混合和挤出、流变学 | 应用资料 | 评估不同软质聚氯乙烯样品的增塑过程 |
混合和挤出、流变学 | 应用资料 | 对金属注射成形给料进行混合器测试 |
混合和挤出、流变学 | 应用资料 | 使用相同的熔体流动速率测量低密度聚乙烯样品的粘度 |
混合和挤出 | 网络讲座 | 双螺杆混合——简介和放大生产 |
混合和挤出、流变学 | 网络讲座 | 制药领域的双螺杆工艺——简介 |
混合和挤出、流变学 | 网络讲座 | 混合器测试——一种聚合物加工通用工具 |
混合和挤出 | 网络讲座 | 双螺杆混合:材料科学中加工聚合物 |
技术 | 资产类型 | 资产标题 |
---|---|---|
流变学 | 应用资料 | 母料中的颜料差异 |
混合和挤出、流变学 | 应用资料 | 使用相同的熔体流动速率测量低密度聚乙烯样品的粘度 |
混合、挤出 | 应用资料 | 制备和分析聚合物纳米复合材料 |
混合和挤出、流变学 | 应用资料 | 对金属注射成形给料进行混合器测试 |
FTIR、流变学 | 应用资料 | 使用同时进行流变测定和傅里叶变换红外分析的 Rheonaut 技术详细分析聚氨酯树脂的固化反应 |
FTIR、流变学 | 应用资料 | 流变 — 拉曼光谱法:将流变仪与拉曼光谱分析结合用于追踪聚合物晶化 |
流变学 | 应用资料 | 对聚合物复合材料进行动态力学热分析 (DMTA) |
流变学 | 应用资料 | 表征聚乙烯中长链支化程度 |
流变学 | 应用资料 | 表征聚氯乙烯混合物 |
混合和挤出、流变学 | 应用资料 | 评估不同软质聚氯乙烯样品的增塑过程 |
拉曼光谱、流变学 | 应用资料 | 流变 — 拉曼光谱法:将流变仪与拉曼光谱分析结合用于追踪乳液稳定性 |
拉曼光谱、流变学 | 应用资料 | 聚丙烯熔融和再结晶过程中的同时进行流变学和拉曼光谱分析 |
拉曼光谱、流变学 | 应用资料 | 流变 — 拉曼光谱法:利用形变和温度追踪分子结构 |
流变学 | 应用纲要 | 用于聚合物分析的 HAAKE MARS 流变仪 |
流变学 | 演示文档 | 避免不稳定性 — 支化结构的微小变化对混炼胶拉伸的影响 |
流变学 | 演示文档 | 对金属注射成形和粉末注射成形进行流变测试 |
混合和挤出、流变学 | 网络讲座 | 制药领域的双螺杆工艺——简介 |
混合和挤出、流变学 | 网络讲座 | 混合器测试——一种聚合物加工通用工具 |
FTIR | 网络讲座 | 推动聚合物颗粒 - 在线 FTIR 聚合物分析 |
拉曼光谱 | 网络讲座 | 您的下一个包装分析工具——拉曼显微镜 |
拉曼光谱 | 网络讲座 | 深度分析 - 使用共焦拉曼显微镜分析多层聚合物薄膜 |
FTIR、流变学 | 网络讲座 | 流变学和 FTIR 光谱法:聚合物研究的优势,应用 |
拉曼光谱、流变学 | 网络讲座 | 用流变仪系统监测聚合物的转变 |
拉曼光谱、流变学 | 网络讲座 | 流变仪与拉曼光谱分析结合用于材料科学的优势 |