The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Qubit Flex 荧光仪也可用于评估 RNA 的完整性和质量。简单易用的触摸屏菜单,让您可轻松选择和运行所需检测,并在数秒内显示结果。
提示:如果您通常一次只定量一两个或多个样本,我们的 Qubit 4 荧光仪 将是一款经济实惠的解决方案。
快速通量
数据处理时间最多缩短 50 %
额外内置计算器
检测范围、摩尔浓度和归一化转换计算器有助于简化检测准备工作并更快地推进到下游实验
专为帮助您快速入门和运行而设计的自定进度、在线教育和参考文献体验
Qubit Flex 荧光仪一次可最多定量 8 个样本,提高了您的通量。如果您有 8 个以上的样本,只需将其加载到随附的 PCR 联管中并依次处理即可。
图中显示了使用 Qubit 4 或 Flex 荧光仪以及竞品仪器检测给定数量的样本的数据采集时间,包括样品制备和测量时间。处理大量样本时,Qubit Flex 荧光仪最多可节省 50% 或以上的数据采集时间。
Qubit Flex 荧光仪可最多节省 50% 的数据采集时间。一项时间对比研究利用 Qubit 1X dsDNA HS 检测试剂盒比较了 Qubit Flex 荧光仪、Qubit 4 荧光仪以及其他供应商的荧光仪。结果表明,在检测最多 96 份样本时,可将数据采集时间最多缩短 50%。
提示:高通量定量应考虑使用具有荧光功能的微孔板酶标仪。Thermo Scientific Fluoroskan 微孔板荧光仪 和 Varioskan LUX 多模式微孔板酶标仪 兼容 Quant-iT 检测 ,可定量 Qubit 荧光仪和检测的分析物。有关对比信息,请参阅我们的 RNA/DNA 定量页面。
所有 Qubit 荧光仪都内置试剂计算器,可根据检测样本和标样的数量确定制备工作溶液所需的试剂和缓冲液量。它可用于确定样本和标样的主混合体积。
为了优化您的工作流程,Qubit Flex 荧光仪额外提供三个计算器。检测范围计算器根据用于定量的样本体积,显示最准确的核心样本浓度范围。它还可根据定量样本体积而显示扩展的高低浓度范围。
检测范围计算器
此计算器可帮助您选择在可用样本量和浓度下实现最佳准确度的 Qubit 检测。
摩尔浓度计算器
使用此计算器可快速通过样本浓度和大致碱基对长度而确定摩尔数。
归一化计算器
该计算器可快速确定归一化所有样品到相同浓度、质量或摩尔浓度和体积所需的样本与缓冲液量。
为了帮助您过渡到下游应用,有两个计算器可帮助您管理检测样本数据以及完成常用单位转换和稀释。摩尔浓度计算器允许您根据核酸长度和测量浓度确定样品的摩尔浓度。在测序应用中,归一化计算器可替代库准备过程中经常用于样本归一化的电子表格。每次运行时,它可建议添加多少样本和缓冲液以达到所需的归一化质量、浓度或摩尔浓度。
用户友好的 Qubit Flex 荧光仪采用快速、简单的检测程序提供实验结果。大尺寸的彩色触摸屏可让您轻松直观地浏览各种选项。计算与设置由仪器自动完成。 此外,Qubit Flex 内置的试剂计算器可帮助您确定制备样本与标样所需的染料和缓冲液量。
Qubit Flex 荧光仪的操作流程。 试剂和检测范围计算器可协助您为检测做准备。结果可以图表或列表形式呈现。(A) 主屏幕。选择您的检测以及其他操作。(B) 试剂计算器。轻松为所有非 1X 检测制备工作溶液。(C) 检测范围计算器。根据所需准确度确定样品要求。(D) 结果。查看沿线性标准曲线的样品浓度。
Qubit Flex 荧光仪可保存最多 10,000 个样本的数据,而且您可通过 WiFi 将数据传输至 Thermo Fisher Connect 云账户,或者通过 USB 驱动器或以太网线将数据传输至计算机。
Digital SmartStart 3D 体验让您更快入门
每台 Qubit Flex 荧光仪都提供可自定义进度的在线教育以及参考文献,从而可帮助您快速掌握和使用 Qubit Flex。这些模块包括有关如何安装、操作和维护仪器的交互式视觉演示。
属性 | 描述 |
物理特性 | |
仪器类型 | 台式荧光仪 |
仪器尺寸(宽 x 长 x 高) | 18.6 x 28.2 x 10.3 cm 7.3 x 11.1 x 4.1 in. |
重量 | 1.7 kg;3.7 lb |
功率 | 100–240 VAC,1.3 A/0.6 A |
频率 | 50/60 Hz |
输入电源 | 48 VDC,1.87 A |
安装位置 | 仅供室内使用 |
工作温度 | 10–30° C |
工作湿度 | 15–80%(非冷凝) |
用户界面 | 8 英寸彩色触摸屏 |
技术规格 | |
动态范围 | 5 个量级 |
处理时间 | ≤5 秒/样本 |
光源 | 蓝色 LED(峰值 ~460-480 nm) 红色 LED(峰值 ~620-640 nm) |
激发滤光片 | 蓝色 LED (456-484 nm) 红色 LED (612–644 nm) |
发射滤光片 | 绿色 (513-563 nm) 远红外 (671–693 nm) |
检测器 | 光电二极管:测量能力 320-1,100 nm |
校准类型 | 2 或 3 点标样 |
样品池 | 容纳一条 Qubit Flex 八连管 |
样品管类型 | Qubit Flex 八连管 |
预热时间 | <35 秒 |
样本数据储存 | 10,000 个样本 |
硬件 | |
显示器 | 8 英寸电容式高分辨率彩色触摸显示屏 |
数据端口 | 3 个 USB 驱动器端口(A 型) LAN 端口 (RJ-45) |
网络功能 | 使用以太网电缆通过 LAN(RJ-45)端口进行连接或使用随附的 Wi-Fi 适配器进行无线连接 |
电源 | AC 适配器,配备国家特定的专用电源线 |
USB 驱动器 | 4 GB |
|
| |
Qubit Flex 荧光仪 | Qubit Flex 荧光仪 | Qubit Flex 荧光仪 |
1 根区域电源适配器 | 1 根区域电源适配器 | 1 根区域电源适配器 |
超细纤维擦屏布 | 超细纤维擦屏布 | 超细纤维擦屏布 |
USB 驱动器 | USB 驱动器 | USB 驱动器 |
Digital SmartStart 3D 体验 | Digital SmartStart 3D 体验 | Digital SmartStart 3D 体验 |
3年保修期 | 3年保修期 | 3年保修期 |
| Qubit Flex 检测联管(125 条) | Qubit Flex 检测联管(125 条) |
| Qubit Flex 检测槽(100 个槽) | Qubit Flex 检测槽(100 个槽) |
| Qubit 1X dsDNA HS(高灵敏度)检测试剂盒(100 次检测) | Qubit 1X dsDNA HS(高灵敏度)检测试剂盒(500 次检测) |
| Qubit dsDNA BR(宽范围)检测试剂盒(100 次检测) |
|
| Qubit RNA HS(高灵敏度)检测试剂盒(100 次检测) |
|
| Qubit RNA BR(宽范围)检测试剂盒(100 次检测) |
|
| Qubit 蛋白检测试剂盒(100 次检测) |
|
| Qubit Flex 系统验证检测试剂盒 |
|
有关 Qubit Flex 荧光仪的检测信息,请参见检测 选项卡。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。