获取有关样品的澄清度
FTIR仪器和样品处理技术方面的进步促进了新型附件的开发,这些附件可简化或消除繁琐的样品制备。 我们提供各种标准型和智能型附件以满足您的应用要求。 我们还提供一系列显微镜物镜,有利于分析小样品。
FTIR特色附件
旨在满足工业用户需求的Thermo Scientific™ Antaris™ IGS气体池是一款多通道气体池,可提供一系列敏感性和化学兼容性,能够满足当今日益增长的气体应用需求。
Thermo Scientific显微镜附件可使您获得高质量的光谱。 我们的固定式补偿电容和物镜可改善透射/反射测量,并且各种补偿电容和物镜可校正样品上方或下方由红外窗片导致的球面像差。
我们提供多种附件帮助您获得最佳的光谱数据,无论样品处理技术如何,根据样品类型,有些技术可能比其他技术更加有效。
Thermo Scientific 衰减全反射 (ATR) 附件是分析均匀固体样品、多层固体的表层或者固体涂层的理想选择。 甚至是不规则形坚硬固体也能使用坚硬的 ATR 晶体材料(比如金刚石)进行分析。 Smart 漫反射附件只需极少的样品制备即可分析多种样品。
衰减全反射 (ATR) 是液体分析的首选方法,因为它只需要将一滴液体置于晶体上即可。 我们的 ATR 附件可优化 Thermo Scientific FTIR 光谱仪的材料鉴定和验证功能,适用于各种液体样品,可在数秒内提供高质量的光谱数据。
新——傅里叶变换红外显微镜
直观可见。 轻松扫描。 完美解决。
凭借其简易的一键式测量,新型 Thermo Scientific™ Nicolet™ iN™5 傅里叶变换红外显微镜可快速而轻松地识别影响产品质量的污染物和缺陷。 即用式操作可在几分钟内给出答案。
- 简便——像立体显微镜一样简单易用
- 快速——即拍型操作可快速给出答案
- 可靠——旨在确保多年的无故障使用
Nicolet iN5 显微镜是满足繁忙的 QA/QC 实验室需求的理想选择,它可为多个用户和多种产品提供多年的可靠运行。