Nicolet iS20 FTIR 光谱仪概述
使用 Thermo Scientific Nicolet iS20 FTIR 光谱仪,您可大幅度地提高实验室分析效率并快速采集高品质光谱数据。集成的触控面板使任意技术水平的用户可快速分析具有挑战性的样品,多色 LED 扫描灯带能为用户及时反馈仪器的空闲、采集或警报状态。可通过内置 Thermo Scientific LightDrive 光学引擎的强大光谱性能来识别未知污染物,进行故障分析以及混合物的准确分析。光源、激光器和干涉仪享有 10 年质保,让您未来十年放心无忧。
准确鉴定多组分样品。先进的 LightDrive 光学引擎技术提供了更高的光谱分辨率 (0.25 cm-1) 和信噪比 (50,000:1),可助力识别可能的污染物或表征少量存在的缺陷。
提高数据重现性。先进的红外光源消除了热点迁移,使光谱数据的一致性更高,尤其是通过衰减全反射 (ATR) 附件得到的数据。
提高工作流程效率。多色 LED 触摸板可提供仪器状态的可视化反馈,从而提高生产率(就绪、扫描、警报)。系统性能验证 (SPV) 可确保在日常检测中获得可靠结果。
降低购置成本。光源、激光器和干涉仪享有 10 年质保,让您放心无忧;与当今的干涉仪技术相比,LightDrive 干涉仪的使用寿命延长了5倍,可尽量减少更换的需求。
随时随地共享数据。使用这款支持云技术的 FTIR 光谱仪,可将数据上传至 Thermo Fisher Cloud。学生可通过 PC、Apple Computer、Android 或 iOS 设备上的  Thermo Scientific OMNIC Anywhere App 在非仪器所在处上传、分析和共享数据。所有 Thermo Fisher Cloud 帐户都配有 10 GB 的免费存储空间。
有把握的符合法规要求。提供用于验证是否符合 IQ/OQ(安装和操作鉴定)、欧洲药典 (Ph.Eur.)、美国药典 (USP)、日本药典 (JP) 和中国药典 (CP) 要求的全自动验证检测程序;符合 21 CFR 第11部分的要求,并提供数据安全包。
轻松添加新功能。Nicolet iS20 FTIR 光谱仪可与 Thermo Scientific Smart 附件、市售第三方附件、TGA-IR 模块和外部显微镜兼容,以适应具有挑战性的样品需求。
发现更多未知物: 屡获殊荣的 Thermo Scientific OMNIC 软件使用了熟悉的界面,现已新增 OMNIC Specta 软件,其中包括一个含有 >9,000 个化学光谱图的库,以便您通过创新性多组分检索程序快速识别未知物。
FTIR 光谱仪的应用
聚合物分析
快速解决问题。Nicolet iS20 FTIR 光谱仪采用简单的一体化触摸板设计,帮助您快速识别并验证来料,避免生产线停机,同时也可进行故障、污染物和缺陷分析。
制药应用
确保安全。受监管实验室必须对其提供的结果有绝对信心。Nicolet iS20 FTIR 光谱仪具有一整套验证软件和创新的 Audit Manager 合规软件包,助您符合 欧洲药典 (PhEur.)、美国药典 (USP)、日本药典 (JP) 和 中国药典 (CP) 的仪器验证要求。
用于学术实验室的 FTIR 光谱仪
激发您的灵感!Nicolet iS20 FTIR 光谱仪的操作非常简单,有助于新手用户建立信心,从而帮助学生准备好应对进入工作场所时将遇到的技术问题。OMNIC Anywhere 云端软件使学生能够在非实验室的处所上传、共享和分析数据。
分析环境中的塑料微粒
红外光谱法可提供关于塑料微粒来源、所吸附化学品以及在环境中发现的可能毒性的宝贵信息。