高性能的 FTIR 仪器,可提供快速可靠的定性和定量结果
FTIR 在聚合物和塑料、法医学、制药和环境研究领域有着其重要角色,在电子、储能和生物材料领域的应用也越来越广泛。
利用 Thermo Scientific Nicolet FTIR 光谱仪系列产品,可以获得有关材料表征和验证的明确结果。Nicolet FTIR 光谱仪的工作流程快速、简单,可提供全方位的解决方案。我们对合作伙伴的承诺是,在程序开发、研究投入、满足服务需求和提供培训方面随时为您效劳。
Nicolet Summit FTIR 光谱仪
Nicolet Summit FTIR 光谱仪
当今繁忙的 QA/QC 和教学实验室需要快速、可靠的结果。而紧凑型 Thermo Scientific Nicolet Summit FTIR 光谱仪能帮助您比以往更快地对材料进行鉴定、验证或定量。
Nicolet iS20 FTIR 光谱仪
Nicolet iS20 FTIR 光谱仪
使用 Thermo Scientific Nicolet iS20 FTIR 光谱仪,您可大幅度地提高实验室分析效率并快速采集高品质光谱数据,该光谱仪适用于所有技术水平的用户,可助其识别未知污染物、进行失效分析以及准确分析混合物。
Nicolet iS50 和 iS50R FTIR 光谱仪
Nicolet iS50 和 iS50R FTIR 光谱仪
Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 光谱仪配有专用附件和集成软件,是一个全功能的材料分析工作站,能够轻松解决您的分析难题。
Nicolet iG50 FTIR 光谱仪
Nicolet iG50 FTIR 光谱仪
Thermo Scientific Nicolet iG50 FTIR 光谱仪兼具研究系统的能力和灵敏度以及工业分析仪的耐用性,是一款坚固、用户可配置且专为工业应用设计的 FTIR 平台。
FTIR 显微镜
Thermo Scientific Nicolet 显微红外光谱仪可助您表征微量样品,以进行质量控制、分析服务或开展环境科学、制药、聚合物、包装、涂层、化学品或纺织品等领域的研究。显微镜的设计使任何专业水平的用户均能开发用于故障分析、质量控制和质量保证、逆向工程和研发的分析程序。我们的应用团队可协助进行培训和方法开发,可于各地为您提供所需的服务,确保正常运行时间。
Nicolet RaptIR FTIR 显微镜
Nicolet RaptIR FTIR 显微镜
在以细节为先的分析实验室中——需在数分钟内获得微米级样品的相关信息——使用 Thermo Scientific Nicolet RaptIR FTIR 显微镜,这是一款适用于所有经验水平用户的研究级显微镜。
Nicolet iN10 和 IN10 MX 显微红外光谱仪
Nicolet iN10 和 IN10 MX 显微红外光谱仪
Thermo Scientific Nicolet iN10 显微红外光谱仪是一款现代、高效且高性价比的红外显微分析解决方案,设计简单、巧妙,使新手或有经验的用户都能轻松使用,简化您的红外微量分析工作流程。
Nicolet iN5 FTIR 显微镜
Nicolet iN5 FTIR 显微镜
Thermo Scientific Nicolet iN5 FTIR 显微镜提供简单的瞄准式快速鉴定功能,可快速识别可能影响产品质量的未知物质和污染物。
FTIR 气体分析仪
我们提供完整的强大气体分析仪产品系列——从灵活通用的实验室系统到工业环境中大量使用的坚固系统,以满足您的检测需求。标准气体应用的整体校准实现了关键环境气体的精确测量,亦可为独特应用提供定制的解决方案。作为开发 FTIR 气体分析仪技术的单先者,我们的高精度气体分析产品和系统不仅突破了检测限,而且特别可靠、使用方便,适合进行过程监测、来源检测、环境空气监测以及其他的气体分析应用。
MAX-iR FTIR 气体分析仪
MAX-iR FTIR 气体分析仪
Thermo Scientific MAX-iR FTIR 气体分析仪旨在应对在线过程监测、批量采样、气体纯度/认证等挑战,帮助用户在众多应用中达到单位数 ppb 级的检测限。
MAX-iAQ 环境空气监测系统
MAX-iAQ 环境空气监测系统
Thermo Scientific MAX-iAQ 是一款出厂即用型环境空气监测解决方案,用于多点低水平检测。全自动 MAX-iAQ 系统利用了 FTIR 光谱分析,可从多达20个样品位置中定量分析10至100+个化合物。
Antaris IGS FTIR 气体分析仪
Antaris IGS FTIR 气体分析仪
Thermo Scientific Antaris IGS 气体分析仪是一款灵活、强大的专用多组分分析仪,是具有研究级性能、速度和灵敏度的解决方案,专门设计用于工厂和工艺环境。
EMS-10 烟气排放连续监测系统
EMS-10 烟气排放连续监测系统
Thermo Scientific EMS-10 烟气排放连续监测系统是一套全自动的 FTIR 气体和烟气排放连续监测系统,适合必须分析气流中的成分、杂质和有害空气污染物的应用。
MAX-Bev CO² 纯度监测系统
MAX-Bev CO² 纯度监测系统
Thermo Scientific MAX-Bev CO² 纯度监测系统是一套全自动系统,旨在使用先进的 FTIR 技术分析碳化流中的所有气体杂质。  
Antaris FTIR 气体调节和分析系统
Antaris FTIR 气体调节和分析系统
我们提供各种气体采样方案,以满足不同应用的需求。这款完整的机架安装式 FTIR 光谱仪具有便携性,还具有综合调节歧管系统,可用于为各种工业环境提供整体式解决方案。
欲了解更多信息,请联系 Jay Roberts,电子邮箱: jay.roberts@thermofisher.com
大宗气体认证系统
大宗气体认证系统
该多分析仪和多通道系统设计用于大宗气体认证、痕量杂质分析和过程监测。该系统适用于各种大宗气体,包括 HyCO、氮气、氦气和二氧化碳。
MAX-ASC-10 自动化采样控制台
MAX-ASC-10 自动化采样控制台
此控制台是一款气体采样系统,可对样品、零气和校准气流进行加热和多重分析。该控制台可处理湿热样品,同时使用单个采样泵和微粒过滤器与氮气和校准气流耦合。