Nicolet iN10 显微红外光谱仪概述
Thermo Scientific Nicolet iN10 显微红外光谱仪可简化您的红外微量分析工作流程。采用简化的 FTIR 光谱仪设计,可测量小至几微米的样品,这是一款现代、高效且高性价比的显微红外分析解决方案。Nicolet iN10 显微红外光谱仪能够可靠地应对当今分析实验室的要求。
凭借其直观、新颖的光学设计,结合仪器操作的新方法,Nicolet iN10 显微红外光谱仪能使所有技能水平的用户轻松、自信地执行其微量分析工作。
Nicolet iN10 显微红外光谱仪功能
Nicolet iN10 显微红外光谱仪的占地面积小,采用一体化设计,无需使用外部光谱仪,节省了实验室的空间及预算。配有室温检测器,50微米以上的样品无需使用液氮。可编程的样品坐标,提高得出结果的速度,从而减少重复检测所需的时间。计算机控制的自动化操作,允许从计算机访问所有系统设置,而全自动的系统性能验证使结果更加可靠。使用并入的 Thermo Scientific OMNIC Specta 软件对纯化合物和混合物进行光谱鉴定。
Nicolet iN10 显微红外光谱仪配置方案
  • 通过 MicroTip ATR 可进行直接接触采样
  • 通过液氮冷却 MCT 检测器可提高灵敏度
  • 手动或自动平台
  • 自动可见光偏振片可增强目视检查
  • Thermo Scientific Nicolet iZ10 FTIR 模块可扩展标准样品室附件和全光谱能力
Nicolet iN10 MX 显微成像红外光谱仪概述
Thermo Scientific Nicolet iN10 MX 显微成像红外光谱仪兼具成像工具的强大功能,是一款经济、高效的光谱仪。Nicolet iN10 MX 显微成像红外光谱仪操作简便,可以快速采集、分析化学图像,加深使用者对多相样品中的材料化学分布的理解。Nicolet iN10 MX 显微成像红外光谱仪集成了 Thermo Scientific OMNIC Picta 软件,可供在显微镜或光谱学研究方面具任何经验水平的专业人员使用,以获得一致且可靠的结果。此外,Nicolet iN10 MX 红外成像显微镜采用一体化的高效光学设计,改善了常规单点测量的速度和灵敏度,同时提供了高质量的成像数据集。 
Nicolet iN10 MX 显微红外光谱仪的功能
Nicolet iN10 MX 显微红外光谱仪采用一体化设计,使用机载光谱仪即可对小至10微米的样品进行分析。配置标准的 DTGS 室温检测器,无需使用液氮,即可分析小至50微米的样品。在配合 MCT - A 检测器使用时,其超快速成像功能可于每秒收集10个光谱,即使不使用成像检测器,也可以覆盖更多区域。 其他主要功能包括:
  • 空间分辨率高于10微米
  • 内置智能程序可较大程度减少学习过程,自动执行仪器验证,提供化学、物理和分布信息
  • 拥有 Nicolet iN10 显微红外光谱仪的所有优点和选项,同时拥有超快、超强成像功能
  • 通过 MicroTip ATR 可直接接触采样;通过液氮-冷却检测器可提高灵敏度
  • 双屏显示,便于舒适、高效地进行查看
  • 自动可见光偏振片可改善查看效果
Nicolet iN10 MX 显微成像红外光谱仪的功能
Nicolet iN10 MX 显微成像红外光谱仪新增16像素矩阵功能,可在25或6.25微米的空间分辨率下,每秒收集最多160个光谱。因此可在5分钟内实现覆盖面积 5 mm x 5mm。
  • 超快速 MX 成像检测器(在空间分辨率相同的情况下,速度是可选冷却 MCT 的15倍)
  • 有三种检测器可供选择:DTGS、MCT-A 和 16元 MCT 阵列
  • Nicolet iN10 MX 显微红外光谱仪的所有其他特色
Nicolet iN10 和 iN10 MX 显微红外光谱仪的应用
Nicolet iN10 显微红外光谱仪和 iN10 MX 显微成像红外光谱仪可用于一系列应用,包括显微光谱学、材料鉴定、包装和层压材料、涂层、API 混合物和分布图、污染物鉴定、故障分析。