Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 软件和谱库产品旨在帮助您精简分析、提高协作能力以及在从数据收集到报告的整个过程中更有效地识别样品。我们创新且多功能的 Thermo Scientific OMNIC 软件是市场上的主流软件,为当前数据库驱动的64位 OMNIC Paradigm 软件包铺平了道路。OMNIC 和 OMNIC Paradigm 均可控制仪器,提供诊断工具,并包含大量分析工具,从简单的基线校正到多组分搜索和污染物分析等进阶功能,无所不有。
使用 OMNIC Paradigm 软件精简材料分析。易用的仪表板屏幕可以帮助您检查近期工作、处理测量、进行多组分搜索(混合物分析)和创建新谱库。该软件的设计考虑了实验室管理员和科学教育工作者的需求,可通过直观的拖放式工作流创建器来实现工作流自动化。数据库结构提供了优质数据安全保障。用于桌面和触摸屏的 OMNIC Paradigm 软件是 FTIR 光谱法的进阶软件包,设计用于简化您采集、处理和解读数据的方式,并帮助您可从远程工作并与各地的同事协作。
使用下一代 OMNIC Paradigm 桌面版软件让您的分析更深入、更快速。在直观的现代软件界面中进行处理光谱、生成自定义工作流程、创建谱库等操作。
特点:
Thermo Scientific OMNIC Anywhere 是一款支持云端光谱分析的软件,并可在红外和拉曼光谱库中进行光谱搜索。它旨在增强您的在线光谱数据分析能力并加强您的协作。
导出、查看和共享数据。在您的 PC、Apple 计算机、Android 或 iOS 设备上的 OMNIC Anywhere 应用中,您可以查看 Nicolet .spa 光谱文件与标记光谱峰并校正光谱基线。
增加更多存储空间。开始时提供 10 GB 免费存储空间,后续如需扩展储存空间,仅收取少量费用。可将 OMNIC Paradigm .spa 文件以及其他文件(例如报告文档、.xls 等文件)存储在您的 Connect 帐户上。
保护您的数据。Connect 使用业内主流的安全和数据保护云计算平台 Amazon Web Service™,无需担心数据丢失或失窃
如果您是一名教师,您的学生可以在实验室进行 FTIR 测量,将数据上传到您/他们的免费 Connect 帐户,稍后在宿舍在线查看光谱,然后通过您的 Connect 帐户分析并与您分享报告文件。
如果您是一名科学家,您可以随时随地与各地的同事分享您的 FTIR 数据,加快您的研究或分享和比较 QA 结果或实现更多操作。现在,您的同事可以在任何支持 Connect 的设备(平板电脑或计算机)上评论您的结果。
长期以来,谱库检索是分析化学家认为有用的方法。Thermo Scientific 的系列谱库包含各种应用、行业或光谱技术专用的信息。选择谱库时,必须根据分析和分辨率模式挑选谱库。这些谱库覆盖危险品、法医学、食品、聚合物、有机和无机化学以及微塑料应用。
谱库检索光谱特征峰的匹配值是一种相当有效的化合物定性鉴别方法。由于 FTIR 和拉曼光谱不同分子官能团有不同特征峰,即使谱库中并无该化合物,借助谱库检索结果的列表,往往也能对该物质进行分类或鉴定。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.