The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
兼具研究系统的能力和灵敏度以及工业分析仪的耐用性。Thermo Scientific Nicolet iG50 FTIR 光谱仪将我们行业当先的 R&D 光谱仪 Thermo Scientific Nicolet iS50 的优异性能扩展到了一款专为工业应用而设计的耐用、用户可配置的 FTIR 平台上。该系统可配置度高,结构紧凑,可安装在机架上。该系统提供了定制化的解决方案,可与您的过程监测系统轻松集成,使 Nicolet iG50 光谱仪成为 OEM 集成的理想选择。
Nicolet iG50 可提供高性能以满足诸多要求严苛应用的需求,例如挥发性有机化合物 (VOC) 分析、烟囱排放的连续排放监测 (CEM) 以及其他化学过程气体应用。 Nicolet iG50 系统具有可互换的光学模块和采样接口模块,可以通过定制满足工业过程监测应用的独特需求。此外,Nicolet iG50 系统具有通用格式和工作流程,可实现从实验室到工厂的连续性,在解决工厂问题时提供实验室支持。
对于要求严苛的应用,Nicolet iG50 具有所需的高光谱分辨率,可以将清晰的气体样品光谱带从干扰类光谱带中分离出来;信噪比(S/N)性能优异,使最低检测限 (MDL) 达到百万分之一或更低,同时可以百分比浓度进行高浓度组分检测。利用该光谱仪的快速扫描功能,对高速瞬态事件进行表征。紧凑型不锈钢光学外箱,可适当地放装入标准的 19” 6U 工业机架内,以便在生产环境下提供稳定的性能。Nicolet iG50 FTIR 光谱仪的其他功能包括:
Nicolet iG50 FTIR 光谱仪采用强大的模块化设计,因此适合一系列要求严苛的工业过程监测应用,包括工艺液体和气体测量、挥发性有机化合物 (VOC) 分析、连续排放监测 (CEM) 和在线膜分析。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.