The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
无论您是要绘制材料的元素分布图、分析小光斑还是识别未知样品,我们高度灵活的 Thermo Scientific ARL X 射线荧光 (XRF) 光谱仪都能快速为您提供所需的可靠结果。这些仪器用于各种领域和行业,包括矿业和金属、水泥、制药、消费品和食品安全、环境合规、高科技电子、材料研究、法医学、地质学、考古学甚至艺术品保存。
在从亚百万分率 (ppm) 到 100% 浓度范围的浓度水平下进行定性和定量元素分析。例如,我们的台式 Thermo Scientific ARL QUANT'X EDXRF 光谱仪对周期表的元素表现出高灵敏度,与之前版本相比提高了精度和检测限。现在推出的产品采用了改良型硅漂移检测器 (SDD500G),该检测器对氟等轻元素的检测灵敏度有了惊人的提升,甚至将分析范围扩展至碳。仪器自带可调节光束大小,弥合了大宗 XRF 与微量 XRF 之间的差距,并且没有不良影响。 对于需要最高分辨率的应用,克采用波长色散 XRF。我们的顺序 Thermo Scientific ARL PERFORM'X WDXRF 光谱仪可分析各种样品中从铍 (Be) 到镅 (Am) 的元素。得益于集成式 CCD 相机,ARL PERFORM'X 还能测量 0.5 mm 的小光斑并执行定义的元素映射。
可轻松分析多种材料,包括导电和非导电固体、液体、松散粉末、压片、熔融微珠、糊剂、颗粒和涂层。使用我们的光谱仪可分析许多样品类型,能够根据您的特定应用需求对仪器进行优化。此外,我们出色的多功能仪器高效且易于操作,可帮助多种应用领域的制造商和研究人员应对最具挑战性的任务。
利用优越的检测能力和快速的测量速度来加速您的实验室和过程控制研究。我们的仪器可对广泛样品提供主量、次量和痕量元素的定量测定,让您可针对每个元素在10到60秒的高速从几乎任何样品获得成分数据。ARL QUANT'X EDXRF 可以合格分辨率处理高计数率,从而可在轻元素到重元素范围内实现较高的分析性能。同时,得益于光谱仪和晶体的温度调节,我们的 WDXRF 光谱仪具有高水平的精度和可重复性。
只需简单的样品准备,即可快速轻松地分析多种样品。我们的 ARL QUANT'X EDXRF 仪器只需少量或无需任何样品制备,便可对哪怕是不规则的样品进行快速、轻松的分析,并且可以选用大型样品室,实现对高达 37 厘米(14.6'')及更大的样品进行分析。同时,我们的 WDXRF 仪器因具有出色的灵敏度和高分辨率,可为多种应用提供标准测试方法和工厂校准。我们的许多型号都包括一个集成式样品转换器,能够实现成批样品的自动分析。
使用独家 Thermo Scientific UniQuant 分析软件或基于扫描的 QuantAS,对任何样品进行精度出色的无标分析。用于无标 XRF 分析的 UniQuant 软件使用基于 XRF 数据处理的基本参数和专有算法的强大方法,对未知样品进行半定量至定量分析。不论您的样品是多元素固体、含或不含粘合剂的压制粉末、支持膜上的小样品、液体还是过滤气溶胶样品,UniQuant 软件都能在几分钟内提供可靠的元素鉴别。QuantAS 是一种适用于金属、压片和液体的易用半定量分析工具,可在短短3分钟内获得70种元素的百分比。
使用可定制以满足特定需求的全自动系统,您可在提高样品通量和可重复性的同时降低生产成本。我们的自动化系统提供无人值守的全自动昼夜不停运行所需的非常动力和灵活性。任务可以并行执行,可在进样或分析样品的同时制备其他样品。即使是最复杂的样品,也可以在可重现的条件下进行制备和分析,无需操作员干预,消除了人为因素和主观因素的影响。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.