The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
可在实验室和现场提供快速、可靠的元素分析
我们提供专为满足各类行业的需求而设计的各种 X 射线荧光 (XRF) 仪器。我们强大的 Thermo Scientific ARL XRF 光谱仪系列产品提供快速、可重复的元素分析测量,只需少量或无需制备样品。Thermo Scientific ARL QUANT'X EDXRF 光谱仪是一款台式仪器,可让用户在数分钟内获得几乎任何样品的成分数据。另一方面,我们的 ARL WDXRF 光谱仪系列可在同步和/或顺序模式下执行操作,同时提供较苛刻应用所需的卓越灵敏度和高分辨率。
我们的 WDXRF 仪器可实现自动化工作,无需操作员干预,并且可与提供快速、高质量样品分析的软件集成。我们还提供手持式 XRF 分析仪,适用于需要立即反馈的应用—如在现场或车间进行材料鉴定。
XRF 是适用于金属、矿物和其他材料化学分析的常规解决方案—ARL XRF 光谱仪通过在从亚百万分率 (ppm) 到 100% 范围的浓度水平下对周期表中的大多数元素进行定性和定量元素分析来迎接这一挑战。 这种易用的无损技术只需少量或无需制备样品,这使其成为当今工业和学术实验室中过程控制的首选方法。
利用能量色散 X 射线荧光 (EDXRF) 分析,可使用能量色散检测器同时处理整个元素组的 X 射线荧光能量光谱。EDXRF 可同时用于定性和定量元素分析。我们的 EDXRF 光谱仪具备便携和紧凑实验室型格式,可适应几乎任何形状和尺寸的样品。
利用波长色散 X 射线荧光 (WDXRF) 分析,可以通过晶体和一系列光学组件将样品产生的 X 射线荧光信号分离成不同的波长。我们的 WDXRF 光谱仪可使用一系列固定通道在同步模式下工作,或使用测量不同波长信号的测角仪在顺序模式下工作。WDXRF 中会尽量减少光谱重叠和背景,为复杂样品的分析提供便利并提高检出限。
![]() | ![]() | ![]() |
ARL OPTIM'X WDXRF 光谱仪 | ARL PERFORM’X WDXRF 光谱仪 | ARL 9900 WDXRF 光谱仪 |
满足苛刻的材料分析要求,可进行所有导电和非导电未知样品的定性和定量表征。
Thermo Scientific ARL OPTIM'X WDXRF 光谱仪拥有 WDXRF 的所有优势,是固体和液体的元素分析方法中比较通用的一种方法。该系统专门针对石油、水泥和炉渣行业分析或者分析实验室多用途需求提供四种预配置套件。
|
用于高级材料表征分析的 Thermo Scientific ARL PERFORM'X Sequential X 射线荧光光谱仪可将大量元素分析与元素分布和小光点分析相结合,可在几乎所有固体或液体样品中评估从铍到镅的元素。
它的性能和多用途使其可广泛用于冶金、石油、高分子聚合物、采矿、玻璃、水泥和耐火材料等行业,以及地球化学、材料科学、环境研究和法医等研究。
| 通过将全套同步和顺序功能集成到一台仪器中,不仅节省资金并实现工业过程中的高水平质量控制。
Thermo Scientific ARL 9900 同步-顺序 XRF 系列可配备适用于简单配置的创新 SmartGonio 测角仪或通用测角仪。而如需进行更加先进和灵活的分析,多达24个单色器固定通道可确保快速且同步的分析,以满足钢、铜、铝、水泥和采矿等各行业对高精度的要求。
|
![]() | ![]() | ![]() |
ARL 9900 全水泥分析仪 | ARL 9900 DRI 分析仪 | ARL 9900 Pot Flux 分析仪 |
Thermo Scientific ARL 9900 水泥整体分析器结合 X 射线荧光 (XRF) 及 X 射线衍射 (XRD) 技术,可更好、更全面地对任何给定晶体样品的特征进行分析。
可对各种化合物进行控制,如:生料石英、热料、熟料游离石灰、熟料矿相,以及水泥混合材料,如:石灰石、GBFS 或火山灰或甚至水泥中的熟料含量。熟料矿相分析可确保熟料品质的一致性,这一点对于高性能混凝土而言非常关键。
| 设计用于通过一次简单操作同时完成化学和物相分析,在直接还原铁生产过程中实现出色的过程控制。
Thermo Scientific ARL 9900 DRI 分析仪结合 X 射线荧光 (XRF) 及 X 射线衍射 (XRD) 技术,可更好、更全面地对任何给定晶体样品的特征进行分析。
在 DRI/HBI 过程中,可以像控制铁氧化物一样对各种化合物进行控制,尤其是 FeO 水平、渗碳体、总铁和金属化率。这可确保高性能工艺中至关重要的一致 DRI 质量。
| 通过一次简单操作同时完成化学和物相分析,实现对铝电解过程出色的过程控制。
Thermo Scientific ARL 9900 Pot Flux 分析仪结合 X 射线荧光 (XRF) 及 X 射线衍射 (XRD) 技术,可更好、更全面地对任何给定晶体样品的特征进行分析。
在铝电解过程中,可根据需要对氟石 (CaF2)、锥冰晶石(过剩 AIF3)、冰晶石和刚玉 (α-Al2O3)、总钙和总镁等各种化合物进行控制。这可确保高性能工艺中至关重要的一致电解条件。
|
Thermo Scientific 系列样品处理系统 (SMS) 旨在通过提高分析速度、提高测量的准确性和可重复性以及减少由于人员流动而带来的培训和停机时间,帮助各行业在更短时间内实现更多目标。 这些自动化产品的范围包含入门级系统到高级 XRF 光谱仪,并具有高度可定制的功能。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
适用于 OES 或 XRF 的 ARL SMS-2300 基于自动化设备的自动化系统 | 单台或双台 OES 或 XRF 的 ARL SMS-3300 自动化系统 | 适用于 Twin OES 或 XRF 的 ARL SMS-3500 自动化系统 | 适用于水泥行业的 ARL 自动化系统 |
满足严格的钢材规格,同时提高效率并降低生产成本。
适用于 OES 或 XRF 的 Thermo Scientific ARL SMS-2300 基于自动化设备的自动化技术是一种自动化质量控制解决方案,可优化您的钢生产过程。
采用高性能 ARL SMS-2300 系统,在可重复条件下制备并分析最复杂的样品而无需操作员介入,因此消除了人为变量和主观因素。结果是产量增加,结果可靠,成本降低。
| 适用于单台或双台 OES 或 XRF 的 Thermo Scientific ARL SMS-3300 自动化系统是完整的实验室工作流程自动化解决方案,可提高金属、采矿和水泥行业中工艺控制的实验室效率。
采用 ARL SMS-3300 系统实现的单台或多台光谱仪和制样器的自动化,可降低样品分析成本、提高样品处理量,为金属、采矿和水泥行业中需要更加全面、集成度更高的自动化解决方案的用户提供了更佳的重现性和质量更高的结果。
|
采用适用于 Twin OES 或 XRF 的 Thermo Scientific ARL SMS-3500 自动化技术,是一个完备的实验室工作流程自动化解决方案,可提高金属及采矿业中工艺控制的实验室效率。
主要金属生产商的实验室通常采取两套完全相同、但又相互分离的光谱检线,以便确保在必须同时处理若干急待分析样品的情况下,有快速反应的时间。
ARL SMS-3500 系统是一种经济的替代选择。采用 ARL SMS-3500 系统实现的多台光谱仪和制样器的自动化,可降低样品分析成本、提高样品处理量,为金属和采矿业中需要更加全面、集成度更高的自动化解决方案的用户提供了更佳的可重复性和质量更高的结果。
| 高效控制熟料和水泥生产,同时降低成本。
Thermo Scientific ARL PERFORM'X 顺序 WDXRF 光谱仪和 Thermo Scientific ARL 9900 全水泥分析仪都可以实现自动化,全天候无人值守运行,从而获得高质量的分析结果并节省时间。
生料、熟料和水泥可在可重现的条件下自动进行铣削和压缩以及分析,无需操作人员干预,消除了人为因素和主观因素的影响。结果是产量增加,结果可靠,成本降低。
|
产品 | 优势 | 优点 | 限制 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
我们适用于 XRF 光谱仪的现代软件让您可轻松、快速地完成所有分析作业。灵活而又强大的 Thermo Scientific OXSAS X 射线荧光分析软件可以使用模板驱动的操作来执行快速、高质量的样品分析。适用于无标样 XRF 分析的 Thermo Scientific UniQuant 软件可使用基于 XRF 数据处理基本参数和专有算法的强大方法,提供未知样品的半定量至定量分析。
Thermo Scientific 手持式 XRF 分析仪设计用于帮助研究人员在几乎任何地点获得实验室级别的高质量结果。这些分析仪具有清晰的显示屏、先进的电子设备和强劲的性能,可提高质量保证水平—无论是在制造过程中检验金属和合金、鉴定受污染土壤中的重金属还是筛选消费品中的有害物质。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.