Thermo Scientific™ Gemini™ 手持式分析仪在一台仪器中集合 FTIR 和拉曼光谱技术,有助于在现场快速、安全、可靠地鉴定各种未知化学品和爆炸物。Gemini 手持式分析仪可为军事人员、排爆专家、危险品处理团队和现场应急人员提供重要的战术优势,帮助他们较大程度缩短锁定目标的时间,从而自信地做出挽救生命的决策。
答:Gemini 手持式分析仪可帮助操作员快速地在拉曼与 傅立叶变换红外 (FTIR) 光谱分析技术之间切换。拉曼与 FTIR 都是具有高度特异性、可靠的鉴定方法,且各具优势和局限性。通过将拉曼和 FTIR 集成到一台分析仪中,操作员可以利用这两项技术各自的强大功能实现更广泛的化学鉴定。
答:除了拉曼延迟扫描、可调激光功率和其他内置安全功能外,Gemini 手持式分析仪还首次采用了电动铁砧,用以实现FTIR 的延迟扫描。用户可使用选配的 HazMaster G3 软件虚拟化学物质混合,从而保护自身和公众免受潜在危险化学成分组合的伤害。
操作员在操作仪器时应采取必要的预防措施,如产品的用户手册和培训材料中所述。此外,操作员应始终遵循其所在组织的培训、指示、程序以及安全处理未知、危险和/或高能物质的规定。
答:我们深知操作员所处的环境及其对设备的要求。从极端气候到腐蚀性处理,Gemini 分析仪已通过最新军事标准的耐用性认证——跌落、冲击、振动、温度、浸没等等。
答:Gemini 分析仪重量不到 2 千克,可以很容易向下运输或进入危险区域——减少携带两种独立技术仪器的负担,可随时随地通过证实性鉴定能力提高效率。紧凑型的轻便设备搭载了先进的技术,无需为了减轻重量而舍弃性能,从而在现场发挥领先优势。
答:Gemini 分析仪采用直观的操作界面,不仅可确保新手用户快速接受培训,也能帮助经验丰富的操作员进一步熟练掌握。借助 Scan Assist(扫描助手)功能,新用户只需回答几个简单的问题,即可自动匹配适合的技术。
此外,仪器还配有大尺寸的、专为戴手套使用而设计的电阻式触摸显示屏、集成拉曼探头、电动 FTIR 铁砧、灵活的电源选项,以及其他用户友好的功能,可同时满足现场的专家级用户和普通用户的使用需求。
答:Gemini 分析仪能够获得明确的结果,不包含主观判读。该仪器内置 14,000 多种化学品(固体和液体)的综合谱图库,并具有先进的算法和自动混合物分析功能。
答:通过积极的支持计划,Gemini 产品可提供全天候反馈支持,众多光谱学家提供光谱分析和运行的相关疑问解答。请单击此处访问 Gemini 客户支持登录页面,在这里可以找到您所持有的 Gemini 序列号和支持代码,查找联系信息,访问安全数据表、ISO 9001 证书和保修信息,查看部件和配件,并登录下载中心。
Gemini 手持式分析仪专题视频
请查看更多用户使用反馈以及与美国军方的合作成果——了解应急处置人员所处的环境及其对设备的要求后,Gemini 分析仪应运而生。