Thermo Scientific TruTools 是在 TruScan RM 手持式拉曼分析仪上运行的附加化学计量学软件包。TruTools 提供了一个平台,可以在手持式设备上运行定制的化学计量模型,包括 PCA、PLS-DA、PCR 和 PLS 算法。方法开发人员可使用此解决方案对光谱实施高级预处理,定性识别样品之间的差异,以及对样品进行定量测定。
TruScan RM 分析仪在工厂的任何生产阶段均可提供稳健的非接触和非破坏性扫描、快速物料鉴定检测,其设计符合严格的药品生产质量管理规范 (GMP) 和 21 CFR 第 11 部分的合规性要求。
TruScan RM 的标准多变量残差分析决策引擎可以直接定性鉴定大多数制药物料。某些情况下,样品复杂性——高度相似的化学品、物理性质有变化的物料和组分浓度几乎相似的物料——会产生高度一致的光谱。对于这些材料,TruTools 可以提供更高的信噪比,以增强定性和定量光谱检测。
使用加载有 TruTools的TruScan RM,方法开发人员能够像台式仪器一样定制激光功率、检测器曝光时间和光谱累加次数的采集参数。TruScan RM 会自动输出标准化 SPC 文件,可直接导入 Eigenvector Research, Inc. SOLO 化学计量学软件。
数据预处理和模型开发
在 SOLO 中,方法开发人员可以实现以下功能:
- 指定感兴趣的光谱范围
- 定义光谱数据的常见预处理
- 选择适当的化学计量学算法——定性或定量
- 处理数据以开发模型
- 使用额外的验证样品对模型进行统计学验证
加载有TruTools的TruScan RM工作流
使用 Eigenvector Research, Inc. Model Exporter 软件将 PCA、PLS-DA、PCR 或 PLS 模型导出为 XML文件。然后将生成的文件嵌入到 TruScan RM TruTools 方法中,进行数据收集和分析。自定义方法的部署方式与分析仪上的常规标准方法几乎相同。
操作时,通过标准 TruScan RM 菜单选择 TruTools 方法,最终用户无需具备化学计量学或方法开发专业知识。然后,自定义 TruTools 方法将在 TruScan RM 上生成定性或定量结果。将数据快速同步成标准报告的过程与标准 TruScan RM 工作流程完全一致。
加载有TruTools的TruScan RM能够自定义采集参数并通过 SyncServer 导出 SPC 文件。
使用 Eigenvector Solo:
- 导入 SPC 数据
- 定义光谱范围
- 预处理数据
- 选择算法
- 验证模型
- 处理数据以生成用于 TruScan RM 的自定义模型
使用 Eigenvector 的 Model_Exporter,将模型导出到 TruScan RM。
TruScan RM 与 TruTools 嵌入式数学引擎运行定制模型,包括 PCA、PLS、PLSDA 和 PCR模型。对于日常操作员来说,通过标准 TruScan RM 菜单选择 TruTools 方法,无需具备化学计量学或方法开发专业知识。
对于 PAT 应用,TruScan RM 与 TruTools 提供了稳定、易于操作、非侵入性和无损分析方法。TruScan RM 与 TruTools 使PAT 应用得到扩展,从而包括了以下内容:
- 下游工艺中溶剂的水性混合物
- 过程中关键物料属性的质检
在最终实验室确认前对产品规格进行旁线检查有助于确保快速放行:
- API含有正确
- API 规格正确
对于 PAT 应用,TruScan RM 与 TruTools 提供了稳定、易于操作、非侵入性和无损分析方法。TruScan RM 与 TruTools 使PAT 应用得到扩展,从而包括了以下内容:
- 下游工艺中溶剂的水性混合物
- 过程中关键物料属性的质检
在最终实验室确认前对产品规格进行旁线检查有助于确保快速放行:
- API含有正确
- API 规格正确