XPS信息深度为几个纳米,与光电子的动能和被分析的材料有关。但是,角分辨XPS技术改变收集电子的发射角度,可探测到不同深度的电子。ARXPS能提供超薄膜的厚度和组分信息。与溅射深度剖析不同,ARXPS为非破坏性分析技术。
分析金属表面的薄氧化层时,在收集角靠近法线方向和靠近掠射方向收集谱,则靠近掠出射角氧化物峰有较大的相对强度
为什么使用ARXPS,有以下三个主要原因:
- 通常深度剖析无法分析的很薄的薄膜。
- 无法避免溅射损伤的薄膜(如聚合物)。
- 不像溅射剖析,ARXPS为非破坏性分析,并可提供化学态信息。
ARXPS分析提供以下信息
- 超薄膜中多层膜排列顺序
- 膜层厚度
- 薄膜中元素及价态分布(深度剖析重构)
数据采集
常规ARXPS分析以一定分析器接受角依次一步一步地遍及一定的角度范围,采集一系列数据。通常相对于分析器倾斜样品以实现这一测量。
相反,Thermo Scientific的 Theta Probe 仪器收集ARXPS谱,则无需倾斜样品。Theta Probe能并行采集角度分辨谱。单色器、透镜、能量分析器和探测器的安装确保仪器收集XPS数据大于60°范围,角度分辨大约1°。
以一系列样品倾斜角收集角分辨XPS数据。
Theta Probe安装结构,可并行采集角分辨谱。
采用2D探测器探测电子,因为在同一个方向上,电子依据其动能色散;而在其它方向上,电子依据从样品出射的角度色散。
与串行ARXPS相比,并行ARXPS具有下列优点:
- 并行采集数据速度快。
- 并行ARXPS能测量大样品,例如整块半导体晶片,这种样品太大在XPS仪器中无法倾斜。
- 在并行采谱时无需移动样品,所以能保持分析位置不变。实验测量期间倾斜样品有困难,尤其如测试点远离倾斜轴,甚至使用仿真中心(优中心)样品台也无法实现。此时将小面积XPS(SAXPS)与ARXPS结合使用,可保证分析点不变。
- 分析时分析面积保持不变。如果使用透镜限定型的SAXPS与ARXPS结合,那么当样品倾斜时偏离法线位置,分析面积增加。如果使用源限定型的SAXPS与并行采谱结合,那么分析面积不随角度变化。